Luminexオートメーションソリューションにより、マルチプレックスRNAやタンパク質スクリーニングにおいて結果を最大化しながらハンズオン時間を最小限に抑えられます。
Luminexワークフローを合理化し、効率の向上を図ります。384-ウェルのハイスループットフォーマットでの使用を目的として設計された当社のアッセイを使用することで、タンパク質研究および遺伝子発現研究のどちらであっても正確で信頼性の高い結果を得ることができます。Invitrogen ProcartaPlexアッセイまたはQuantiGene Plexアッセイのシングルステップまたはワークフロー全体を自動化など、当社のラボ自動化ソリューションをご活用ください。マルチプレックスアッセイとハイスループットを組み合わせることで、サンプルあたりのデータと処理されるサンプル数が最大化されるため、シングルプレックスやスループットの低いアッセイと比較すると週単位の節約が可能です。
ワークフロー
典型的なワークフローでは、細胞はさまざまな刺激物や化合物で処理されます。細胞ライセート(RNA、メンブレン、細胞内タンパク質用)または細胞上清(サイトカインやその他の分泌タンパク質用)を収集します。サンプルを目的のターゲットに対応するキットで調べます。結果がLuminex装置で生成されます。
同じサンプルからRNAとタンパク質のデータ
384-ウェルプレートで培養したU937細胞をPMA(24時間)またはLPS(48時間)で刺激します。細胞培養上清を回収し、分泌タンパク質をTH1/TH2サイトカインおよびケモカインProcartaPlexパネルを使用して測定します。QuantiGene lysis mixture を用いて細胞を溶解し、36-plex QuantiGene Plex パネルを用いて遺伝子発現変化を測定します。両方のアッセイをLuminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE装置で読み取ります。
Luminexハイスループットソリューションおよび機能
2種類のアッセイ、1つのシンプルなテクノロジー:単一プラットフォームにおけるタンパク質および遺伝子発現のハイスループット測定
Invitrogen ProcartaPlexアッセイおよびQuantiGene Plexアッセイは、Luminexプラットフォームを利用してマルチオミクスハイスループットアプローチの独自の能力を発揮します。ゲノムワークフローおよびプロテオミクスワークフローは、データの解釈や感度を損なうことなく組み合わせることが可能です。384-ウェルフォーマットで、単一サンプル中の大量のRNAやタンパク質ターゲットを同時に調べることで、細胞の機能と応答を調査できます。
RNAとタンパク質の発現変動の両方を調べる(下記のワークフローとサンプルデータを参照)ことで、堅牢で正確な細胞状態を示せます。RNAレベルは一過性で、タンパク質レベルと相関しない場合があり、細胞機能を維持する目的で長期間維持される可能性があります。タイミングと発現レベルの違いにより、あるアッセイでは検出されない変化を検出する場合があります。あるいは、2つのデータセットが重要な発見をさらに裏付けることもあります。Invitrogen ProcartaPlexアッセイおよびQuantiGene Plexアッセイは、シンプルで統合されたハイスループットワークフローを使用してRNAとタンパク質の両方の測定が可能なため、自動化ワークフローのメリットが活かされた、大規模スクリーニング研究に最適なスクリーニングツールとなります。
ハイスループットマルチプレックスタンパク質アッセイ
ProcartaPlexアッセイキットは、66ウェルプレートおよび384ウェルプレート用に複数のフォーマット(設定済みパネル、カスタムミックス&マッチパネル、シンプレックスキット)で提供しています。
ハイスループットマルチプレックス遺伝子発現アッセイ
96-ウェルフォーマットおよび384-ウェルフォーマットのQuantiGene Plex遺伝子発現アッセイを使用して、目的遺伝子のマルチプレックス解析が可能
サンプルデータ
刺激物であるLPSおよびPMAに対する代表的なターゲットであるMCP-1/CCL2およびIL-8/CXCL8の遺伝子発現とタンパク質翻訳との間で優れた相関を示す総タンパク質定量(棒グラフ)と標準化された遺伝子発現解析(線グラフ)。
Thermo Scientific inSPIRE Collaborative Automation Platformは、ハイスループットのProcartaPlexアッセイおよびQuantiGene Plexアッセイ用に設定可能で直感的なインターフェースを提供します。これらのアッセイのワークフローの各ステップは、inSPIREプラットフォームに表示されるさまざまな装置によって自動化されます。Momentum Schedulingソフトウェアは、すべてのステップを統合し、インキュベーション温度のモニタリングと制御、プロトコル指定のサンプル処理、ウェルレベルのサンプル追跡など、細部にいたるまでマニュアルプロトコルの自動化を可能にします。
Invitrogen Luminexアッセイを対象としたラボ自動化ソリューション
サーモフィッシャーラボラトリーオートメーションチームは、自動インキュベーション、ラボロボティクス、ワークフロースケジューリングにおいて数十年に及ぶ経験を有しています。当社の専門家チームが自動化へのサポートと専門知識を提供し、お客様がラボのハイスループットニーズを満たせるよう支援します。
シングルステップによる液体移送から、磁気ビーズ洗浄、試薬分注などを含むフルシステムまで、拡張性の高いソリューションがご利用になれます。また、パーシャルプレートからマルチプレートまで、さまざまなスループットに対応したソリューションもご用意しています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックのラボラトリーオートメーションソリューションには、自動インキュベーター、設定可能なプラットフォーム、ロボットムーバー、ワークフロースケジューリングソフトウェア、ラボインフォマティクスなどがあります。当社は、当社のアッセイ開発およびラボオートメーションチームの専門知識を活用して、設定可能で直感的なソリューションをラボにもたらすThermo Scientific inSPIRE Collaborative Automation Platform(上図を参照)でInvitrogen Luminexアッセイ、ProcartaPlex、QuantiGene Plexを対象とした自動ハイスループットソリューションを設計しています。
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。