Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、Luminexシステムで実行されるアッセイに使用するシース液、キャリブレーションキット、性能検証キットなどのアクセサリー機器と試薬を提供しています。Luminex xMAP INTELLIFLEX、FLEXMAP 3D、LX200、またはMAGPIXシステムを使用したLuminex遺伝子発現およびタンパク質定量アッセイを成功させるために必要なすべてのコンポーネントが確実にお客様の手に届くよう務めています。
製品名 | 概要 | カタログ番号 | サイズ |
---|---|---|---|
xMAP Sheath Fluid Plus | Luminex xMAP技術を採用した装置の光学系にサンプルを送達するための溶液。すべてのLuminex 200、FLEXMAP 3D、xMAP INTELLIFLEX、およびxMAP INTELLIFLEX DR-SEシステムを操作するのに必要です。 | 20 L | |
xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUO | Luminex xMAP技術を採用した装置の光学系にサンプルを送達するための溶液。すべてのLuminex 200、FLEXMAP 3D、xMAP INTELLIFLEX、およびxMAP INTELLIFLEX DR-SEシステムを操作するのに必要です。 | 1 L | |
xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUO | xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUOは、Luminex MAGPIXシステムで解析するサンプルを光学系に送達するための溶液です。 | 4050030 | 4 x 700 mL |
製品 | 概要 | カタログ番号 | サイズ |
---|---|---|---|
INTELLIFLEX Calibration Kit | INTELLIFLEX Calibration KitはLuminex、xMAP INTELLIFLEXおよびLuminex xMAP INTELLIFLEX DR-SEシステムで、システムの光学系のキャリブレーションに使用します。キャリブレーションキットには、これらのシステムのキャリブレーションに必要な試薬がすべて含まれています。 | 反応20回分 | |
INTELLIFLEX Performance Verification Kit | INTELLIFLEX Performance Verification Kitには、INTELLIFLEXシステムのキャリブレーションの検証に必要な試薬がすべて含まれています。 | 反応20回分 |
製品 | 概要 | カタログ番号 | サイズ |
Luminex 200 Calibration Kit | Luminex 200 Calibration Kitは、Luminex 200システムで使用し、MagPlexおよびMicroPlexのクラシフィケーションチャンネル用のxMAPキャリブレーターとレポーターチャンネル用のキャリブレーターが含まれています。 | 25回分 | |
Luminex 200 Performance Verification Kit | Luminex 200 Performance Verification Kitは、Luminex 200システムで使用し、MagPlexおよびMicroPlexのクラシフィケーションチャンネルとレポーターチャンネルのキャリブレーションの検証に使用するxMAPコントロールが含まれています。 | 25回分 | |
Automated Maintenance Plate (Luminexシステム)
| Automated Maintenance Plate (AMP)により、簡単に無人メンテナンスとキャリブレーションが行えます。Luminex 200システム(カタログ番号MAP0200)。
| 各1個 | |
xMAP Classification Control Microspheres(CON1) | 蛍光色素で内部標識されたポリスチレン製マイクロスフェアは、Luminex 200システムのキャリブレーションと光学的完全性の検証を目的としています。 | 5 mL | |
xMAP Reporter Control Microspheres(CON2) | 蛍光色素で内部標識されたポリスチレン製マイクロスフェア。これらのコントロールマイクロスフェアは、Luminex 200システムのキャリブレーションと光学的完全性を検証することを目的としています。 | 5 mL | |
xMAP Classification Calibrator Microspheres(CAL1) | Luminex xMAP技術を採用している装置(Luminex 200など)のシステムキャリブレーターとして、クラシフィケーションチャンネル(CL1、CL2)とダブレット識別チャンネル(DD)の両方のキッティングを正規化するためのものです。 | 5 mL | |
xMAPレポーターキャリブレーターマイクロスフェア(CAL2) | Luminex xMAP技術を採用している装置(Luminex 200など)のシステムキャリブレーターとして、レポーターチャンネル(RP1)の正規化を目的として使用します。 | 5 mL |
製品 | 概要 | カタログ番号 | サイズ |
FLEXMAP 3D Calibration Kit | 便利なキャリブレーションキットには、MagPlexおよびMicroPlexのクラシフィケーションチャンネル用のxMAPキャリブレーターの他、レポーターチャンネル用キャリブレーターが含まれています。 | 反応25回分 | |
FLEXMAP 3D Performance Verification Kit | 便利な検証キットには、MagPlexおよびMicroPlexのクラシフィケーションチャンネルとレポーターチャンネルのキャリブレーションの検証に使用するxMAP検証試薬が含まれています。 | 反応25回分 | |
基本セキュリティモジュール、FLEXMAP 3Dシステム | 基本セキュリティモジュールは、管理者がユーザーアクセスレベルを設定できるようにすることでセキュリティを提供します。このモジュールは、FlexMAP 3Dシステム用に設計されています。 | 各1個 |
製品 | 概要 | カタログ番号 | サイズ |
---|---|---|---|
MAGPIX Calibration Kit | この便利なキャリブレーションキットには、MAGPIXシステムのクラシフィケーション用とレポーターチャンネル用のxMAPキャリブレーターが含まれています。キャリブレーションはシステムの設定を標準化し、最適で一貫性のあるマイクロスフェアの分類を実現します。 | 反応25回分 | |
MAGPIX Performance Verification Kit | 便利な性能検証キットには、MAGPIXクラシフィケーション、レポーターチャンネルのキャリブレーション、流体の完全性の検証に使用するxMAP検証試薬が含まれています。 | 反応25回分 | |
MAGPIX Drive Fluid Plus | MAGPIX Drive Fluid Plusは、Luminex MAGPIXシステムで解析するサンプルを光学系コンポーネントに送達するための送達媒体です。 | 4 x 700 mL |
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。