Search Thermo Fisher Scientific
Luminex200 Instrument Systemはフローサイトメトリーベースのプラットフォームで、マルチプレックスの業界標準となっており、1回の反応量で最大100種類の測定が可能です。Luminex 200装置は、Invitrogen ProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイおよびInvitrogen QuantiGene Plexマルチプレックス遺伝子発現アッセイに対応しています。
Luminex 200 Instrument Systemの主な特長:
マルチプレキシング
磁性マイクロスフェアを使用して、サンプルあたり最大80種類のアナライトが解析できます
読み取り時間
96-ウェルプレートで45分以下(1時間あたり最大12,800回の試験)
ダイナミックレンジ(標準)
≧3.5 log
毎日の起動/シャットダウン
30分以下
| |
光学系 | レーザー, APD, PMT |
ハードウェア | フローサイトメトリーベースのレーザー, APD, PMT |
PCを含む設置面積 (直線的なベンチスペース) | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
重量(分析計) | 49 kg(113 lb) |
マルチプレックス性能 | 最大100;(MagPlexでは最大80) |
市販されている最大アッセイプレックス | 80 |
アプリケーション | タンパク質/核酸 |
サンプル量 | 25~80 µL(アッセイによる) |
プレートフォーマット | 96-ウェル |
読み取り時間 | 45分(96-ウェル) |
感度(アッセイによる) | 0.06~1 pg/mL(イムノアッセイ) |
レポーターレーザー/光学系 | 532 nm(グリーン) |
ダイナミックレンジ | ≧3.5 log(RP1) |
動作検証 | キャリブレーション、検証、流路 |
21CFR準拠 | あり |
自動化 | 統合ソフトウェア |
解析(ソフトウェア) | xPONent Basic Plus Thermo Fisher Connectプラットフォーム |
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。