Search Thermo Fisher Scientific
柔軟性
希望する正確なパネルを入手できます。90%以上のProcartaPlexアッセイは相互に組み合わせることがきるため、個別性に優れたハイプレックスパネル(≤ 80プレックス)の作成を可能にします。
再現性のある結果
各ProcartaPlexアッセイはISO 9001認定施設で製造されており、厳格な品質管理検査を受けているため、再現性とロット間の一貫性を確保します。
スケーラビリティ
プレックスサイズに関係なく再現性のある性能を実現し、異なるサイズのパネルやシンプレックスキットからのデータを相関させることができます。
高い特異性と感度
すべてのProcartaPlexアッセイは、ネイティブな内在性タンパク質に対する特異性と検出に加えて、組み合わせ可能性、干渉、および交差反応に関して広範囲かつ個別に試験されています。
リソースの節約
ProcartaPlexマルチプレックスアッセイでは、1アナライトアッセイと比較して必要なサンプル量が少なく、かつハンズオン時間が短いため、結果取得までの時間、コスト、労力を低減します。
無料の解析ソフトウエア
ProcartaPlex Analyst AppはThermo Fisher Connectから無料で入手でき、1 TBのクラウドストレージが付いています。
すべての設定済みマルチアナライト試薬パネルは、組み合わせ可能性、干渉、および交差反応について広範囲に試験されており、厳格な品質管理基準を満たしています。
仕様 | 概要 |
特異性 | 特定サンプル中の内在性ネイティブタンパク質検出 |
感度 | 関連するネイティブタンパク質濃度の検出 |
精度 | アッセイ間CV:<15%、アッセイ内CV:<15% |
希釈の直線性 | アッセイの全範囲における直線性 |
ロット間の一貫性 | 新バッチはそれぞれリファレンススタンダードロットに対してキャリブレーションを実行 |
ダイナミックレンジ | すべてのProcartaPlexアッセイで広いダイナミックレンジ |
表1. ProcartaPlex設定済みパネルにおけるアナライトの交差反応性試験。ここでは、アナライトのごく一部のサブセットのみを示しています。
図1.異なるサイズのProcartaPlexパネル間の再現性を示す拡張性データ。ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel, 65-PlexおよびProcartaPlex Human Immune Response Panel, 80-Plexを使用して解析した、42個のヒト血液サンプルからのタンパク質発現データの比較。ここには一部のアナライトを示しています。他のアナライトでも同様の結果を得られます。
図2.ProcartaPlexアッセイを使用した場合の、大規模と小規模のマルチプレックスアッセイの高い相関性を示すデータ。ProcartaPlex Chemokine Panel 2(9-plex)とProcartaPlex Human Immune Response Panel, Immune Response Panel(80-plex)を比較した回帰解析で、R2値>0.9が得られました。(MCP-4の場合0.99、CCL1の場合0.93)
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。