31790_Antibody_Immunohistochemistry_2
弊社の抗ネコ二次抗体は、アフィニティー精製されたポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体であり、ネコ免疫グロブリンの各クラスに対して十分に特性解析された特異性を有しています。ヤギ、マウス、ウサギなどの動物種に由来する、以下のようなフォーマットのものをご用意しております。
  • 未標識抗体
  • 酵素コンジュゲート(アルカリホスファターゼ(AP)または西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP))
  • 蛍光コンジュゲート(フルオレセイン(FITC)およびテトラメチルローダミン(TRITC))
  • ビオチン
抗ネコ二次抗体の全製品一覧
弊社の抗ネコ二次抗体は、完全型IgGの形態でご提供しております。各抗体は、アガロース担体と結合したターゲット抗原を用いてアフィニティー精製されています。このアフィニティー精製によって非特異的な抗体を除去することで、高い特異性と低いバックグラウンドを実現しています。抗体コンジュゲートは、標識前にアフィニティー精製されています。
How to find a secondary antibody
Step 1: Search for the target species of interest (e.g., “anti-mouse” or “goat anti-rabbit” or “alexa fluor 488”).
Step 2: Narrow results by host species, conjugate, application, and other criteria using side filters.
Bulk Quantities and Custom Products
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form