Search Thermo Fisher Scientific
弊社の抗ニワトリ二次抗体は、アフィニティー精製されたポリクローナル抗体であり、ニワトリ免疫グロブリンの各クラスに対して十分に特性解析された特異性を有しています。ヤギ、ロバ、マウス、ウサギ、ウシなどの動物種に由来する、以下のようなフォーマットのものをご用意しております。
弊社の二次抗体は、完全型IgGまたはF(ab')2フラグメントの形態でご提供しております。各抗体は、アガロース担体と結合したターゲット抗原(一次抗体のクラス)を用いてアフィニティー精製されています。このアフィニティー精製によって非特異的な抗体を除去することで、高い特異性と低いバックグラウンドを実現しています。抗体コンジュゲートは、標識前にアフィニティー精製されています。
特定の二次抗体については、固定化された特定種の血清タンパク質またはIgGを含むアフィニティーカラムを用いて、抗原精製済み抗体の吸収処理を行うことでさらに精製されます。この付加的な処理によって、特定種の血清タンパク質に対する抗体の交差反応性を最小化することができます。このような抗体は、その付加的処理を受けた程度により、Cross AdsorbedまたはHighly Cross Adsorbedと表されています。
Step 1: Search for the target species of interest (e.g., “anti-mouse” or “goat anti-rabbit” or “alexa fluor 488”).
Step 2: Narrow results by host species, conjugate, application, and other criteria using side filters.
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form.