Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Countess 3自動セルカウンターは高度な機械学習画像解析アルゴリズムを使用して開発されており、30秒以内に正確な細胞カウントと生存率測定を提供します。Countess3機器は照射、フォーカス、捕捉、カウント、および保存の自動機能を備えているため、ユーザーは細胞サンプルをロードしたスライドを挿入するだけです。
最大限の利便性を実現するディスポーザブルのCountess Cell Counting Chamber Slide、または持続可能性とコスト削減を可能にするCountess Reusable Slideから選択できます。自動化によるスピードと利便性、および優れたカウント性能を実現します。
Countess 3はCountess 3 FLモデルと共通する特長-正確、高精度、迅速、シンプル、および自動化ーを有しています。生存率測定やシングルセルデータを提供し、再利用可能なスライドに対応しています。また、電子記録の21 CFR Part 11準拠をサポートするオプションのソフトウエアがあります。
ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 |
|
|
|
等量のサンプルと0.4%トリパンブルー溶液を混合し、10 µLをCountessチャンバースライドまたは再利用可能なスライドにロードします。 | ホーム画面の「Rapid Capture」機能を有効にします。 | スライドを機器に挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押し込みます。 |
技術仕様 | 処理時間:<30秒 |
サンプル濃度範囲:1 x 10⁴~1 x 10⁷ cells/mL | |
粒子径範囲:約4~60 µm | |
細胞直径範囲:約4~60 µm | |
必要サンプル量:10 μL | |
USBドライブ:32 GB(FAT32、exFAT、およびNTSF適合) | |
光学系:5メガピクセルカメラ、2.5X光学倍率 | |
物理的特性: | 本体寸法: |
228.6 mm (W) X 139.7 mm (D) x 228.6 mm (H) | |
重量:8 lbs;3.6 kg | |
カウント範囲 | 領域:2.26 mm x 1.69 mm(3.82 mm²) |
構成品: | USB drive for storing and transferring data to your computer |
Countess Disposable Slide Holder | |
Countess Reusable Slide Holder | |
Countess Cell Counting Chamber Slides (Qty 50) | |
Power cord and 4 plug adaptors to accommodate most countries | |
Quick reference card (QRC) | |
別売品: | Countess Reusable Slide |
High-Power USB Wi-Fi Module (dongle) | |
Countess Cell Counting Chamber Slides | |
Trypan Blue Stain | |
Countess SAE Software Solution | |
Countess 3 Cell Counting Standard Slide |
* Extended waranty included without additional cost
研究用途にのみご使用ください。診断用には使用いただけません。