Search Thermo Fisher Scientific
Countessの両モデルは迅速でシンプルな自動セルカウンターで 、難しいサンプルでも極めて高い正確性と精度を実現する人工知能を活用しています。明視野細胞カウント用のCountess 3自動セルカウンターと、明視野および蛍光モードを備えたCountess 3 FL自動セルカウンターからお選びください。
Countess 3 FL自動セルカウンター | Countess 3自動セルカウンター |
製品概要 | |
---|---|
再利用可能なスライドと交換可能なライトキューブに対応した、非常に正確で使いやすい明視野および蛍光セルカウンター | 再利用可能なスライドに対応した、非常に正確で使いやすい明視野セルカウンター |
使用例 | |
生細胞と死細胞、有核細胞と無核細胞、トランスフェクションされた細胞とされていない細胞などの混合細胞集団の詳細な分析にまで拡大できる正確、シンプル、迅速、かつお手頃価格の、明視野および蛍光細胞カウントが必要な細胞生物学ラボ | ダウンストリームアプリケーションや培養継代用に細胞を調製するために、正確、シンプル、迅速、かつお手頃価格の、明視野細胞カウントが必要な細胞培養ラボ |
Countess II/II FLモデルは販売終了となりましたが、Countess 3/3 FLは細胞カウントプロセスを合理化するように設計された数多くの強化された機能と、卓越した正確性および精度を誇ります。 Countess II/II FLとCountess 3/3 FL自動セルカウンターの詳細な比較を以下でご確認ください。
特性 | Countess 3/3 FL自動セルカウンター | Countess II/II F自動セルカウンター |
クラウド接続 | あり | なし |
明視野モードの「Rapid capture」機能 | あり | なし |
自動保存機能 | あり | なし |
Saturated pixel indication | あり | なし |
シングルセルデータ機能 | あり | なし |
FCSファイル | あり | なし |
21 CFR Part 11準拠サポートソフトウエア | あり | なし |
. | . | . |
散乱図の視覚化機能 | あり | なし |
. | . | . |
アルゴリズム | Deep Learning 人工知能アルゴリズムを使用して開発された高度なアルゴリズム、オートフォーカス、および自動検出 | シンプルな分岐アルゴリズム |
ディスプレイ | 1280 x 800ピクセル:高解像度、 flush touchscreen | 800 x 600 ピクセル、 beveled touchscreen |
Fluorescence autolighting | あり - Countess 3 FLモデル | なし - Countess IIモデルは手動調整が必要 |
再利用可能なスライド | 使用可 - Countess 3および3 FLの両方モデル | 使用不可 - Countess IIモデル; 使用可 - Countess II FLモデル |
計算機能 | pre/post-dilutionおよびcell splitting | cell splitting |
その他の情報 | 第二世代スライドホルダー - 視野(FOV)および細胞カウントの一貫性を向上 | 第一世代スライドホルダー |
Countess 3の両モデルは同じように動作し、共通の機能を備えています。
どちらのモデルも、凝集した細胞やデブリを有するサンプルなど、「困難な」サンプルを正確にカウントし、ユーザー間のバラツキを減らして、再現性を高めます。
この2つのモデルの主な違いは、Countess 3機器は明視野でのみカウントするのに対し、Countess 3 FL機器は明視野のみのモード、または交換可能なEVOS LEDライトキューブを使用して明視野と蛍光モードのいずれかでカウントできます。蛍光機能はCountess 3 FL機器での新たなアプリケーションオプションを広げ、14種類から選択できるEVOS LEDライトキューブにより、GFPとRFPに留まらず研究を拡張できます。
Countess II自動セルカウンターの情報をお探しですか?Countess IIのリソースをご確認ください。
研究用途にのみご使用ください。診断用には使用いただけません。