Search Thermo Fisher Scientific
このセクションのマニュアル、パンフレット、ホワイトペーパー、ダウンロード資料、デモ、ビデオ、およびその他のリソースは、Countess II自動セルカウンターを最大限に活用するのに役立ちます。
Countess II自動セルカウンター用の最新ソフトウエアをダウンロードするには、ソフトウエアダウンロードページをご確認ください。そして、このページのビデオセクションで、ソフトウエアアップデートのハウツービデオをご覧ください。
Countess自動セルカウンターの教育リソースには、細胞イメージング、細胞カウント、および細胞培養に関する豊富な資料が含まれます。お客様の施設、およびオンラインで提供されるトレーニングコースについては、サービスページをご確認ください。
Countess II自動セルカウンターで検証済みの細胞株
細胞種 | 生物 | 由来組織/臓器 | 細胞サイズ(直径) |
---|---|---|---|
A431 | ヒト | 皮膚 | 15.5 μm |
脂肪細胞 | ヒト | 脂肪由来幹細胞 | 13 μm |
大動脈平滑筋 | ヒト | 平滑筋 | 20 μm |
全血、溶解済み | ヒト | 血液 | NA |
CHO-M1WT2 | チャイニーズハムスター | 卵巣 | NA |
CHSE | マスノスケ | 胚 | 16~17 μm |
COLO-205 | ヒト | 結腸 | NA |
COS-7 A | ヒト | 腎臓 | NA |
HEK293 | ヒト | 腎臓 | 13 μm |
HeLa | ヒト | 子宮頸部 | NA |
HepG2 | ヒト | 肝臓 | 18 μm |
HL-60 | ヒト | 血液 | NA |
J774A.1 | マウス | 血液 | 13~14 μm |
Jurkat | ヒト | 血液 | 12 μm |
K562 | ヒト | 骨髄 | NA |
MCF-7 | ヒト | 乳房 | 20~24 μm |
MRC-5 | ヒト | 肺 | 18 μm |
NIH/3T3 | マウス | 胚 | 18 μm |
PBMC | ヒト | ヒト | 7~8 μm |
PC-12 | ラット | 副腎 | 12~14 μm |
肺動脈内皮細胞 | ヒト | 血管 | 13 μm |
肺動脈平滑筋 | ヒト | 平滑筋 | 20 μm |
SF-21 | 昆虫 | 卵巣 | NA |
U266 | ヒト | 血液 | 12~13 μm |
U2OS | ヒト | 骨 | NA |
臍帯静脈内皮細胞 | ヒト | 血管 | 17 μm |
機器を登録すると、ソフトウエアおよびファームウェアのアップデートに関する通知を受け取ることができます。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。