Search Thermo Fisher Scientific
細胞トラッキング色素は、生細胞における細胞の移動および局在の研究を可能にする無毒で安定したプローブです。CellTracker(短時間)およびQtracker(長時間)は受動的に細胞にロードされ、数世代にわたり維持されますが、隣接する細胞には移行しません。これらの細胞トラッキング色素は、装置のレーザーやフィルターと合致し、抗体や他の細胞解析試薬との共染色に対応するよう、幅広い蛍光色で提供されています。
短期間の細胞トラッキング | 長期間の細胞トラッキング |
---|---|
高速ローディング(通常15分~1時間) | 細胞ローティングは通常1時間 |
短期間のトラッキング(通常3~6世代または72時間) | 長期間のトラッキング(通常6~10世代または5~14日) |
中程度の光退色耐性 | 高い光退色耐性 |
中程度の輝度 | 強い輝度 |
細胞全体にシグナルが分布 | 細胞内で点状蛍光 |
固定後、抗体ラベリングによるマルチプレックスも容易 | 抗体ラベリングによるマルチプレックスも容易 |
CellTracker色素 | 共通のフィルターセット | 励起/蛍光(nm) | 容量 | カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-chloromethylfluorescein diacetate) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | 20 x 50 µg | C7025 |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | Rhodamine | 577/602 | 20 x 50 µg | C34552 |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | 20 x 15 µg | C34565 |
共通のフィルターセット
|
最大蛍光(nm)
|
容量
| カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP or FITC | 525 | 1キット | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1キット | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1キット | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1キット | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1キット | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1キット | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1キット | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1キット | Q25071MP |
CellTracker色素 | 共通のフィルターセット | 励起/蛍光(nm) | 容量 | カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-chloromethylfluorescein diacetate) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | 20 x 50 µg | C7025 |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | Rhodamine | 577/602 | 20 x 50 µg | C34552 |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | 20 x 15 µg | C34565 |
共通のフィルターセット
|
最大蛍光(nm)
|
容量
| カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP or FITC | 525 | 1キット | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1キット | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1キット | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1キット | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1キット | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1キット | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1キット | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1キット | Q25071MP |
細胞トラッキング色素は、細胞の移動や局在をモニタリングするための最もシンプルなプロセスを提供します。これらの色素は細胞の膜を自由に通過し、チオール基と反応することで細胞不浸透性になります。ただし、CellTracker Deep Redはタンパク質上のアミン基と反応するため、これを除きます。細胞トラッキング色素は複数世代にわたり娘細胞に継承されますが、隣接細胞には移動しません。これらの色素は安定しており、ワーキング濃度において毒性はなく(図1)、生理学的pHでは明るい蛍光を発します(図2、3)。CellTracker色素は幅広い蛍光スペクトルを有しているため、抗体染色とのマルチプレックスが可能です。
Qtrackerラベルは細胞の移動と局在を長期間追跡します。これらのプローブは光退色に対する耐性がより高く、細胞分裂のサイクル数を重ねても保持されます。Qtrackerラベルはカスタムターゲティングペプチドを使用しているため、生細胞の細胞質に届き、長期間(6~10世代)にわたり安定した強いシグナルを提供します。隣接する細胞には移動しません。Qtrackerラベルは、1つの励起波長から蛍光を発する8種類のプローブを提供し、抗体染色と容易に組み合わせ可能です。