Search Thermo Fisher Scientific
EVOS™細胞イメージングシステムは、シンプルな操作により、非常に優れた顕微鏡パフォーマンスを実現します。本ユニットは、デジタル倒立顕微鏡の全ワークステーション機能をコンパクトサイズ装置に統合した、非常に操作のしやすいオールインワン型システムとなっています。EVOS細胞イメージングシステムを利用すれば、シンプルなワークフロー手順で、論文用の細胞組織画像の取得や培養フード中での細胞のカウントなどをすばやく効率的に実行することができます。
Thermo Fisher Scientificは、様々な実験用途にあわせた明視野イメージングシステムを取り揃えています。— 各イメージング用途に最適なシステムをお選びください。用途や機能に応じて、最適なプラットフォームをご選択ください:
下記の表から、実験用途に最適なシステムをお選びください。
EVOS XL Core 細胞培養/標準的な細胞維持の用途に最適です | EVOS XL ハイレベルな比色アッセイが行えます | EVOS FL Auto 高度な自動イメージングの各種用途に最適です | |
高解像度LCDディスプレイ | 12.1インチ型 | 15インチ型 | 22インチ型タッチスクリーン・モニター |
---|---|---|---|
カメラ | カラーCMOS | カラーCMOS | デュアルモノクロ(CCD)/カラー(CMOS) の両モード |
透過光(明視野および位相差) | ○ | ○ | ○ |
落射蛍光イメージング | ○ | ||
組織培養フードへの適合性 | ○ | ||
タイムラプスイメージング | ○ | ○ | |
オンステージインキュベーター | ○ (オプション) | ||
オートフォーカス | ○ | ||
高分解能画像マッピング | ○ | ||
細胞カウント | ○ | ○ | |
重量 | 9.1 kg (20.1 lb) | 15.3 kg (33.7 lb) | 20 kg (44.1 lb) |
本体サイズ | 高さ: 55.3 cm (21.0インチ) 幅: 31.8 cm (12.5インチ) 奥行き: 40.6 cm (16.0インチ) | 高さ: 57.8 cm (22.8インチ) 幅: 35.5 cm (14.0インチ) 奥行き: 47.0 cm (18.5インチ) | 高さ: 32.2 cm (12.7インチ) 幅: 34.3 cm (13.5インチ) 奥行き: 47.2 cm (18.6インチ) |
New細胞解析サポートセンター
細胞解析ワークフローに関するヒント/トラブルシューティングのヘルプ/リソースを検索できます(英語)。