フローサイトメーター用アライメント&リニアリティビーズ
機器のパフォーマンスの維持や正しいコンペンセーション、正確な細胞カウントは、正確な実験データを収集し、解析するために不可欠です。 Molecular Probes® の蛍光テクノロジーを利用したライフテクノロジーズのフローサイトメーター用アライメント&リニアリティビーズ、絶対細胞数計測用ビーズ、コンペンセーションツール、細胞サイジング用ビーズは、お客様のフローサイトメーターと実験デザインが最高のパフォーマンスを発揮し、正確なデータ収集と解析ができるようにします。
  • 確実性—機器の日々のパフォーマンスを最適に保ちます。
  • パフォーマンス—均一な生産工程が正しいリファレンススタンダードを生みます。
  • 信頼性—一貫したデータ収集で変動を最低限に抑えます。
  • 適合性—あらゆる機器に適した幅広い製品群を揃えています。
レーザーアライメント用ビーズ
AlignFlow™/AlignFlow™ Plus フローサイトメトリーアライメント用ビーズは、フローサイトメーターのアライメント、焦点調節、校正用の信頼性の高いリファレンスビーズです。 これらの蛍光染色ポリスチレン製ビーズは、サイズや蛍光強度の均一性が極めて高いため、CV を低く抑えます。ビーズのサイズやシグナルの波長および強度は、多くの生物学的サンプルとほぼ同じため、貴重で取り扱いにくい実験サンプルを無駄にすることなくフローサイトメーターのレーザー源や光学系、流量の校正が可能です(図 1)。
図1. AlignFlow™ フローサイトメトリービーズは、488 nm アルゴンイオンレーザーで励起し、3 つの蛍光チャネルでモニターします。 幅広い蛍光シグナルが、3 つの蛍光チャネルすべてで検出されます。 ビーズの蛍光強度にほとんど変動がないことに注目してください。 データ提供: Carleton Stewart, Roswell Park Cancer Institute
説明 ビーズのサイズ 励起 発光 カタログ番号
AlignFlow™ Flow Cytometry Alignment Standards2.5 µmUV、 405400-470A7304
488, 532515-660A7302
630-660670-720A14385
633645-680A7312
AlignFlow™ Plus Flow Cytometry Reference Standards6.0 µmUV、 405400-470A7305
488, 532515-660A7303
630-660670-720A14836
633645-680A7313
PMTリニアリティ用ビーズ
LinearFlow™ フローサイトメトリーリニアリティ キットは、ビーズの蛍光強度を正確に測定し、機器とその PMT のリニアリティをモニターするためにデザインされています。 この蛍光リニアリティビーズは、リファレンススタンダードとして標識した細胞の相対的な蛍光強度を定量し、サンプルの蛍光シグナルの安定性を評価し、機器のパフォーマンスと再現性をモニターすることができます。 どのメーカーの機器でも対応出来るよう、幅広い励起レーザーや蛍光チャネルに合わせた複数の色が準備されており、あらゆる PMT をモニターできます。
 図2。 LinearFlow™ Red Flow Cytometry Intensity Calibration Kit に同梱の 6 種類のビーズ懸濁液を使用した蛍光強度グラフ。
説明 ビーズのサイズ 励起 発光 カタログ番号
LinearFlow™ Flow Cytometry Intensity Calibration Kits2.5 µmUV、 405430L14812
488525L14821
488, 532575L14814
488, 532620L14816
633660L14818
6.0 µmUV、 405430L14813
488525L14822
488, 532575L14815
488, 532620L14817
633660L14819
セルソーターセットアップ用ビーズ
Molecular Probes® PeakFlow™ フローサイトメトリーリファレンス ビーズは、フローサイトメーターのセットアップと校正用に作成した信頼性の高いスタンダードです これらの蛍光染色ポリスチレン製ビーズは、サイズや蛍光強度の均一性に優れています。 PeakFlow™ ビーズに使用している色素は、標準的な蛍光色素で標識された細胞と同じシグナルピークを提供できるよう、慎重に選択しています。 また、これらのスタンダードのシグナル プロファイルは、対応する蛍光色素で標識した細胞に比べて、狭くなるよう作成しています。 その結果 PeakFlow™ フローサイトメトリービーズは、実験サンプルに予想されるシグナルピークに合致したシグナルを持つリファレンスとして利用できます。
図 3PeakFlow™ フローサイトメトリーリファレンスビーズ(実線)と蛍光標識した細胞(点線)の標準化した蛍光スペクトル。 PeakFlow™ ビーズのピーク幅が狭く、フルオレセインの広いピーク幅のほぼ中央に重なり合っています。
製品 レーザー Ex(nm) Em (nm) 対応する蛍光色素 サイズ(µm) カタログ番号
PeakFlow™ Flow Cytometry Reference Beads青色UV、 405400460DAPI、Hoechst 色素2.5P14825
6P14826
緑色4885055155FITC、Alexa Fluor® 4882.5P14827
6P14828
オレンジ488, 532570575R-PE、Rhoamine、Alexa Fluor® 5462.5P14829
6P14830
Carmine488, 532580620PI、Texas Red®、Alexa Fluor® 5942.5P14831
6P14832
赤紫色633645680Cy®56P24670
Ultrared633665695Cy®5.56P24671
Infrared633735770Cy®76P24672
サイズキャリブレーション用ビーズ
Flow Cytometry Size Calibration Kit は、サイトメトリーユーザーにとって信頼性の高いサイズリファレンスとなるビーズ懸濁液のセットです。 このキットには、未染色のポリスチレン製ビーズが 6 種類含まれています。各ビーズの直径は、透過型電子顕微鏡法で測定済みです。 実験サンプルに含まれる細胞のサイズは、リファレンスビーズと FSC シグナルを比較することで推定できます。 ビーズは、再現性のあるサイズマーカーとして機能し、実験サンプルに混合することも、また並行してランすることもできます。
図4。 Flow Cytometry Size Calibration Kit に同梱の 6 種類のポリスチレン製ビーズをサンプルとして使用した、前方散乱光強度(FSC)の log チャネル値のヒストグラム解析。FSC の測定には、488 nm 励起の Becton Dickinson FACScan® フローサイトメーターを使用しました。
Resources
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
5 Steps Resources
Support
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
Flow Cytometry Protocols
Flow Cytometry Application Notes and Posters
Contact us