Search Thermo Fisher Scientific
細胞シグナル伝達経路やシグナル伝達の研究に当社の包括的な製品とサービスを使用して研究を強化できます。 基礎研究用の一次抗体、成長因子、ELISA、Luminex マルチプレックスアッセイから、アッセイ開発、バリデーション済みの生化学アッセイや細胞ベースアッセイ、世界クラスのプロファイリングとスクリーニングサービスまで提供しています。
多様な抗体関連製品とカスタムサービスにより補強された 40,000 を超える幅広い高品質の抗体をご覧ください。当社の抗体アッセイは世界中で数千もの引用によりその有効性が実証されており、幅広い抗体アプリケーションにおいて優れた実験結果を達成するお手伝いをします。
現在 Akt および Akt シグナル伝達経路は、基礎研究と医薬開発において最も活発に研究されているキナーゼまたはキナーゼ経路の一つです。
| 製品 |
インテグリンと細胞外マトリックスの相互作用は細胞内のシグナリング機構を媒介し、細胞の生存、分化、セルサイクルの進行、および炎症反応を調整します。当社は、インテグリン細胞シグナリングおよびシグナル伝達の研究用に、さまざまな遺伝子特異的製品を提供しています。
| 製品 |
人体がウイルスに感染すると、これらの外来異物から防御するようにデザインされた先天性および獲得免疫反応の複雑な制御システムを発動させます。 ウイルス侵入に対する応答の一つとして、インターフェロン(IFN)として知られる多面発現性のサイトカインファミリーの誘導があります。インターフェロン(IFN)シグナル伝達経路に関連した抗体、アッセイ、タンパク質をご覧ください。
| 製品 |
janus kinase(JAK) ー シグナル伝達性転写因子(STAT)経路は、細胞の増殖や成長、造血、免疫反応といったさまざまな細胞機能を誘導する幅広いサイトカインや成長因子のシグナル伝達で重要な役割を果たしています。
| 製品 |
T 細胞受容体(TCR)は膜内在性タンパク質複合体で、抗原提示に応答した T 細胞の活性化に関与しています。 TCR の刺激は、抗原提示細胞の MHC (主要組織適合抗原) 分子により誘発されます。抗原提示細胞は、抗原ペプチドを TCR 複合体に提示し、一連の細胞内シグナルカスケードを誘発します。
| 製品 |
サイトカインの腫瘍壊死因子(TNF)スーパーファミリーは多機能の炎症性サイトカイングループで、細胞の生存、アポトーシス、炎症反応、および細胞分化に対する細胞シグナル伝達経路を活性化します。
| 製品 |