蛍光ベースのアッセイの感度とマイクロプレートフォーマットの利便性を組み合わせることで、研究者はハイスループット分析を使用して迅速かつ定量的な結果を得られます。蛍光シグナルは1つのマイクロプレートウェル中でインタクトな細胞、細胞ライセート、あるいは精製酵素調製物で発生し、細胞イメージングを必要とすることなく、ウェルの蛍光強度を測定することによって定量できます。
細胞生存率および増殖アッセイから酵素活性およびタンパク質定量アッセイまで、さまざまな蛍光マイクロプレートアッセイをご用意しています。これらのツールは、幅広い生物学的アプリケーションにおいて、カイネティックおよびエンドポイントプロトコルで正確で信頼性の高い測定を提供します。 
蛍光マイクロプレートのアプリケーション
graphed results
アポトーシスの初期段階であるカスパーゼ酵素の活性化を検出するアッセイ
graphed results
DNA含有量や新生DNA合成を検出するアッセイ
graphed results
コレステロール、リン酸およびピロリン酸、ホスファターゼ、ホスホリパーゼなどのさまざまな分析物の活性を測定します
graphed results
還元または酸化還元電位、酵素タンパク質の放出、膜完全性など、生存率を評価するためのさまざまなアッセイを使用します
graphed results
プロテアーゼや、コラゲナーゼ、エラスターゼ、リゾチーム、逆転写酵素、RNA依存性RNAポリメラーゼなどのその他の酵素を測定するためのアッセイ
graphed results
β-ガラクトシダーゼまたはグルコシダーゼを高感度に検出するアッセイおよび基質
graphed results
細胞内のカルシウムやマグネシウムを追跡したり、生細胞の細胞内pHをさまざまな波長オプションで測定できます
graphed results
Amplex Red基質は、グルコース、ガラクトース、コレステロール、グルタミン酸、キサンチン(またはヒポキサンチン)、尿酸、コリン、およびアセチルコリン、さらに過酸化水素などのさまざまな分析物を検出するために、多様な代謝、神経生物学、および炎症アッセイに使用されます
graphed results
次世代シーケンシング、トランスフェクション、リアルタイムPCR、マイクロアレイ実験、RT-PCR、ディファレンシャルディスプレイPCR、ノザンブロット、S1ヌクレアーゼアッセイ、RNase保護アッセイ、およびcDNAライブラリ調製などのダウンストリームアプリケーションで使用するdsDNA、ssDNA、およびRNAを定量するためのアッセイ
graphed results
サンプル内の成分に特異的な定量キット。たとえば、CBQCAはリポタンパク質または脂質タンパク質混合物に適合し、NanoOrangeは還元剤に適合します。Quant-iTアッセイは塩と溶媒に適合しますが、界面活性剤には適合しません
graphed results
一般的な酸化ストレス、一酸化窒素(NO)、還元型グルタチオン(GSH)、およびミエロペルオキシダーゼ(MPO)などのさまざまな活性酸素種(ROS)の検出
蛍光マイクロプレートアッセイを最適化するためのガイドライン
  1. 最適な励起および蛍光フィルター、または波長を選択してください。励起波長および蛍光波長のデータは、製品マニュアルまたはクイックレビューカードに記載されています。検出試薬と機器のスペクトルが適合していない場合、シグナルの損失が大きくなる可能性があります。
  2. 蛍光シグナルを最大化するよう、機器の感度設定を調節してください。最大限の線形ダイナミックレンジを達成するために、予測される最低および最高のアッセイ値の両方に適している最高ゲインまたは感度設定を選択してください。
  3. サンプル量を均一に揃えてください。サンプル量のわずかな違いにより、シグナルが大きく異なる可能性があります。信頼性の高い測定値を得るために、機器製造元が推奨する最低量を使用してください。
  4. サンプルを十分に混合してください。サンプルの混合が不十分な場合、凝集、沈殿、反応効率、ウェル間の分析物または検出試薬の濃度にばらつきが生じます。
  5. 気泡を避けてください。アッセイ溶液中の気泡は、光散乱や誤ったシグナルの原因となります。マイクロプレートを軽く遠心し、分注の前に溶液を脱気(生細胞アッセイでは行いません)、または大きな泡はピペットチップで除いてください。
  6. 複製サンプルを準備してください。複製サンプルを測定することで、測定の精度が向上します。
  7. 「エッジ効果」を回避してください。スペクトル的に適切な蛍光色素分子溶液を用いて、マイクロプレートのすべてのウェルから得られる蛍光シグナルの均一性を確認できます。マイクロプレートの端のウェルでシグナル強度に差異が認められた場合は、適切な補正因子を適用するか、これらのウェルは使用しないでください。
  8. 蛍光強度の高いサンプルは他のサンプルと離れたウェルで測定してください。透明なマイクロプレートでは、蛍光が強いサンプルは、隣接するウェルで観察されるサンプルのシグナルに影響を及ぼします(ウェル間ウェルクロストーク)。蛍光が強いサンプルのウェルの隣を空もしくはブランクにするか、隣接したウェルにはそのサンプルと同程度の蛍光強度を有するサンプルをロードしてください。透明プレートの代わりに白色または黒色のマイクロプレートを使用してください。
  9. 光褪色したサンプルは避けてください。どうしても必要でない限り、サンプルを再測定しないでください。一部の蛍光試薬では、測定によって顕著な光褪色が生じる場合があるため、スタンダードを再利用しないでください。
  10. アッセイ範囲内のサンプル濃度を使用してください。未知のサンプルについては、さまざまな希釈率を検討してください。
リソース
細胞解析ラーニングセンター
より良い実験計画と実行のための教育リソースにアクセスできます
細胞解析プロトコル
プラットフォームまたはアプリケーションごとに当社のプロトコルコレクションを閲覧できます
アプリケーションノート
ポスター
細胞解析サポートセンター
細胞解析ワークフローに関するヒント、トラブルシュート、リソースなどが見つかります
リサーチツール