Search Thermo Fisher Scientific
活性酸素種(reactive oxygen species:ROS)の生成は好気性生物にとって不可避の現象であり、健康な細胞ではその生成速度が制御されています。しかし、酸化ストレス条件下ではROSの産生が劇的に増加するため、膜脂質、タンパク質および核酸に変化が起こります。このような生体分子の酸化的損傷は、老化のみならず、アテローム性動脈硬化、発がん、虚血再灌流障害、および神経変性疾患などの様々な病理現象に関わっています。
CellROX®試薬 は、細胞の全般的な酸化ストレスを測定するための蛍光発生プローブです。本色素は還元状態では非蛍光性ですが、酸化されると緑色、橙色、または濃赤色の明るい蛍光を発します。アッセイは簡単で信頼性が高く、高感度かつ安定なリードアウトで、試薬は完全培地中の細胞に使用することができます。
DAF-FMおよびDAF-FMジアセタートは、低濃度の一酸化窒素(NO)の検出および定量に使用することができます。試薬は、NOと反応して蛍光ベンゾトリアゾールを形成するまで基本的に非蛍光性です。DAF-FM蛍光は、フルオレセインを検出できる蛍光マイクロプレートリーダーで検出することができます。
還元型グルタチオン、別名GSHは、タンパク質に結合する主要なチオールです。GSHなどのタンパク質チオールは、細胞の酸化還元状態を測定する際に重要な役割を担います。 過酸化水素は核酸、タンパク質および脂質と反応して、細胞や組織に損傷をきたします。
Amplex® UltraRed 試薬(EnzChek®MPO活性アッセイキット)は、溶液中や細胞ライセート中のMPOの塩素化活性と過酸化活性の両方を迅速かつ高感度に測定できるようにします。ミックス・アンド・リードの室温アッセイは、こうした活性を連続的に検出するのに使用できるため、ハイスループットな方法として理想的です。
0~1.2 μMの一酸化窒素(NO)ラジカル含有溶液におけるDAF-FMの蛍光スペクトル。
CellROX® Deep Red Reagent,(酸化ストレス検出用) | CellROX® Green Reagent, (酸化ストレス検出用) | CM-H2DCFDA, general oxidative stress indicator | |
---|---|---|---|
ターゲット | 活性酸素 | 活性酸素 | 活性酸素 |
レポーター | CellROX® Deep Red | CellROX® Green | CM-H2DCFDA |
励起/蛍光 (nm) | 644/665 | 485/520 | 495/525 |
生細胞 | 可 | 可 | 可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | 生細胞測定用、細胞透過性 | 生細胞測定用、細胞透過性 | 生細胞測定用、細胞透過性 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 5 x 50 µL | 5 x 50 µL | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | C10422 | C10444 | C6827 |
DAF-FM (4-Amino-5-Methylamino-2′,7′-Difluorofluorescein) | DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2′,7′-Difluorofluorescein Diacetate) | ThiolTracker™ Violet (グルタチオン検出試薬) | |
---|---|---|---|
ターゲット | 一酸化窒素 | 一酸化窒素 | グルタチオン |
レポーター | DAF-FM | DAF-FM | ThiolTracker™ Violet |
励起/蛍光 (nm) | 495/515 | 495/515 | 405/526 |
生細胞 | 不可 | 可 | 可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
用法 | 検出限界 約3 nMのNO | 検出限界 約3 nMのNO | 生細胞測定用、細胞透過性 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 1 mg | 1 mg | 100 µLの反応容量で500アッセイ |
プロトコール概要 |
|
| |
カタログ 番号 | D23841 | D23842 | T10096 |
Amplex® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (500 assays) | APF (hydroxyl radical, hypochlorite or peroxynitrite sensor) | HPF (hydroxyl radical and peroxynitrite sensor) | MitoSOX® Red Mitochondrial Superoxide Indicator, for live-cell imaging | Dihydroethidium (hydroethidine) | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | 過酸化水素/ペルオキシダーゼ | 全般的なROS検出には単独で使用。次亜塩素酸(HOCl)の検出にはタンデムで使用可能。 | ミトコンドリアを標的 | 青色の蛍光色素は、酸化されると赤色に変化 | |
レポーター | Amplex® Red 試薬 | ARF | HPF | MitoSOX® Red | ジヒドロエチジウム(DHE) |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 490/515 | 510/580 | 518/606 | |
生細胞 | 不可 | 可 | 可 | 可 | |
ライセート | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
精製酵素 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
使用方法 | 検出限界1 x 10–5 U/mL HRP | APFは、HPFに比べて次亜塩素酸陰イオンとより高い反応性を示す | 細胞のスーパーオキシド産生の増加を検出 | 細胞質で細胞のDNA内にインターカレートし、細胞質が酸化されるまで青色の蛍光を呈す。 | |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 100 µLの反応容量で500アッセイ | 470 µl | 470 µl | 10 x 50 µg | 10 x 1 mg |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
|
カタログ 番号 | A22188 | A36003 | H36004 | M36008 | D11347 |
EnzChek® Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit | |
---|---|
ターゲット | ミエロペルオキシダーゼ(MPO)の塩素化と過酸化活性を連続的に検出 |
レポーター | Amplex® UltraRed |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
生細胞 | 不可 |
ライセート | 可 |
精製酵素 | 可 |
用法 | 1.5~200 ng/mLのMPOを測定 |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む |
フォーマット | 100 µLの反応容量で200アッセイ |
プロトコール概要 |
|
カタログ 番号 | E33856 |
CellROX® Deep Red Reagent,(酸化ストレス検出用) | CellROX® Green Reagent, (酸化ストレス検出用) | CM-H2DCFDA, general oxidative stress indicator | |
---|---|---|---|
ターゲット | 活性酸素 | 活性酸素 | 活性酸素 |
レポーター | CellROX® Deep Red | CellROX® Green | CM-H2DCFDA |
励起/蛍光 (nm) | 644/665 | 485/520 | 495/525 |
生細胞 | 可 | 可 | 可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | 生細胞測定用、細胞透過性 | 生細胞測定用、細胞透過性 | 生細胞測定用、細胞透過性 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 5 x 50 µL | 5 x 50 µL | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | C10422 | C10444 | C6827 |
DAF-FM (4-Amino-5-Methylamino-2′,7′-Difluorofluorescein) | DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2′,7′-Difluorofluorescein Diacetate) | ThiolTracker™ Violet (グルタチオン検出試薬) | |
---|---|---|---|
ターゲット | 一酸化窒素 | 一酸化窒素 | グルタチオン |
レポーター | DAF-FM | DAF-FM | ThiolTracker™ Violet |
励起/蛍光 (nm) | 495/515 | 495/515 | 405/526 |
生細胞 | 不可 | 可 | 可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
用法 | 検出限界 約3 nMのNO | 検出限界 約3 nMのNO | 生細胞測定用、細胞透過性 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 1 mg | 1 mg | 100 µLの反応容量で500アッセイ |
プロトコール概要 |
|
| |
カタログ 番号 | D23841 | D23842 | T10096 |
Amplex® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (500 assays) | APF (hydroxyl radical, hypochlorite or peroxynitrite sensor) | HPF (hydroxyl radical and peroxynitrite sensor) | MitoSOX® Red Mitochondrial Superoxide Indicator, for live-cell imaging | Dihydroethidium (hydroethidine) | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | 過酸化水素/ペルオキシダーゼ | 全般的なROS検出には単独で使用。次亜塩素酸(HOCl)の検出にはタンデムで使用可能。 | ミトコンドリアを標的 | 青色の蛍光色素は、酸化されると赤色に変化 | |
レポーター | Amplex® Red 試薬 | ARF | HPF | MitoSOX® Red | ジヒドロエチジウム(DHE) |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 490/515 | 510/580 | 518/606 | |
生細胞 | 不可 | 可 | 可 | 可 | |
ライセート | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
精製酵素 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
使用方法 | 検出限界1 x 10–5 U/mL HRP | APFは、HPFに比べて次亜塩素酸陰イオンとより高い反応性を示す | 細胞のスーパーオキシド産生の増加を検出 | 細胞質で細胞のDNA内にインターカレートし、細胞質が酸化されるまで青色の蛍光を呈す。 | |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 100 µLの反応容量で500アッセイ | 470 µl | 470 µl | 10 x 50 µg | 10 x 1 mg |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
|
カタログ 番号 | A22188 | A36003 | H36004 | M36008 | D11347 |
EnzChek® Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit | |
---|---|
ターゲット | ミエロペルオキシダーゼ(MPO)の塩素化と過酸化活性を連続的に検出 |
レポーター | Amplex® UltraRed |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
生細胞 | 不可 |
ライセート | 可 |
精製酵素 | 可 |
用法 | 1.5~200 ng/mLのMPOを測定 |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む |
フォーマット | 100 µLの反応容量で200アッセイ |
プロトコール概要 |
|
カタログ 番号 | E33856 |
Molecular Probes®ハンドブック 解析装置 | BioProbes®の学術論文 |