Search Thermo Fisher Scientific
マイクロプレートアッセイは、個々の細胞の挙動をトラッキングすることよりもむしろ全細胞集団に関する情報を提供します。Life Technologiesは、全細胞用のマイクロプレートアッセイと崩壊細胞または細胞ライセートに対して行われるアッセイを提供します。代謝活性は生存率指標として一般的に用いられますが、いくつかのアプリケーションでは代謝状態に依存せずに生存率を評価することが重要となります。目的に適したアッセイを以下に挙げます。場合によっては、細胞をダウンストリームアプリケーションに用いる場合がありますが、この場合にalamarBlue®は生存率を調べる上で非毒性の優れたインジケーターとなります。
細胞還元電位の測定生細胞固有の還元力は代謝活性の指標となるので、細胞生存率の指標にもなります。細胞還元電位を集団で測定した場合、シグナルは生細胞の数に比例します。いくつかの確立されたアッセイ、例えばMTTを用いるアッセイは、その還元力を用いて強く着色されたリポーター(ホルマザン)を生成します。同様に、alamarBlue®およびPrestoBlue® といった細胞生存率アッセイの酸化還元指示薬(レサズリン)は、代謝的に活性な細胞の蛍光および比色法のリポーター分子レゾルフィンに変換され、非常に信頼性が高く高感度の生存率/細胞毒性指標として用いられます。 単一ウェルから高スケーリング(HTS)まで計測可能である「混合、インキュベート、およびリード」プロトコールにより独自の配合で安定化された試薬を提供することで簡単かつ簡便になるこれらのalamarBlue® およびPrestoBlue®アッセイを、開発しました。 |
細胞膜完全性の損失は、生存率と細胞毒性を測定するツールでしばしば利用される細胞死の重要なマーカーです。細胞膜が損なわれた細胞では、DNAに結合した場合のみ蛍光を発する細胞不透過性のDNA結合性蛍光色素の流入が可能になります。したがって、代謝状態とは無関係な細胞毒性指標としてDNA染色を用いることができます。細胞毒性化合物は、一連のメカニズムにより細胞に障害を与えます。細胞生存率、膜完全性、およびDNA含有量は、細胞毒性を測定するパラメータのなかでも最も特異的かつ高感度なパラメータであり、それらの試薬は優れた感度と精度を提供します。
DNA結合を他のパラメータの測定と組み合わせることで、より貴重な結果が得られることです。エステラーゼ活性または細胞還電位用のプローブは生細胞を染色するので、生存率の測定手段になります。細胞透過性DNA染色試薬も、細胞膜が無傷の細胞を染色して生細胞用のマーカーとして用いることが可能です。
膜透過性を測定するイメージングアッセイを用いて微生物生存率を決定することができます。膜透過性のDNA染色試薬と不透過性のDNA染色試薬を組み合わせて用い、生細胞を緑色に染色し、死細胞を赤色に染色することができます。細菌では、生細胞の同定を蛍光によるグラム染色と組み合わせることができます。
酵母細胞では、膜染色試薬を用いることで、生細胞および死細胞の両方が青色シグナルより検出されます。生細胞では、小胞が橙色と赤色に染色される二色アッセイが提供されます。
ハイスループットスクリーニング(HTS)を用いてCellEvent™ およびPrestoBlue® 試薬のマルチプレキシング。 CHO-K1細胞を 384ウェルプレートに5,000細胞/ウェルで、スタウロスポリンの希釈系列存在下、フェノールレッドを含まない完全培地に播種しました。 プレートを19時間、37℃/5%CO2でインキュベートしました。 PrestoBlue® 試薬およびCellEvent™試薬をウェルに直接添加し、蛍光測定に先だってプレートを30分間、37℃/5%CO2 でインキュベートしました。 蛍光シグナルの検出は、CellEvent™ 試薬用のEx/Em=500/530 nm(バンド幅7 nm)とPrestoBlue®試薬用のEx/Em=560/590 nm(バンド幅10 nm)の設定で、Tecan Safire2(ボトムリード)を用いて行いました。
alamarBlue® | PrestoBlue® Cell Viability Reagent | |
---|---|---|
ターゲット | 代謝活性 | 代謝活性 |
レポーター | alamarBlue® (レサズリン) | レサズリン |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 535(-560):590-615. |
サンプル | 全細胞またはライセート | 全細胞 |
用法 | 細胞還元電位の測定 | 細胞還元電位の測定 |
成分 | バルクサイズ | バルクサイズ |
フォーマット | 25 mL | 25 mL |
プロトコールの概要 |
|
|
カタログ 番号 | DAL1025 | A13261 |
LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit *for mammalian cells* | Vybrant® Cytotoxicity Assay Kit (G6PD release Assay) | Image-IT® DEAD Green™ Viability Stain | HCS LIVE/DEAD® Greenキット | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 |
レポーター | Calcein AM/ethidium homodimer-1 | レサズリン | Image-IT® DEAD Green™ | Image-IT® DEAD Green™、NuclearMask™ Deep Red またはHoechst 33342 |
励起/蛍光 (nm) | 488/535 & 528/617 | 540/590 | 488/515 | 488/515、638/686、または350/461 |
サンプル | 接着細胞または懸濁細胞 | 細胞懸濁および周辺培養液 | 接着細胞または懸濁細胞 | 接着細胞 |
仕様 | 細胞膜完全性とエステラーゼ活性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ | 障害細胞から放出されるG6PDに基づく迅速かつ容易なアッセイ | 細胞膜完全性に基づく迅速かつ容易なアッセイ | 細胞膜完全性に基づく2色アッセイ |
構成品 | バルクサイズの蛍光試薬 | 完全なアッセイ | バルクサイズの蛍光試薬 | 完全なアッセイ |
フォーマット | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1バイアル、プレート25枚 | 1キット、プレート2枚 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | L3224 | V23111 | I10291 | H10290 |
LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit, for microscopy and quantitative assays | LIVE/DEAD® Yeast Viability Kit | |
---|---|---|
ターゲット | 細菌細胞生存率 | 酵母細胞生存率 |
レポーター | Propidium iodide/SYTO® 9 | FUN® 1/Calcofluor White |
励起/蛍光 (nm) | 485, 530, 630 | 485, 530, 620 |
サンプル | 細菌懸濁液 | 純培養または混合培養、体液または環境サンプル |
仕様 | 膜完全性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ | 膜完全性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ |
成分 | バルクサイズの蛍光試薬 | バルクサイズの蛍光試薬 |
フォーマット | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1キット、マイクロプレート10枚 |
プロトコルの概要 |
|
|
カタログ 番号 | L7012 | L7009 |
alamarBlue® | PrestoBlue® Cell Viability Reagent | |
---|---|---|
ターゲット | 代謝活性 | 代謝活性 |
レポーター | alamarBlue® (レサズリン) | レサズリン |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 535(-560):590-615. |
サンプル | 全細胞またはライセート | 全細胞 |
用法 | 細胞還元電位の測定 | 細胞還元電位の測定 |
成分 | バルクサイズ | バルクサイズ |
フォーマット | 25 mL | 25 mL |
プロトコールの概要 |
|
|
カタログ 番号 | DAL1025 | A13261 |
LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit *for mammalian cells* | Vybrant® Cytotoxicity Assay Kit (G6PD release Assay) | Image-IT® DEAD Green™ Viability Stain | HCS LIVE/DEAD® Greenキット | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 | 哺乳類細胞生存率 |
レポーター | Calcein AM/ethidium homodimer-1 | レサズリン | Image-IT® DEAD Green™ | Image-IT® DEAD Green™、NuclearMask™ Deep Red またはHoechst 33342 |
励起/蛍光 (nm) | 488/535 & 528/617 | 540/590 | 488/515 | 488/515、638/686、または350/461 |
サンプル | 接着細胞または懸濁細胞 | 細胞懸濁および周辺培養液 | 接着細胞または懸濁細胞 | 接着細胞 |
仕様 | 細胞膜完全性とエステラーゼ活性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ | 障害細胞から放出されるG6PDに基づく迅速かつ容易なアッセイ | 細胞膜完全性に基づく迅速かつ容易なアッセイ | 細胞膜完全性に基づく2色アッセイ |
構成品 | バルクサイズの蛍光試薬 | 完全なアッセイ | バルクサイズの蛍光試薬 | 完全なアッセイ |
フォーマット | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1バイアル、プレート25枚 | 1キット、プレート2枚 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | L3224 | V23111 | I10291 | H10290 |
LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit, for microscopy and quantitative assays | LIVE/DEAD® Yeast Viability Kit | |
---|---|---|
ターゲット | 細菌細胞生存率 | 酵母細胞生存率 |
レポーター | Propidium iodide/SYTO® 9 | FUN® 1/Calcofluor White |
励起/蛍光 (nm) | 485, 530, 630 | 485, 530, 620 |
サンプル | 細菌懸濁液 | 純培養または混合培養、体液または環境サンプル |
仕様 | 膜完全性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ | 膜完全性に基づく迅速かつ容易な2色アッセイ |
成分 | バルクサイズの蛍光試薬 | バルクサイズの蛍光試薬 |
フォーマット | 1キット、マイクロプレート10枚 | 1キット、マイクロプレート10枚 |
プロトコルの概要 |
|
|
カタログ 番号 | L7012 | L7009 |
より詳しくはMolecular Probes®ハンドブックをご覧ください。
| 関連製品 |