Search Thermo Fisher Scientific
細胞増殖解析は、細胞の成長および分化の研究にとって極めて重要であり、薬物開発において、化合物の毒性および腫瘍細胞の増殖阻害を評価するためにしばしば使用されます。増殖測定は、一般に平均DNA含有量または細胞性代謝およびDNA合成の定量に基づきます。幅広い種類のMolecular Probes®細胞解析アッセイは、個別もしくは組合わせて用いられ、細胞増殖、細胞毒性、または薬物の有効性の研究などの複雑な生物学的研究を、マイクロプレート内またはフローサイトメトリーアッセイプラットフォーム上で実現します。
CyQUANT® 細胞増殖アッセイは、細胞のDNA含量に基づいて、細胞集団における細胞数をカウントするための、正確なマイクロプレートベースの蛍光測定法を提供します。細胞のDNA 含量は高度に制御されているため、CyQUANT® アッセイを複数のタイムポイントにおいて行うことにより、細胞集団の平均的な増殖速度を算出することが可能となります。CyQUANT® 色素のDNAへの結合は、代謝状態に依存しないため、シグナルウインドウおよび蛍光強度を、幅広い条件および細胞タイプにおいて比較することが可能です。
様々なCyQUANT® アッセイフォーマットにより、異なるワークフローのオプションが提供され、全細胞数の複数日およびエンドポイントアッセイおよび生細胞のアッセイなどが可能となります。
CyQUANT®細胞増殖アッセイキットを用いたNIH 3T3繊維芽細胞の定量化
新生DNA合成を測定することにより、単一細胞中または細胞集団における細胞増殖の正確なアッセイ法が実現します。Click-iT® EdU アッセイは、ヌクレオシドアナログであるEdUのDNAへの取り込みに基づいて、新生DNA合成速度を測定します。検出は銅触媒の「click」反応により行われ、通常30分以内に完了します。
Click-iT® Plus EdUイメージングアッセイは、穏やかな反応条件を利用し、一連の蛍光オプションを提供することで、他の蛍光色素との組み合わせを容易にし、蛍光タンパク色素などを用いた複数パラメーターの結果を得ることができ有用です。さらに、Click-iT® EdUマイクロプレートアッセイは、シグナル増幅によるマイクロプレートベースの蛍光分析とHTS用の簡単かつ迅速なワークフローに最適化されています。
CyQUANT®細胞増殖アッセイキット | CyQUANT®NF細胞増殖アッセイキット | CyQUANT®直接細胞増殖アッセイ | |
---|---|---|---|
ターゲット | DNA 含量 | DNA 含量 | DNA 含量 |
レポーター | CyQUANT® GR | CyQUANT® NF | CyQUANT® Direct |
励起/蛍光 (nm) | 480/520 | 480/520 | 480/520 |
サンプル | マルチポイントのアッセイ中には、培養細胞は凍結し、同じスタンダードを用いて同時に分析する必要があります。 | 高速リードアウト用の簡素化されたプロトコル(凍結ステップを省きます);開始から終わりまで1時間のアッセイ | 15分プロトコル;凍結、溶解、または温度平衡なし;生存率指標(すなわち、死細胞の計数なし) |
使用方法 | 50~50,000細胞を検出。 | 100~20,000細胞を検出。 | 50~20,000細胞を検出。 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
構成品 | すべての構成品 | すべての構成品 | すべての構成品 |
フォーマット | 1キット、1,000アッセイ | 1キット、200アッセイ | 1キット、プレート10枚 |
カタログ 番号 | C7026 | C35006 | C35011 |
Click-iT® EdU マイクロプレートアッセイ | |
---|---|
ターゲット | 増殖細胞の新たに合成されたDNAにチミジンアナログのEdUを取り込ませます。 |
レポーター | Amplex® UltraRed-により増幅した Click-iT® EdU反応 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
サンプル | 生細胞集団の増殖解析にに最適化されています:Click反応による検出は固定後に行います。 |
使用方法 | EdUと共にインキュベーションしている間にDNAが合成される細胞核において蛍光シグナルが増大します。 |
構成品 | すべての構成品 |
フォーマット | 400アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ 番号 | C10214 |
CyQUANT®細胞増殖アッセイキット | CyQUANT®NF細胞増殖アッセイキット | CyQUANT®直接細胞増殖アッセイ | |
---|---|---|---|
ターゲット | DNA 含量 | DNA 含量 | DNA 含量 |
レポーター | CyQUANT® GR | CyQUANT® NF | CyQUANT® Direct |
励起/蛍光 (nm) | 480/520 | 480/520 | 480/520 |
サンプル | マルチポイントのアッセイ中には、培養細胞は凍結し、同じスタンダードを用いて同時に分析する必要があります。 | 高速リードアウト用の簡素化されたプロトコル(凍結ステップを省きます);開始から終わりまで1時間のアッセイ | 15分プロトコル;凍結、溶解、または温度平衡なし;生存率指標(すなわち、死細胞の計数なし) |
使用方法 | 50~50,000細胞を検出。 | 100~20,000細胞を検出。 | 50~20,000細胞を検出。 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
構成品 | すべての構成品 | すべての構成品 | すべての構成品 |
フォーマット | 1キット、1,000アッセイ | 1キット、200アッセイ | 1キット、プレート10枚 |
カタログ 番号 | C7026 | C35006 | C35011 |
Click-iT® EdU マイクロプレートアッセイ | |
---|---|
ターゲット | 増殖細胞の新たに合成されたDNAにチミジンアナログのEdUを取り込ませます。 |
レポーター | Amplex® UltraRed-により増幅した Click-iT® EdU反応 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
サンプル | 生細胞集団の増殖解析にに最適化されています:Click反応による検出は固定後に行います。 |
使用方法 | EdUと共にインキュベーションしている間にDNAが合成される細胞核において蛍光シグナルが増大します。 |
構成品 | すべての構成品 |
フォーマット | 400アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ 番号 | C10214 |
Molecular Probes® ハンドブック | 詳細