代謝産物および分析対象物を用いたマイクロプレートアッセイ
Amplex® Redアッセイ試薬
Amplex® Red試薬は、酵素共役型反応で高感度な無色の基質であり、過酸化水素のみならず、グルコース、ガラクトース、コレステロール、グルタミン酸、キサンチン(またはヒポキサンチン)、尿酸、コリンおよびアセチルコリンなどが様々に組み合わさった分析対象物を検出することができます。
Amplex® Redを基質として用いたアッセイは、マイクロプレートフォーマットで容易に検出可能な蛍光の増大をもたらします。赤色蛍光であるため、典型的な細胞サンプルでは自家蛍光に起因した干渉はほとんどなく、また、シグナルはpHや還元剤の影響をごくわずかしか受けません。
代謝研究向け試薬
当社は、グルコース/グルコースオキシダーゼ、ガラクト-ス/ガラクト-スオキシダーゼおよび尿酸/ウリカーゼのアッセイなど、Amplex Red®試薬に基づくアッセイを主要代謝産物の検出用に開発しました。
神経生物学研究向け試薬
個別のAmplex Red®アッセイキットは、AChE活性の連続モニタリングやAChの検出、組織ホモジネートまたは精製調製物のアミンオキシダーゼ活性の連続測定、およびグルタミン酸の連続的な検出やグルタミン酸オキシダーゼ活性のモニタリングにご利用いただけます。
炎症研究向け試薬
高感度のAmplex Red®試薬を使用してレポートされるアッセイを、フェチュインのノイラミニダーゼ触媒加水分解の連続的なアッセイ、キサンチンまたはヒポキサンチンの検出(またはキサンチンオキシダーゼ活性のモニタリング)、カタラーゼ活性の測定、および溶液中のスフィンゴミエリナーゼ活性の測定用に開発しました。
glucose-oxidase-s000925
Amplex® Red Glucose⁄Glucose Oxidase Assay Kit の用量反応曲線および低濃度での感度(挿入図)
選択ガイド
 Amplex® Red Galactose/Galactose Oxidase Assay KitAmplex® Red Glucose/Glucose Oxidase Assay KitAmplex® Red Uric Acid/Uricase Assay Kit
ターゲットガラクトース/ガラクトースオキシダーゼグルコース/グルコースオキシダーゼ尿酸/ウリカーゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可
ライセート
精製酵素
使用方法検出限界2 x 10-3 U/mL検出限界5 x 10-5 U/mL検出限界2 x 10-4 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、マイクロプレートウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液を各アッセイウェルに加えることで、反応を開始。
  5. インキュベート。
  6. 生じた蛍光を測定。
カタログ 番号A22179A22189A22181
 Amplex® Acetylcholine/
Acetlycholinesterase Assay Kit
Amplex® Red Monoamine Oxidase Assay KitAmplex® Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit
ターゲットアセチルコリンエステラーゼモノアミンオキシダーゼグルタミン酸/グルタミン酸オキシターゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可
ライセート
精製酵素
用法アセチルコリンエステラーゼ(AChE)活性の連続モニタリング用の超高感度な手法検出限界12 x 10-6 U/mL検出限界4 x 10-5 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット200 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で200アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、ウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液をアッセイウェルに添加。
  5. インキュベート。
  6. 蛍光を測定。
カタログ 番号A12217A12214A12221
 Amplex® Red Neuraminidase (Sialidase) Assay KitAmplex® Red Xanthine/Xanthine Oxidase Assay KitAmplex® Red Catalase Assay KitAmplex® Red Sphingomyelinase Assay Kit
ターゲットノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)キサンチン/キサンチンオキシダーゼカタラーゼスフィンゴミエリナーゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可不可
ライセート
精製酵素
使用方法検出限界2 x 10-4 U/mL検出限界1 x 10-4 U/mL検出限界5 x 10-4 U/mL検出限界8 x 10-7 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ200 µLの反応容量で500アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、ウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液をウェルに添加。
  5. インキュベート。
  6. 蛍光を測定します。
カタログ 番号A22178A22182A22180A12220
 Amplex® Red Galactose/Galactose Oxidase Assay KitAmplex® Red Glucose/Glucose Oxidase Assay KitAmplex® Red Uric Acid/Uricase Assay Kit
ターゲットガラクトース/ガラクトースオキシダーゼグルコース/グルコースオキシダーゼ尿酸/ウリカーゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可
ライセート
精製酵素
使用方法検出限界2 x 10-3 U/mL検出限界5 x 10-5 U/mL検出限界2 x 10-4 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、マイクロプレートウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液を各アッセイウェルに加えることで、反応を開始。
  5. インキュベート。
  6. 生じた蛍光を測定。
カタログ 番号A22179A22189A22181
 Amplex® Acetylcholine/
Acetlycholinesterase Assay Kit
Amplex® Red Monoamine Oxidase Assay KitAmplex® Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit
ターゲットアセチルコリンエステラーゼモノアミンオキシダーゼグルタミン酸/グルタミン酸オキシターゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可
ライセート
精製酵素
用法アセチルコリンエステラーゼ(AChE)活性の連続モニタリング用の超高感度な手法検出限界12 x 10-6 U/mL検出限界4 x 10-5 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット200 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で500アッセイ100 µLの反応容量で200アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、ウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液をアッセイウェルに添加。
  5. インキュベート。
  6. 蛍光を測定。
カタログ 番号A12217A12214A12221
 Amplex® Red Neuraminidase (Sialidase) Assay KitAmplex® Red Xanthine/Xanthine Oxidase Assay KitAmplex® Red Catalase Assay KitAmplex® Red Sphingomyelinase Assay Kit
ターゲットノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)キサンチン/キサンチンオキシダーゼカタラーゼスフィンゴミエリナーゼ
レポーターAmplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬Amplex® Red試薬
励起/蛍光 (nm)571/585571/585571/585571/585
生細胞不可不可不可不可
ライセート
精製酵素
使用方法検出限界2 x 10-4 U/mL検出限界1 x 10-4 U/mL検出限界5 x 10-4 U/mL検出限界8 x 10-7 U/mL
構成アッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含むアッセイバッファーおよびコントロールを含む
フォーマット100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ100 µLの反応容量で400アッセイ200 µLの反応容量で500アッセイ
プロトコール概要
  1. 標準曲線サンプルを調製し、ウェルにロード。
  2. 実験サンプルを反応バッファーに加えて希釈し、ウェルにロード。
  3. Amplex® Redワーキング溶液を調製。
  4. Amplex® Red溶液をウェルに添加。
  5. インキュベート。
  6. 蛍光を測定します。
カタログ 番号A22178A22182A22180A12220