Search Thermo Fisher Scientific
リパーゼおよび無機リン酸は、循環器から炎症および癌に渡る範囲の疾患進行過程に関連している mTOR から GPCR への多くのシグナル伝達経路内で重要です。
溶液中でのリン酸塩およびホスファターゼ活性の測定は、複数のモデルで細胞の挙動を理解する上で基本なことです。Molecular Probes®は、多種多様な検体に対処する蛍光の読み取りで一連の高感度アッセイを可能にします。
Amplex® Redコレステロールアッセイキットは、蛍光マイクロプレートリーダーまたはフローサイトメトリーを用いて、かなり低濃度のコレステロールを検出する高感度で迅速かつ簡単な方法を提供します。このアッセイは、遊離コレステロールとコレステリルエステルの両方を測定するとともに複数の時点での測定を可能にします。
PiPer™キットは、溶液中にリン酸またはピロリン酸が含まれていないことを検出する超感度の一段法です。このキットは、広範囲の種類のサンプルとともに使用可能であり、ATPアーゼ、GTPアーゼ、プロテインホスファターゼ、およびキナーゼなどの酵素で、リン酸またはピロリン酸放出の動態を測定することができます。シグナルは、Amplex® Redとの酵素結合反応を用いて検出されます。
EnzCheck®アッセイキットは、精製されたまたはコンプレックス系での低レベルのホスファターゼ活性を検出するように設計されています。アッセイキットは、バッファーおよび対照群とともに試薬として、または96ウェルもしくは384ウェルマイクロプレートに前もって分注された形で、提供されます。キットに含まれるインヒビターによって酵素選択性が得られます。
Amplex® Redホスホリパーゼキットは、蛍光マイクロプレートリーダーを用いて、ホスホリパーゼ活性をin vitroで連続的にモニターする感度の高い方法です。Amplex® Red試薬は、高感度の酵素結合反応を用いて、高蛍光シグナルを生じます。
Amplex® Redコレステロールアッセイキットを用いるコレステロールの検出 各反応では、1×反応バッファーに150 µM Amplex® Red試薬、1 U/mL HRP、1 U/mL コレステロール酸化酵素、1 U/mL コレステロールエステラーゼ、および指定量のコレステロールが含まれます。 反応を37℃で30分間、インキュベート。 蛍光の測定は、蛍光マイクロプレートリーダーを用いて560 ± 10 nm 励起および590 ± 10 nm蛍光検出で行った。 挿入図は、低コレステロール濃度(0~0.015 µg/mL)におけるアッセイの高い感度と優れた直線性を示しています。
Amplex® Red Cholesterol Assay Kit | |
---|---|
ターゲット | コレステロール |
レポーター | Amplex® Red試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
生細胞 | 不可 |
ライセート | 可 |
精製酵素 | 可 |
使用方法 | 検出下限200 nM |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 100 µL反応系で500アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ 番号 | A12216 |
PiPer™ Phosphate Assay Kit | PiPer™ Pyrophosphate Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | リン酸 | ピロリン酸 |
レポーター | Amplex® Red 試薬 | Amplex® Red 試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 571/585 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限0.2 µMリン酸 | 検出下限0.4 µMピロリン酸 |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 100 µL反応系で1,000アッセイ | 100 µL反応系で1,000アッセイ |
プロトコルの概要 |
| |
カタログ 番号 | P22061 | P22062 |
EnzChek® Phosphatase Assay Kit | RediPlate™ 96 EnzChek® Serine/Threonine Phosphatase Assay Kit | RediPlate™ 96 EnzChek® Tyrosine Phosphatase Assay Kit | |
---|---|---|---|
ターゲット | 酸性ホスファターゼ | セリン/スレオニンホスファターゼ | チロシンホスファターゼ |
レポーター | DiFMUP | DiFMUP | DiFMUP |
励起/蛍光 (nm) | 358/455 | 358/455 | 358/455 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファー、スタンダード、およびインヒビターを含み、インヒビターはSer/Thr ホスファターゼのみの活性がモニターされるようにします。 | アッセイバッファー、スタンダード、およびインヒビターを含み、インヒビターはチロシンホスファターゼのみの活性がモニターされるようにします。 |
フォーマット | 100 µL反応系で1,000アッセイ | 96-マイクロプレートウェルに予め分注 | |
プロトコルの概要 |
|
| |
カタログ 番号 | E12020 | R33700 | R22067 |
Amplex® Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit | Amplex® Red Phospholipase D Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | ホスホリパーゼ C | ホスホリパーゼ D |
レポーター | Amplex® Red | Amplex® Red |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 571/585 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限2x10–4 U/mL | 検出下限1x10-2 U/mL |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 200 µL反応系で500アッセイ | 200 µL反応系で500アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
|
カタログ 番号 | A12218 | A12219 |
Amplex® Red Cholesterol Assay Kit | |
---|---|
ターゲット | コレステロール |
レポーター | Amplex® Red試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 |
生細胞 | 不可 |
ライセート | 可 |
精製酵素 | 可 |
使用方法 | 検出下限200 nM |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 100 µL反応系で500アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ 番号 | A12216 |
PiPer™ Phosphate Assay Kit | PiPer™ Pyrophosphate Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | リン酸 | ピロリン酸 |
レポーター | Amplex® Red 試薬 | Amplex® Red 試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 571/585 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限0.2 µMリン酸 | 検出下限0.4 µMピロリン酸 |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 100 µL反応系で1,000アッセイ | 100 µL反応系で1,000アッセイ |
プロトコルの概要 |
| |
カタログ 番号 | P22061 | P22062 |
EnzChek® Phosphatase Assay Kit | RediPlate™ 96 EnzChek® Serine/Threonine Phosphatase Assay Kit | RediPlate™ 96 EnzChek® Tyrosine Phosphatase Assay Kit | |
---|---|---|---|
ターゲット | 酸性ホスファターゼ | セリン/スレオニンホスファターゼ | チロシンホスファターゼ |
レポーター | DiFMUP | DiFMUP | DiFMUP |
励起/蛍光 (nm) | 358/455 | 358/455 | 358/455 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) | ~2 µM Pi (~0.2µg/mL) |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファー、スタンダード、およびインヒビターを含み、インヒビターはSer/Thr ホスファターゼのみの活性がモニターされるようにします。 | アッセイバッファー、スタンダード、およびインヒビターを含み、インヒビターはチロシンホスファターゼのみの活性がモニターされるようにします。 |
フォーマット | 100 µL反応系で1,000アッセイ | 96-マイクロプレートウェルに予め分注 | |
プロトコルの概要 |
|
| |
カタログ 番号 | E12020 | R33700 | R22067 |
Amplex® Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit | Amplex® Red Phospholipase D Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | ホスホリパーゼ C | ホスホリパーゼ D |
レポーター | Amplex® Red | Amplex® Red |
励起/蛍光 (nm) | 571/585 | 571/585 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限2x10–4 U/mL | 検出下限1x10-2 U/mL |
構成品 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 | アッセイバッファーおよびコントロールが含まれます。 |
フォーマット | 200 µL反応系で500アッセイ | 200 µL反応系で500アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
|
カタログ 番号 | A12218 | A12219 |