Search Thermo Fisher Scientific
無機陽イオンと無機陰イオンの濃度が非対称な状態で維持されているのは生細胞の特徴です。こうしたイオン勾配を制御することは、ほとんどの細胞機能にとって必須であり、空間的および時間的な分解能でイオン濃度を測定することは、創薬からニューロン機能の研究にわたる幅広い研究においてきわめて重要になっています。
当社は数多くのMolecular Probes®イオンインジケーターを開発し、カルシウムやその他のイオンの濃度を強い蛍光シグナルと幅広い選択肢の波長で追跡することを可能にしました。
カルシウムフラックスアッセイは、創薬において意味のある大きくて活性を有するターゲットクラスであるGタンパク質共役受容体(GPCR)を介したアゴニスト刺激性シグナル伝達およびアンタゴニスト阻害性シグナル伝達の細胞内測定に広く使用されています。fluoシリーズのカルシウムインジケーターは、休止状態のCa2+レベルで最小限の蛍光を放出し、Ca2+ 濃度の上昇に伴ってその蛍光強度を最大>100倍に増大させます。細胞透過性組成の試薬は、細胞培養の培地中にローディングすることができ、HTSを含むイメージングやマイクロプレートアッセイと両立します。
細胞内Mg2+ は、酵素反応、DNA合成、ホルモン分泌および筋収縮の仲介に重要な役割を果たします。これらや他の細胞機能におけるマグネシウムの役割の研究を容易にするために、Molecular Probes® 蛍光インジケーターは、UVまたは可視光によって励起し、レシオメトリックベースまたは強度ベースのシグナルによりMg2+ 濃度を解析できるようデザインされています。
細胞内pHは一般的には、細胞質中では約6.8~7.4の範囲にあり、細胞の酸性オルガネラにおいては約4.5~6.0の範囲にあります。生理的条件下で、細胞内pHはほんの少しだけ変わり、そのような変化は非常にゆっくり起こることもあります。当社は、細胞質または特定のオルガネラの細胞内pHを追跡する幅広いMolecular Probes®インジケーターを提供します。
ムスカリン1(M1)受容体アゴニストに対して用量依存的なカルシウム応答。 CHO M1細胞をポリD-リジンコーティング384ウェルプレートに播種し、一晩インキュベートした。 翌日、 Fluo-4 Direct™アッセイを用い、カルバコールに対する細胞のカルシウム応答アッセイを実施した。 細胞は、アゴニストカルバコール、MCN-A-343、ベタネコール、オキソトレモリンおよびピロカルピンで刺激された。 測定値は、最大応答から最小応答を引いたものを最小応答で除算して得られた相対蛍光単位で表記。 アゴニスト力価の順位序列は、既報の結果と一致した。
Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit, Starter pack | Fluo-4 NW Calcium Assay Kit, starter pack with buffer | Fluo-4, AM, cell permeant, Special Packaging | Fluo-3, AM, cell permeant, Special Packaging | Fura-2, AM, cell permeant | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス |
レポーター | Fluo-4 | Fluo-4 | Fluo-4 | Fluo-3 | Fura-2 |
励起/蛍光 (nm) | 488/530 | 488/530 | 488/530 | 506/526 | 350,380/510(レシオメトリック励起) |
アッセイ | 完全培地の存在下で、細胞内カルシウムの最も容易なアッセイ | 洗浄ステップ不要な細胞内カルシウムの簡便なアッセイ | 細胞内カルシウムのアッセイ | 細胞内カルシウムの従来のアッセイ | 細胞内カルシウムのレシオメトリック測定およびUV励起測定 |
使用方法 | 添加のみのアッセイフォーマットで、細胞の洗浄や培地の除去が不要。 | 培地の除去が必要だが、細胞の洗浄は不要。 | 培地の除去や細胞の洗浄または消光ステップが必要です。 | 培地の除去や細胞の洗浄または消光ステップが必要です。 | 細胞へのローディングが必要です。 |
構成 | 試薬、PowerLoad™試薬およびバッファー | 試薬、PowerLoad™試薬およびバッファー | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 1 kit, 20 plates | 1 kit, 10 plates | 20 x 50 µg | 10 x 50 µg | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
|
カタログ 番号 | F10471 | F36206 | F14201 | F1242 | F1221 |
Mag-Fura-2、AM(細胞透過性) | Magnesium Green™、AM(細胞透過性) | |
---|---|---|
ターゲット | Mg2+ | Mg2+ |
レポーター | Mag-Fura-2 | Magnesium Green™ |
励起/蛍光 (nm) | 330/491~369/511 | 506/531 nm |
サンプル | 中位のMg2+ 濃度 | 最も低いMg2+ 濃度 |
使用方法 | Mg2+に対する親和性がMagnesium Green™よりも低いアッセイ比(Kd約1.9 mM) | Mg2+に対する親和性がMag-Fura-2(Kd約1.9 mM)よりも高いMg2+(Kd約1.0 mM)のアッセイ強度 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
カタログ 番号 | M1292 | M3735 |
pHrodo™ Green AM細胞内pHインジケーター | pHrodo™ Red AM細胞内pHインジケーター | Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester (BCECF, AM) | |
---|---|---|---|
ターゲット | 細胞内pH | 細胞内pH | 細胞内pH |
レポーター | pHrodo™ Green | pHrodo™ Red | BCECF |
励起/蛍光 (nm) | 509/533 | 560/585 | 440/490,535 |
サンプル | 細胞を培地にロード | 細胞を培地にロード | 細胞を培地にロード |
用法 | pH 8からpH 4になるにつれて緑色蛍光が増大。 | pH 8からpH 4になるにつれて赤色蛍光が増大。 | 発光強度は、pH 6.2からpH 9.5までpH依存的。 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 50 µL of 5 mM (1,000x) | 50 µL of 5 mM (1,000x) | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | P35373 | P35372 | B1170 |
Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit, Starter pack | Fluo-4 NW Calcium Assay Kit, starter pack with buffer | Fluo-4, AM, cell permeant, Special Packaging | Fluo-3, AM, cell permeant, Special Packaging | Fura-2, AM, cell permeant | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス | カルシウムフラックス |
レポーター | Fluo-4 | Fluo-4 | Fluo-4 | Fluo-3 | Fura-2 |
励起/蛍光 (nm) | 488/530 | 488/530 | 488/530 | 506/526 | 350,380/510(レシオメトリック励起) |
アッセイ | 完全培地の存在下で、細胞内カルシウムの最も容易なアッセイ | 洗浄ステップ不要な細胞内カルシウムの簡便なアッセイ | 細胞内カルシウムのアッセイ | 細胞内カルシウムの従来のアッセイ | 細胞内カルシウムのレシオメトリック測定およびUV励起測定 |
使用方法 | 添加のみのアッセイフォーマットで、細胞の洗浄や培地の除去が不要。 | 培地の除去が必要だが、細胞の洗浄は不要。 | 培地の除去や細胞の洗浄または消光ステップが必要です。 | 培地の除去や細胞の洗浄または消光ステップが必要です。 | 細胞へのローディングが必要です。 |
構成 | 試薬、PowerLoad™試薬およびバッファー | 試薬、PowerLoad™試薬およびバッファー | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 1 kit, 20 plates | 1 kit, 10 plates | 20 x 50 µg | 10 x 50 µg | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
|
カタログ 番号 | F10471 | F36206 | F14201 | F1242 | F1221 |
Mag-Fura-2、AM(細胞透過性) | Magnesium Green™、AM(細胞透過性) | |
---|---|---|
ターゲット | Mg2+ | Mg2+ |
レポーター | Mag-Fura-2 | Magnesium Green™ |
励起/蛍光 (nm) | 330/491~369/511 | 506/531 nm |
サンプル | 中位のMg2+ 濃度 | 最も低いMg2+ 濃度 |
使用方法 | Mg2+に対する親和性がMagnesium Green™よりも低いアッセイ比(Kd約1.9 mM) | Mg2+に対する親和性がMag-Fura-2(Kd約1.9 mM)よりも高いMg2+(Kd約1.0 mM)のアッセイ強度 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
カタログ 番号 | M1292 | M3735 |
pHrodo™ Green AM細胞内pHインジケーター | pHrodo™ Red AM細胞内pHインジケーター | Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester (BCECF, AM) | |
---|---|---|---|
ターゲット | 細胞内pH | 細胞内pH | 細胞内pH |
レポーター | pHrodo™ Green | pHrodo™ Red | BCECF |
励起/蛍光 (nm) | 509/533 | 560/585 | 440/490,535 |
サンプル | 細胞を培地にロード | 細胞を培地にロード | 細胞を培地にロード |
用法 | pH 8からpH 4になるにつれて緑色蛍光が増大。 | pH 8からpH 4になるにつれて赤色蛍光が増大。 | 発光強度は、pH 6.2からpH 9.5までpH依存的。 |
構成 | バルク試薬 | バルク試薬 | バルク試薬 |
フォーマット | 50 µL of 5 mM (1,000x) | 50 µL of 5 mM (1,000x) | 20 x 50 µg |
プロトコール概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | P35373 | P35372 | B1170 |