Search Thermo Fisher Scientific
培養細胞からのRNAの抽出および精製は最も広く利用されている分子生物学技術の一つです。 従来の方法では、繰り返しの操作が非常に多く、手間の掛る操作で、多くの時間を有します。また毒性のある有機化合物を使用するケースもあります。 Ambion®社のRNAを専門とする研究者らは、浮遊細胞も含めた培養細胞から、最高の収量、純度、品質のRNAが得られるように、従来の技術(有機溶媒抽出、グラスファイバーカラム、磁気ビーズ、およびこれらの組み合わせ)をベースとして最適化された精製キットを開発してきました。 こうした製品の中から、処理可能なスタートサンプル量、スループット性など、製品の特性や価格帯から精製キットを選択することが可能です。
また当社では、RNA精製を省略し、培養細胞ライセートからRT-PCRベースの解析を行うキットも提供しています。 このRNA精製を省略したライセートからの解析方法では、操作時間を大幅に短縮し、さらにリアルタイムPCRでは、精製したRNAを用いた場合と同等な結果が得られます。 また場合によっては、精製したRNAより優れた結果が得られるケースもあります。 簡単な溶解ステップにより、RNAの品質を保った状態でゲノムDNAが除去されます。さらにこのライセートから、キット付属試薬を用いて、逆転写反応およびPCR反応を行います。 Cells-to-CT™およびSingle Cell-to-CT™製品群は、極めて優れたパフォーマンスと優位な操作性を提供します。
RNAのタイプ別の抽出法および関連するテクノロジーに関する情報はこちらから:
非常に純度が高く、インタクトなRNA | 細胞からSYBR®プライマーを使用したqRT-PCRまで‐完全システム | 細胞からTaqMan® Master Mix を使用したqRT-PCRまで‐完全システム | わずか1~10個の細胞で、細胞からqRT-PCRまで‐完全システム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | 最も引用数が多い、ベストセラー | ベストセラー | 最高のイノベーション | ||||
調製時間 | 最大1時間)。 | <10 分 | <10 分 | <10 分 | |||
細胞溶解法 | 有機溶媒による高純度な抽出(アルコール沈殿が必要) | Cells-to-CT™溶解 | Cells-to-CT™溶解 | Cells-to-CT™溶解 | |||
Kit添付のPre-PCR用試薬 | いいえ | いいえ | いいえ | TaqMan® PreAmp Master Mix | |||
逆転写用試薬を含む | いいえ | MuLV | MuLV | Superscript VILO™ | |||
Kit添付のPCR酵素 | いいえ | AmpliTaq Gold® | AmpliTaq Gold® | Platinum® Taq Hi-Fi | |||
Kit添付のマスターミックス | いいえ | SYBR® Green | TaqMan® | TaqMan® | |||
初期サンプル量 | 最大1 x 107の細胞 | 10~100,000個の細胞 | 10~100,000個の細胞 | 1~10個の細胞 | |||
アプリケーション | すべてのRNA発現法 | qRT-PCR | qRT-PCR | qRT-PCR | |||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
RNAlater® Solutionは、インタクトな動物組織、臓器および細胞、さらに細菌中のRNAの保存に広く使用されています。 組織摘出後の迅速なRNA抽出や液体窒素による組織保存の必要がなくなります。