Search Thermo Fisher Scientific
高純度で、インタクトなRNAを用意することは、分子生物学の基本的なアプリケーションの多く、例えば遺伝子発現解析、マイクロアレイ解析およびRNAシーケンシング等を行うに当たり、最も重要なステップとなります。 インタクトなトータルRNAを組織サンプルから抽出する困難さは、用いる組織の物理的および生化学的性質に依存します。 例えば肝臓のような組織では、どのようなRNA抽出方法を用いても、問題なくRNAを回収することが出来ます。しかしながら、心臓のような線維組織、脳のような脂肪組織および脾臓のようなヌクレアーゼ活性の高い組織においては、RNAの抽出に注意が必要になります。 当社では、幅広い種類のAmbion® ブランドのRNA抽出キットを提供しています。またさまざまなタイプの組織から高純度でインタクトなRNAを高収量で得られるようにサポートを行っています。
RNAのタイプ別の抽出方法および関連するテクノロジーの情報:
純度が高くインタクトなRNA精製のゴールデンスタンダード。 | 簡単で信頼性が高く迅速な方法 | 微量サンプルから安定的な収量(LCMおよび細針穿刺生検) | TRIzol® +カラム精製の組み合わせで最高の純度。エタノール沈殿の必要なし | HTPフォーマット、条件の厳しいアプリケーションに理想的 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | 最も引用件数が多い、 最高の販売実績 | ||||||||
抽出方法 | 高純度有機溶媒抽出 (アルコール沈殿を必要とします) | 高速で使いやすいシリカ カラム | 迅速で溶出液量が少ないシリカカラム | 最高の純度と簡便さ:有機溶媒抽出とシリカカラムを組み合わせた精製法 (エタノール沈殿の必要はありません) | 有機溶媒抽出と磁気ビーズを組み合わせることにより、さまざまなスタート量に対応できる柔軟性のあるフォーマットで最高の純度のRNA精製 (エタノール沈殿の必要はありません) | ||||
調製時間 | 1 時間 | 20 分 | 15 分 | 1 時間 | 1時間未満 | ||||
スタートサンプル量 | 最大 100 mg | 10 mg~100 mg | 10 個の細胞~10 mg | 最大 100 mg | 最大 100 mg | ||||
ハイスループット対応可能 | |||||||||
プレップサイズ | 100 プレップ | 50 プレップ | 50 プレップ | 50 プレップ | 96 プレップ | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
RNA含有量は組織、細胞の種類、生理学的状態などにより大きく異なります。 このチャートには、様々な細胞および組織からのRNA予想収量の一般的なガイドラインが示してあります。
表1。 様々な組織各1 mgからの、一般的なRNA収量。
RNAlater® Solutionは、インタクトな動物組織、臓器および細胞、さらに細菌中のRNAの保存に広く使用されています。 組織摘出後の迅速なRNA抽出や液体窒素による組織保存の必要がなくなります。