Search Thermo Fisher Scientific
ローターやアプリケーションに最適なアクセサリを使用することで、スループット、利便性、および性能を最大化できます。スイングバケットおよび固定角ローター用のさまざまな形状およびサイズのアダプターや、スイングバケットローター用バケットの幅広い選択肢から選択できます。生物学的封じ込め用に、 ClickSeal™リッドはさまざまなバケット形状や固定角ローターに適合するようにサイズ調整されています。
Thermo Scientific™ Nalgene™およびNunc™が提供する遠心分離機用品の中から、大容量のペレット作成やDNAの分離などのさまざまな遠心分離アプリケーションに最適な容器が見つかります。幅広いチューブおよびボトルを10 mL~2 Lのサイズ、およびコニカルや丸底タイプで取り揃えています。安全クロージャーも選択できます。
CW3セルウォッシャーは、再現性のある完全な血液細胞洗浄をわずか3分で行えるよう設計されています。自動プログラムを使用すると、貴重な時間を節約できます。または、マニュアルで操作して、ステップ・バイ・ステップでモニターすることも可能です。12または24本ローターを選択して、プロトコル要件を満たしてください。この機器は、使いやすいキーパッドや、生理食塩水量の低下や運転終了などを知らせるアラート機能を備えています。
容量 | チューブ24本 |
最高スピード | 3,000 rpm(遠心分離) 1,200 rpm(洗浄) 350~500 rpm(デカント) |
最大RCF | 1,180 x g(遠心分離) 190 x g(洗浄) |
寸法(高さ☓幅☓奥行き) | 16.1☓14.6☓17.7インチ (41☓37☓45 cm) |
重量 | 61.6 lb(28.0 kg) |