Search Thermo Fisher Scientific
当社の卓上遠心分離機のラインナップは、細胞培養から臨床診断、ゲノミクスまで、アプリケーション要件を満たす幅広い選択肢を揃えています。最小のミニタイプから最大スループット、および最高性能モデルまで、各卓上遠心分離機は長期にわたり一貫的かつ効率的に稼働するように設計されています。
さまざまなローターおよびアダプターの多くは生物学的封じ込め認証済みであるため、安全性を確保し、また、正確に作業に適合するため、アプリケーションに必要な最適容量とg力を得られます。Auto-Lock™システムにより、ローターを簡単かつ安全に片手で数秒で交換できるため、柔軟性が向上します。シンプルなコントロールパネルは習得が容易で、運転状態を明確に表示します。現在のニーズを満たすため、また将来のアプリケーションにも適応できるように、豊富な構成をご用意しています。