卓上遠心分離機用ローター
汎用性、安全性、耐久性に優れた、比類のない選択肢
当社の幅広いローターから、お客様の要件を確実に満たすローターが見つかります。各ローターは、サンプルの安全性、遠心分離機の性能、取り付けや取り外しのしやすさをを向上させるよう設計されています。
卓上遠心分離機用ローターの選択
ローターの選択
次のツールを使用して、お客様のニーズに最適なローターをお選びください。
  1. まず、遠心分離機のモデルを選択します。
  2. 次に、ロータータイプ(スイングバケットまたは固定角)を選択します。
  3. 必要な容量と、速度やg力などの性能基準を選択します。
  4. マイクロプレートとの適合性、生物学的封じ込め、新素材、 Auto-Lock™ローター交換など、希望する特殊要件や機能を選択します。詳細は、ローターの主な特長を参照してください。
遠心分離機をまだお持ちでない場合は、ローターを選択してから、どの卓上遠心分離機モデルがそのローターに適合するかをご確認ください。
ローターの主な特長
当社の卓上遠心分離機用ローターは、ローターを数秒で交換できるシステム、生物学的封じ込めによる安全性、長期にわたり信頼性の高いパフォーマンスを提供する耐久性など、多くの革新的機能を装備しています。
Auto-Lockローター交換
Auto-Lockローター交換機能により、ボタンを1回押すだけでローターを所定の位置に安全かつ確実に固定したり、取り外せます。ツールを使用したり複雑な手順を行うことなく、ローターやアプリケーションプロトコルを即座に変更できる柔軟性を得られます。
片手でわずか3秒で、ローターを取り外して別のローターに交換できます。時間と労力を削減し、遠心分離機をもっとも柔軟に活用できます。遠心分離機のチャンバー全体に迅速かつ効率的にアクセスできるため、清掃が容易です。
保護のための生物学的封じ込め 
生物学的封じ込め認定*を受けた卓上遠心分離機用ローターを選択すると、サンプル、遠心分離機、およびユーザーを危険な汚染から保護でき、安全性を確保しながら使いやすさを維持できます。多くの固定角ローターには、生物学的封じ込め認定のリッドが付属しています。多くのローターでは、ClickSeal™生物学的封じ込めリッド付きの容器を使用できるため、扱いにくいマルチターンスクリューキャップや高圧リッドは不要です。
 ※英国公衆衛生庁(ポートンダウン)による認証済み
便利なClickSeal生物学的封じ込めリッド
これらのリッドは、サンプル容器の安全な扱いを実現するよう設計されています。手袋を装着したままでも操作可能で、片手で開閉できます。
微量遠心分離機用に設計されたポリマー製ローター
当社の最新の微量遠心分離機用ローターはポリプロピレン製で、軽量かつ優れた化学薬品耐性と腐食耐性を実現しています。これらのローターは迅速に加速・減速するため、高い性能と遠心時間の短縮を可能にし、電力消費の低減します。
軽量で堅牢なカーボンファイバーローター
Thermo Scientific™ Fiberlite™ローターは疲労や腐食することなく卓越した性能を発揮し、安全かつ安心して使用できます。これらは、細胞培養、DNAサンプル調製、PCR反応後のクリーンアップ、タンパク質同定、および細胞分画アプリケーション向けの汎用および高性能卓上遠心分離機で使用するのに最適です。これらのローターは、より高いg力により遠心時間を短縮することで生産性を向上させ、金属製の遠心分離機ローターの優れた代替品です。
Fiberliteローター 
これらのローターは長寿命を実現するよう設計され、また軽量であるためエネルギー消費を抑制します。これにより、遠心分離機の寿命が延長します。耐腐食性と耐疲労性を備えた設計は、構造上の完全性を確保します。15年保証が付いているため、投資を保護します。
ローターのアクセサリ
ローターバケット、リッド、アダプターなど、当社の幅広い製品の詳細は、アクセサリページをご参照ください。
ローターのリソース
ガイド、ツール、パンフレット、およびスマートノートなど、当社の卓上遠心分離機用ローターの詳細は、リソースページをご確認ください。