Search Thermo Fisher Scientific
Custom Applied Biosystems™ TaqMan™ Expression Assays は、RNA 発現の相対定量のための設計済みリアルタイム PCR 5' ヌクレアーゼ TaqMan Assays のカスタム製品です。 目的のターゲット配列を当社にご連絡いただくか、お客様が設計したプライマー/プローブ配列をご連絡いただければ、あらゆる生物種のあらゆるコーディングまたはノンコーディングRNA に関する RNA 発現研究をすぐに実施できます。
各カスタムアッセイは、フォワードプライマー、リバースプライマー、および FAM™ または VIC™ 色素で標識された TaqMan® MGB プローブのミックスです。これらのアッセイは、一般的なオリゴ濃度および 2 ステップ RT-PCR 用のサーマルサイクリング条件下で反応するよう設計されているため、使用が簡単です。TaqMan Master Mix と cDNA サンプルを添加するだけで、高感度で再現性のある真の RNA 定量発現データを得られます。
RNA 研究ニーズに対応するカスタムアッセイオプションは、 Custom TaqMan Gene Expression Assays および Custom Plus Applied Biosystems™ TaqMan™ RNA Assays の2種類をご用意しています。 いずれのアッセイもTaqMan Assay デザインパイプラインにターゲット配列を入力していただければ、その配列に対してカスタムプライマーおよびプローブの配列を設計します。 2種類のアッセイの主な違いについては、以下をご覧ください。
特徴 | Custom Plus TaqMan RNA Assays | Custom TaqMan Gene Expression Assays |
---|---|---|
入力したターゲット配列に対するバイオインフォマティクス解析の実施 | ||
アッセイ配列に対するIn silico QC の実施 | ||
特異的に検出する対象を、遺伝子単位(すべてのスプライシングバリアントの共通領域がターゲット)にするか転写産物単位(特定のスプライシングバリアントのみターゲット)にするか選択可能 | ||
TaqMan MGB プローブおよび 2本の PCR プライマーを含む | ||
共通のサーマルサイクリング条件でラン可能 | ||
アッセイ配列の提供 | ||
あらゆる生物種に対応可能 | *当社のデータベース内のゲノム情報とともにあらゆる生物種に対応可能 | |
入力した配列を検出する可能性のある設計済み TaqMan Assays の自動チェック |
Custom Plus TaqMan RNA Assays は、バイオインフォマティクスを駆使した TaqMan Assay デザインパイプラインの、当社独自のアルゴリズムを用いて設計されています。このアルゴリズムにより数百万のアッセイが設計されており、qPCR デザインの産業におけるベンチマークとみなされています。 配列についてバイオインフォマティクス解析や QC チェックを実施する必要がない場合は、標準的な Custom TaqMan Gene Expression Assaysをご選択ください。
Custom Applied Biosystems™ TaqMan™ Assay Design Tool (CADT)にターゲット配列をご入力ください。 バイオインフォマティクス解析およびアッセイの特異性に関する選択をしてから、ターゲット配列を入力します。 提出された配列情報の機密は完全に保持され、お客様のターゲット配列やアッセイ配列を第三者と共有することはありません。
入力するための配列情報がお手元にない場合は、CADT上で、キーワード (遺伝子シンボル、アクセッションナンバー等)あるいはヒトおよびマウスからブタ、イヌ、ウシ、シロイヌナズナ等に至るまでの幅広い最も標準的で研究が進んでいるモデル生物種のゲノム位置の情報から配列の検索を行うことができます。
SKU | 製品名 | サイズ |
---|---|---|
4331348 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM FAM | 360 反応分, 20x |
4332078 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED FAM | 750 反応分, 20x |
4332079 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG FAM | 2900 反応分, 60x |
4441114 | Custom Plus TaqMan® RNA Assay, SM FAM | 360 反応分, 20x |
4441117 | Custom Plus TaqMan® RNA Assay, MED FAM | 750 反応分, 20x |
4441118 | Custom Plus TaqMan® RNA Assay, LG FAM | 2900 反応分, 60x |
4448487 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM VIC PL | 360 反応分, 20x |
4448508 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM VIC | 360 反応分, 20x |
4448488 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED VIC PL | 750 反応分, 20x |
4448509 | CustomTaqMan® Gene Expression Assay, MED VIC | 750 反応分, 20x |
4448492 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG VIC PL | 2900 反応分, 60x |
4448510 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG VIC | 2900 反応分, 60x |
4448511 | Custom Plus TaqMan RNA Assay SM VIC PL | 360 反応分, 20x |
4448514 | Custom Plus TaqMan RNA Assay SM VIC | 360 反応分, 20x |
4448512 | Custom Plus TaqMan RNA Assay MED VIC PL | 750 反応分, 20x |
4448515 | Custom Plus TaqMan RNA Assay MED VIC | 750 反応分, 20x |
4448513 | Custom Plus TaqMan RNA Assay LG VIC PL | 2900 反応分, 60x |
4448516 | Custom Plus TaqMan RNA Assay LG VIC | 2900 反応分, 60x |
ご注文から3-4週間程度でお届けします。
ファクトシート: TaqMan Assay の室温出荷
White Paper: TaqMan Assays の室温出荷
White Paper: The design process for a new generation of quantitative gene expression analysis tools: TaqManprobe-based assays for human, mouse, and rat genes
Design and Ordering Guide: Custom TaqMan® Assays
User Protocol: TaqMan Gene Expression Assays
Quick Reference Card: TaqMan Gene Expression Assays