MicroRNA は、一本鎖の 19 ~ 25 ヌクレオチドの RNA で、標的 mRNA の 3’ 非翻訳領域(UTR)に結合して、その翻訳を阻害することにより、転写後に遺伝子発現を調節します。体液(例:血漿、血清、尿、唾液 等)中の miRNA は安定性が比較的高いことと、異なる組織間や、疾患組織と正常組織間で異なる miRNA 発現プロファイルを比較解析し正確に分類する能力が高いことから、miRNA の定量解析は広範囲にわたるバイオマーカー探索のための有望ツールとして位置付けられます。MicroRNA は、がん、心血管疾患の早期検出や、同一サンプルから miRNA および mRNA を同時検出するパスウェイ解析などの新しいアプリケーションにおいて有益です。
関連するリソース
動画
研究者インタビュー
精巣がんにおけるmiRNA解析を行っているErasmus Medical CenterのLeeDert Loouenga氏のインタビュー動画です。
動画
MicroRNA 概要
実験セットアップ、ベストプラクティス、および製品・技術に関するガイダンスなどさまざまなトピックをカバーするハウツービデオが よくある qPCR についての質問に素早く簡単にお答えします。
real-time-pcr-understanding-ct
リアルタイム PCR:Ct 値について
増幅曲線と Threshold Line が交差する時点のサイクル数である Ct(Threshold cycle)についての詳細を学べます。PCR 反応におけるターゲット濃度の相対定量についてです。
TaqMan Advanced miRNA Assays—優れた性能で miRNA を検出および定量(英語)
TaqMan Advanced miRNA Assays—優れた性能で miRNA を検出および定量(英語)
このホワイトペーパーは、少量の miRNA の検出、血清におけるわずかな変化の定量、および相同性の高い miRNA における一塩基の違いの識別を可能とする TaqMan プローブベースの性能について述べられています。
icon-miRNA-controls-WhitePaper
TaqMan Advanced miRNA Assays を用いて miRNA 内在性コントロールを同定するためのテクニカルガイド(英語)
一連のサンプルにおいて最も安定した miRNA を2 ~ 3 種類同定し、それらを内在性コントロールとして使用して qPCR 研究における miRNA 発現を標準化するためのワークフローについて考察します。
e-learning
遺伝子解析関連 e-learning
シ―ケンシング、NGS、定量 PCR およびデジタル PCR などの遺伝子解析技術がどのように使用され、治療困難な疾患および研究課題における知識と技術革新の進展に寄与しているかについて学ぶことができます。
動画
この動画では、miRNA と miRNA 研究の基本的なコンセプトについて考察しています。
その他のリソース
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
リアルタイムPCRを始めたばかりの方やこれから実験を考えている方にうってつけのハンドブックです。
このハンドブックでは、リアルタイムPCRの理論や実験デザインの設計など、以下のようなリアルタイムPCRの基礎知識が掲載されています。
  • リアルタイムPCRの基礎
  • 実験デザイン
  • データ解析
  • FAQとトラブルシューティング
リアルタイムPCRハンドブックをダウンロードする