Search Thermo Fisher Scientific
使用しているアッセイによって目的遺伝子のすべてのスプライス変異が検出されない場合、そのアッセイのデザインによって増幅が予想よりも遅れる可能性があります。
リアルタイムPCRシステム トラブルシューティング集ダウンロード
ソリューション:
アッセイの種類 | 必要な作業: |
TaqMan®Gene Expression Assay | アッセイのターゲット配列とのアライメントを確認しますTaqMan®アッセイを検索すると、検索結果の表示画面の各アッセイ ID の下に Alignment Map のリンクが表示されます。リンクをクリックすると、以下のようなアライメントマップが表示されます。
|
Custom TaqMan®Gene Expression Assay | すべてのオルタナティブスプライシング変異体に共通するテンプレート配列を提出します。 |
ご自身でアッセイをデザイン | すべてのオルタナティブスプライシング変異体に共通するテンプレート配列にプライマーおよびプローブを設計します。 |