NovaBright™化学発光β-ガラクトシダーゼ・ルシフェラーゼレポーター遺伝子アッセイ
NovaBright™β-ガラクトシダーゼおよびホタルルシフェラーゼの2重酵素レポーター遺伝子化学発光検出キットによって、同一サンプル中の両レポーター遺伝子酵素を、迅速かつ高感度で経時的に検出することができます。2つのレポーター遺伝子を用いて、一方を実験レポーター(ルシフェラーゼ)、もう一方を恒常的な発現トランスフェクションのコントロールレポーター (β-ガラクトシダーゼ)とすることは、実験レポーターコンストラクトからの正確な定量的活性を得るためにしばしば必要となります。
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼ・ホタルルシフェラーゼ二重酵素レポーター遺伝子アッセイ
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼ・ホタルルシフェラーゼ二重酵素レポーター遺伝子アッセイは、任意の参照遺伝子を含む単一実験内の同一サンプルを用いることで、より正確なトランスフェクション効率の正規化を可能とします。両レポーター遺伝子の読み取りは、1時間以内のアッセイで経時的に行うことができます。
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼ・ホタルルシフェラーゼ二重酵素レポーター遺伝子アッセイ
NovaBright™二重酵素レポーター遺伝子システムによるホタルルシフェラーゼおよびβ-ガラクトシダーゼの検出
  • 同一サンプル中でのノーマライズにより遺伝子発現を正確に定量
  • フラッシュおよびグロー発光の読み取りによる簡便な二重検出
  • 7桁以上の感度
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼ・ルシフェラーゼのワークフロー
その他のNovaBright™化学発光レポーター遺伝子アッセイ