NovaBright™化学発光β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイ
哺乳動物または酵母細胞用のNovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイは、細胞の溶解と迅速かつ超高感度なβ-ガラクドシダーゼレポーター酵素検出を、均質なアッセイフォーマットで直接組み合わせて行うことができます。このキットには、Galacton-Star®基質とSapphire-II™エンハンサーとが組み合わせて用いられており、比色検出法では他に類を見ない感度およびダイナミックレンジを実現しています。キットは、細胞溶解反応バッファーが異なる(哺乳動物用または酵母用)2つのフォーマットをご用意しております。
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイ
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイは、哺乳動物または酵母細胞用のフォーマットをご用意しております。このアッセイでは、細胞の溶解と迅速かつ超高感度なβ-ガラクドシダーゼレポーター酵素検出を、直接組み合わせて行うことができます。
  • 自動化しやすい均質なアッセイ
  • 持続的なグローの読み取りを45~90分間コンスタントに継続
  • レポーター量でピコグラムからナノグラムの感度
275-wide.par.38116.image.275.193.1.novabright-beta-gal-reporter-gene-fig-9-27-gif
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイの検出感度NovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイを、PBSに希釈されたグラフに示した量の精製β-ガラクトシダーゼを用いて実施し、マイクロプレートルミノメーターで測定した。
ワークフロー
NovaBright™ β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイのワークフロー
その他のNovaBright™化学発光レポーター遺伝子アッセイ