Search Thermo Fisher Scientific
iBright Imaging Systemsファミリーには、次の3つのモデルがあります:iBright CL750 Imaging System、iBright CL1500 Imaging System、およびiBright FL1500 Imaging System。iBright CL750 Imaging Systemは、ウェスタンブロットおよびゲルイメージングに必要な主要機能を提供し、暗室やフィルムの使用からの移行を容易にします。iBright CL1500 Imaging Systemは対応アプリケーションを拡大し、当社のプレミアムモデルであるiBright FL1500の高性能仕様を有しています。iBright FL1500 Imaging Systemは、最大4つの蛍光チャンネルを同時に使用できる蛍光ウェスタンブロットイメージングなど、最大限のアプリケーション対応が特長です。
iBright CL750 Imaging System |
iBright CL1500 Imaging System |
|
|
本質的なウェスタンブロットおよびゲルイメージング-暗室やフィルムベースの検出からの移行は容易 |
拡大した対応アプリケーションと、多数のiBright FL1500と同じ高性能仕様 |
最大4チャンネルのマルチプレックスウェスタンブロットイメージングなど、最大限の対応アプリケーション |
|
コアイメージングアプリケーション | |||
比色染色タンパク質ゲル |
|
|
|
蛍光染色タンパク質ゲル |
|
|
|
蛍光染色核酸ゲル |
|
|
|
比色染色メンブレン | 制限あり※ |
|
|
化学発光ウェスタンブロット |
|
|
|
発色ウェスタンブロット |
|
|
|
蛍光ウェスタンブロット |
|
|
|
特殊プレートベースのイメージングアプリケーション | |||
蛍光コロニー(例:GFP発現) | |||
可視コロニー(例:クリスタルバイオレット染色) | |||
定性可視イメージングアプリケーション※2 | |||
不透明の対象(2Dストリップ、TLCプレート、葉の切片など) |
|
|
|
カメラ | |||
検出器 | 冷却CCDカメラ(16ビット)、65,535階調 |
||
解像度 | 9.1メガピクセル |
||
レンズ | 固定、25 mm、f/0.95 |
||
表示領域 | 22.5 x 18.0 cm(W x D)(最大4つのミニブロットまたはゲルを撮影) | ||
ビニングモード | 1x1、2x2、4x4(高解像度/感度設定) |
1x1、2x2、3x3、4x4、5x5、6x6、8x8(ニーズに応じて解像度と感度を調整できる最大限の柔軟性) |
|
ズーム | 1~2x、デジタル(デジタルズームはズーム画像の有効解像度を低下) | 1~8x(機械的1~2x + デジタル1~4x)(機械的ズームは、カメラをサンプルステージに近づけることで感度を最大化) | |
システムインターフェース | |||
タッチスクリーン | 12.1インチ静電容量型LCDディスプレイ、1,024 x 768ピクセル | ||
ストレージおよび接続 | |||
USB | USB(2.0)2個 |
||
ネットワーク | イーサーネットポート、Connect(クラウドベース)接続、オプションのWi-Fi(アダプターは別売) |
||
画像ファイルフォーマット | G2i(独自)、TIFF、JPG、PNG |
||
ハードドライブ | 64 GB SSD | 256 GB SSD | |
システムハードウェア | |||
サンプルドロワーおよびステージ | 固定ステージ付き手動操作ドロワー | 自動回転ステージ付きの自動開閉ドロワー(最大10°) |
|
フィルターセット | フィルター2枚(励起0枚、発光2枚) |
フィルター4枚(励起2枚、発光2枚) |
フィルター12枚(励起6枚、発光6枚) |
光源 |
|
|
|
システムソフトウェア | |||
自動化された機能とアルゴリズム |
|
||
スタンドアロン型の解析アプリケーション | iBright Analysis Software:デスクトップ版(Mac OS™またはWindows™オペレーティングシステム)およびConnect(クラウドベース)版 iBright Analysis Software—Secure:(Mac OS™またはWindows™オペレーティングシステム)、21 CFR part 11準拠サポート |
||
出荷、保証、およびアップグレード | |||
寸法 | (L x W x H):68 x 38 x 60 cm |
||
重量 | 約47 kg(105 lb) |
約50 kg(110 lbs) |
|
保証 | 購入日から1年間 |
*メンブレンは、Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for Nitrocellulose Membranes、またはThermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for PVDF Membranesを使用して、湿った状態でイメージングする必要があります。
**サンプルの定性的可視化、またはシグナルの有無の確認のアプリケーションが可能です。定量には推奨されません。
***Smart Range HDRは、化学発光ブロットモードでのみ使用できます。