Search Thermo Fisher Scientific
iBright Imaging Systemsは最大5種類のイメージングモードを提供し、アプリケーションをサポートします。タンパク質ゲル、核酸ゲル、化学発光ウェスタンブロット、蛍光ウェスタンブロットなどから効率的かつ容易にデータを取得できます。複数の検出法から自由に選択して実験ニーズを満たせるため、投資を最大限に活用できます。
イメージングモード | 捕捉できるシグナルの種類 |
タンパク質ゲル | ゲル(Coomassie、銀など)およびメンブレン(Ponceau S、Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stainなど)の比色染色、ゲルの蛍光染色(Invitrogen SYPRO Ruby染色など) |
核酸ゲル | エチジウムブロマイドおよび各種の蛍光核酸染色剤(Invitrogen SYBR染色など) |
化学発光ブロット | すべての一般的なHRPおよびAP基質(Thermo Scientific SuperSignalおよびInvitrogen WesternBreeze基質など)を用いる化学発光 |
蛍光ブロット | 一般的なRGB(可視領域)および近赤外蛍光色素(Invitrogen Alexa FluorやAlexa Fluor Plusなど)による蛍光 |
ユニバーサル | 化学発光、蛍光、比色染色、および/または可視画像など、複数のシグナルを含むサンプルをイメージングするカスタムモード;画像表示は蛍光ブロットモードと同様で、任意のサンプルに疑カラーの割り当てが可能 |
iBright FL1500 Imaging Systemの5つの蛍光チャンネルでは、さまざまな蛍光色素オプションで撮影できます。可視(RGB)蛍光領域と近赤外領域の両方の蛍光色素を使用して、最大4チャンネルのマルチプレックス解析が可能です。iBright Imaging Systemsで使用できる蛍光チャンネルと、各チャンネルで検出可能な色素の例を下の表に示します。
励起チャンネル | フィルター範囲(nm) | 蛍光チャンネル | フィルター範囲(nm) |
EX1 | 455~485 | EM1 | 508~557 |
EX2 | 515~545 | EM2 | 568~617 |
EX3 | 608~632 | EM3 | 675~720 |
EX4 | 610~660 | EM4 | 710~730 |
EX5 | 745~765 | EM5 | 800~850 |
励起チャンネル | 蛍光チャンネル | |
Alexa Fluor 488、Alexa Fluor Plus 488 | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
Alexa Fluor 546 | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Alexa Fluor 555、Alexa Fluor Plus 555 | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Alexa Fluor 568 | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Alexa Fluor 594 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
Alexa Fluor 633 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
Alexa Fluor 647、Alexa Fluor Plus 647 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
Alexa Fluor 660 | 610~660 nm(EX4) | 675~720 nm(EM3) |
Alexa Fluor 680、Alexa Fluor Plus 680 | 610~660 nm(EX4) | 710~730 nm(EM4) |
Alexa Fluor 750 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
Alexa Fluor 790 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
Alexa Fluor Plus 800 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
励起チャンネル | 蛍光チャンネル | |
DyLight 488 | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
DyLight 549/550 | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
DyLight 594 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
DyLight 633 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
DyLight 649/650 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
DyLight 680 | 610~660 nm(EX4) | 710~730 nm(EM4) |
DyLight 755 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
DyLight 800 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
励起チャンネル | 蛍光チャンネル | |
Qdots 525 | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
Qdots 565 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
Qdots 585 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
Qdots 605 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
Qdots 625 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
Qdots 655 | 455~485 nm(EX1) | 675~720 nm(EM3) |
Qdots 705 | 455~485 nm(EX1) | 675~720 nm(EM3) |
Qdots 800 | 455~485 nm(EX1) | 810~850 nm(EM5) |
WesternDots 585 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
WesternDots 625 | 455~485 nm(EX1) | 568~617 nm(EM2) |
WesternDots 655 | 455~485 nm(EX1) | 675~720 nm(EM3) |
WesternDots 800 | 455~485 nm(EX1) | 800~850 nm(EM5) |
従来の色素およびシアニン | 励起チャンネル | 蛍光チャンネル |
Fluorescein/FITC | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
緑色蛍光タンパク質(GFP) | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
Oregon Green | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
赤色蛍光タンパク質(RFP) | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Rhodamine 123 | 455~485 nm(EX1) | 515~564 nm(EM1) |
テトラメチルローダミン(TRITC) | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Texas Red | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
Cyanin 2(Cy2) | 455~485 nm(EX1) | 515~564 nm(EM1) |
Cyanin 3(Cy3) | 515~545 nm(EX2) | 568~617 nm(EM2) |
Cyanin 5(Cy5) | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
Cyanin 5.5(Cy5.5) | 610~660 nm(EX4) | 710~750 nm(EM4) |
Cyanin 7(Cy7) | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
IRDye、StarBright | 励起チャンネル | 蛍光チャンネル |
IRDye 650 | 608~632 nm(EX3) | 675~720 nm(EM3) |
IRDye 680 | 610~660 nm(EX4) | 710~730 nm(EM4) |
IRDye 700 | 610~660 nm(EX4) | 710~730 nm(EM4) |
IRDye 800 | 745~765 nm(EX5) | 800~850 nm(EM5) |
StarBright Blue 520 | 455~485 nm(EX1) | 508~557 nm(EM1) |
StarBright Blue 700 | 455~485 nm(EX1) | 710~730 nm(EM4) |
iBright FL1500、iBright CL1500、およびiBright CL750 Imaging Systemsを使用して検出できる化学発光試薬の例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
| ||
|
| ||
iBright FL1500、iBrightCL1500、およびiBright CL750 Imaging Systemsを使用して検出できるタンパク質ゲル染色剤の例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Deep purple stains |
|
|
|
Oriole fluorescent stain |
|
|
|
Flamingo fluorescent stain |
|
|
|
iBright FL1500、iBright CL1500、およびiBright CL750 Imaging Systemsを使用して検出できる核酸色素と染色剤の例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
エチジウムブロマイド |
|
|
|
Hoechst blue |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
iBright FL1500、iBright CL1500、およびiBright CL750 Imaging Systemsを使用して検出可能な細菌および哺乳類細胞のコロニー標識試薬の例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
GFP(透過照明を使用) |
|
|
|
GFP(落射照明を使用) |
|
|
|
クリスタルバイオレット(透過照明を使用) |
|
|
|
クリスタルバイオレット(落射照明を使用) |
|
|
|
青色/白色可視(β-ガラクトシダーゼ/X-Gal/IPTG) |