Search Thermo Fisher Scientific
1Dまたは2Dポリアクリルアミドゲル内のタンパク質を金属銀イオン(Ag)で単色検出するために用いる超高感度銀タンパク質染色試薬。ダウンストリーム解析で質量分析を予定されている場合には、質量分析のためにゲル内トリプシンを消化した後、ペプチドを回収するために最適化された当社の銀染色キットお選びください。
Pierce™ Silver Stain for Mass Spec | Pierce™ Silver Stain Kit | SilverXpress® Silver Staining Kit | |
---|---|---|---|
Components (steps) | 6 (17) | 4 (15) | 5 (13) |
Time required | 1 hr 13 min | 2 hr 25 min | 2 hr |
Limit of detection | 0.25 ng | 0.25 ng | 0.86 ng |
Mass spec. compatible | Yes | Yes | Yes |
Order now | Order now | Order now |
*The number of steps includes multiple gel washes, staining steps, and solution changes. Times include gel wash steps and all steps required for best sensitivity in a 1 mm thick mini-gel.
Thermo Scientific Pierce™質量分析銀染色試薬は、ポリアクリルアミドゲル内のタンパク質を迅速に高感度で銀染色し、質量分析用に切り取ったゲル片を効率的に脱染する一式のキットです。
質量分析(MS)用銀染色キットは、高性能Pierce™銀染色キットを行うスポット脱染のために最適化した試薬と組み合わせたもので、ゲル内トリプシン消化によりプロテオミクス解析に使用するペプチド断片を回収できます。得られたMS適合産物とプロトコルはきわめて感度が高く、高い回収率と質量分析によるタンパク質の特定度(配列包括度)を得るに適した条件を維持するために役立ちます。
2Dゲルの銀染色は、マスフィンガープリンティング法によりプロテオーム中の一定のタンパク質の特定に至るまでの重要な中間ステップです。The Pierce™ 銀染色プロトコルは、MALDI-MSなどの解析に使用できる柔軟で、信頼性があり、頑健な方法です。
この簡単に実施できるプロトコルは、約1時間で完了します。さらに、このプロトコルは柔軟であり、ゲルを15~30分固定する場合にも、オーバーナイトで固定する場合にも染色性能に対する影響は生じず、1~30分(通常2~3分)で染色が終了します。
この簡単に実施できるプロトコルは、約1時間で完了します。さらに、このプロトコルは柔軟であり、ゲルを15~30分固定する場合にも、オーバーナイトで固定する場合にも染色性能に対する影響は生じず、1~30分(通常2~3分)で染色が終了します。
Thermo Scientific Pierce銀染色キットは、ポリアクリルアミドゲル内のタンパク質の検出を目的とした迅速な超高感度の多目的銀染色システムで、さまざまな1Dおよび2Dゲルで一貫した信頼性ある結果が得られます。Pierce銀染色キットは金属銀(Ag)タンパク質染色試薬で、きわめてクリアで均一なゲルバックグラウンド上で一貫した高感度の染色結果を得られます。
このプロトコルは、短時間のゲル固定もオーバーナイトのゲル固定も行えるようにし、染色性能(感度または明瞭さ)に影響を及ぼさない染色ステップを組み込むことで柔軟性が得られるように最適化されています。ゲル固定後に短時間(1分間)増感ステップを実施することで、自家製銀染色試薬や他の市販銀染色試薬でしばしば見られる特徴的な暗色の、または染みのあるバックグラウンドを回避することができます。この特長は、銀染色ゲルの濃度測定を行う場合に有利に働きます。
標準的なミニゲルでは、バンドまたはスポット当たりのタンパク質量が0.25 ngよりも多ければ検出可能です。
SilverXpress® 銀染色キットはきわめて高感度の銀染色キットで、ナノグラムレベルの感度を有しバックグラウンドの影響を最小限に抑えます。SilverXpress®銀染色キットでは、きわめて高感度の銀染色試薬を生成するためにアンモニア銀組成とグルタルアルデヒド増感剤が使用されており、標準的なCoomassie®またはColloidal Blue法に比べはるかに低濃度のタンパク質を検出できます。バックグラウンドがクリアなため、サンプル特定を明確に行え、発表品質のゲルを得やすくなります。
この分かりやすいプロトコルに必要な総時間は、標準的なCoomassie®染色法よりも短く、一般に1時間と少しで完了します。
ナノグラムレベルのタンパク質を簡単に検出します。1.0 mm Novex 4~20% Tris-GlycineゲルでBSA 0.86 ngが検出されます。
Thermo Scientific Pierce™質量分析銀染色試薬は、ポリアクリルアミドゲル内のタンパク質を迅速に高感度で銀染色し、質量分析用に切り取ったゲル片を効率的に脱染する一式のキットです。
質量分析(MS)用銀染色キットは、高性能Pierce™銀染色キットを行うスポット脱染のために最適化した試薬と組み合わせたもので、ゲル内トリプシン消化によりプロテオミクス解析に使用するペプチド断片を回収できます。得られたMS適合産物とプロトコルはきわめて感度が高く、高い回収率と質量分析によるタンパク質の特定度(配列包括度)を得るに適した条件を維持するために役立ちます。
2Dゲルの銀染色は、マスフィンガープリンティング法によりプロテオーム中の一定のタンパク質の特定に至るまでの重要な中間ステップです。The Pierce™ 銀染色プロトコルは、MALDI-MSなどの解析に使用できる柔軟で、信頼性があり、頑健な方法です。
この簡単に実施できるプロトコルは、約1時間で完了します。さらに、このプロトコルは柔軟であり、ゲルを15~30分固定する場合にも、オーバーナイトで固定する場合にも染色性能に対する影響は生じず、1~30分(通常2~3分)で染色が終了します。
この簡単に実施できるプロトコルは、約1時間で完了します。さらに、このプロトコルは柔軟であり、ゲルを15~30分固定する場合にも、オーバーナイトで固定する場合にも染色性能に対する影響は生じず、1~30分(通常2~3分)で染色が終了します。
Thermo Scientific Pierce銀染色キットは、ポリアクリルアミドゲル内のタンパク質の検出を目的とした迅速な超高感度の多目的銀染色システムで、さまざまな1Dおよび2Dゲルで一貫した信頼性ある結果が得られます。Pierce銀染色キットは金属銀(Ag)タンパク質染色試薬で、きわめてクリアで均一なゲルバックグラウンド上で一貫した高感度の染色結果を得られます。
このプロトコルは、短時間のゲル固定もオーバーナイトのゲル固定も行えるようにし、染色性能(感度または明瞭さ)に影響を及ぼさない染色ステップを組み込むことで柔軟性が得られるように最適化されています。ゲル固定後に短時間(1分間)増感ステップを実施することで、自家製銀染色試薬や他の市販銀染色試薬でしばしば見られる特徴的な暗色の、または染みのあるバックグラウンドを回避することができます。この特長は、銀染色ゲルの濃度測定を行う場合に有利に働きます。
標準的なミニゲルでは、バンドまたはスポット当たりのタンパク質量が0.25 ngよりも多ければ検出可能です。
SilverXpress® 銀染色キットはきわめて高感度の銀染色キットで、ナノグラムレベルの感度を有しバックグラウンドの影響を最小限に抑えます。SilverXpress®銀染色キットでは、きわめて高感度の銀染色試薬を生成するためにアンモニア銀組成とグルタルアルデヒド増感剤が使用されており、標準的なCoomassie®またはColloidal Blue法に比べはるかに低濃度のタンパク質を検出できます。バックグラウンドがクリアなため、サンプル特定を明確に行え、発表品質のゲルを得やすくなります。
この分かりやすいプロトコルに必要な総時間は、標準的なCoomassie®染色法よりも短く、一般に1時間と少しで完了します。
ナノグラムレベルのタンパク質を簡単に検出します。1.0 mm Novex 4~20% Tris-GlycineゲルでBSA 0.86 ngが検出されます。
SilverXpress® キットは、エチジウムブロマイドでは検出できないナノグラムレベルのDNA検出にも使用できます。このキットは、エチジウムブロマイド検出法に比べ感度が5倍高く、<0.5 ng の50 bp DNAを検出できます。