Search Thermo Fisher Scientific
タンパク質電気泳動ゲル内の総タンパク質の検出に用いる、短時間で染色できる高感度の蛍光染色試薬。SYPRO® タンパク質染色試薬は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)で分離したタンパク質を検出するために簡単に使用できる蛍光染色試薬です。蛍光ゲル染色試薬は1Dおよび2D PAGE用に設計されており、銀染色法と同等の感度を示します。染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。
SYPRO® Ruby | SYPRO® Orange | SYPRO® Red | SYPRO® Tangerine | Coomassie™ Fluor Orange | |
---|---|---|---|---|---|
Min protein detected | 0.25 ng | 4–8 ng | 4–8 ng | 4 ng | 8 ng |
Stain/Destain time | 90 min microwave 18 hr standard | ~1 hour | ~1 hour | ~1 hour | ~1 hour |
Ex/Em | 280 nm, 450/610 nm | 300 nm, 470/510 nm | 300 nm, 550/630 nm | 300 nm, 490/640 nm | 300 nm, 470/570 nm |
Ease of use | Ready to use | Supplied as stock solution | Supplied as stock solution | Supplied as stock solution | Ready to use |
Compatible applications | Mass spec, IEF, 2D gels, on-membrane staining | Zymography, mass spec, electroelution | |||
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
SYPRO® Rubyタンパク質ゲル染色試薬は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)で分離されたタンパク質の検出に用いる高感度のすぐに使用できる蛍光染色試薬です。 SYPRO® Ruby染色試薬は1Dおよび2D PAGEへの使用に最適です。 SYPRO® Rubyゲル染色試薬の感度は銀染色法と同等であり、銀染色法と比べていくつかの利点があります:
染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Redタンパク質ゲル染色試薬は、1Dゲル内のタンパク質を検出するために使用する、高感度ですぐに使用できる蛍光染色試薬です。この染色試薬にはCoomassie Blue染色試薬に比べ次のようなさまざまな利点があります:脱染を必要としない短時間で行えるワンステップの染色プロトコルが使用され、線形ダイナミックレンジは3桁にわたり、タンパク質間の染色のばらつきはごくわずかです。染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Orangeタンパク質ゲル染色試薬は、1Dゲル内のタンパク質の検出に使用する、高感度ですぐに使用できる蛍光染色試薬です。この染色試薬にはCoomassie™ Blue染色試薬に比べ次のようなさまざまな利点があります:
染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Tangerineタンパク質ゲル染色試薬は、ゲル内のタンパク質を迅速かつ簡単に高い感度で検出(4 ng/バンドまで)し、固定の必要はありません。この染色法は、その後のウェスタンブロッティング、ザイモグラフィー、電気泳動溶出または質量分析に適合します。Coomassie™ Brilliant Blueおよび銀染色法に比べ、SYPRO® Tangerine染色試薬による染色はタンパク質間の染色の一貫性が高く、はるかに広い線形定量範囲を有します(3桁)。染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルターの使用をお勧めします。
弊社の独自製品であるMolecular Probes® Coomassie™ Fluor Orangeタンパク質ゲル染色試薬は、SDS-PAGEで分離したタンパク質を短時間でシンプルに染色する高感度の試薬です。電気泳動後、ゲルを染色し、すすいだ後に撮影します。通常、染色は1時間以内に完了します。—分離したタンパク質の固定または脱染のステップは必要なく、ゲルの過剰染色のリスクは最小限に抑えられています。染色したタンパク質を300 nmの標準UVトランスイルミネータまたはレーザーベースのスキャナで可視化できます。Coomassie™ Fluor Orangeタンパク質染色試薬には、5リットルサイズもあります。
SYPRO® Rubyタンパク質ゲル染色試薬は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)で分離されたタンパク質の検出に用いる高感度のすぐに使用できる蛍光染色試薬です。 SYPRO® Ruby染色試薬は1Dおよび2D PAGEへの使用に最適です。 SYPRO® Rubyゲル染色試薬の感度は銀染色法と同等であり、銀染色法と比べていくつかの利点があります:
染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Redタンパク質ゲル染色試薬は、1Dゲル内のタンパク質を検出するために使用する、高感度ですぐに使用できる蛍光染色試薬です。この染色試薬にはCoomassie Blue染色試薬に比べ次のようなさまざまな利点があります:脱染を必要としない短時間で行えるワンステップの染色プロトコルが使用され、線形ダイナミックレンジは3桁にわたり、タンパク質間の染色のばらつきはごくわずかです。染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Orangeタンパク質ゲル染色試薬は、1Dゲル内のタンパク質の検出に使用する、高感度ですぐに使用できる蛍光染色試薬です。この染色試薬にはCoomassie™ Blue染色試薬に比べ次のようなさまざまな利点があります:
染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルター の使用をお勧めします。
SYPRO® Tangerineタンパク質ゲル染色試薬は、ゲル内のタンパク質を迅速かつ簡単に高い感度で検出(4 ng/バンドまで)し、固定の必要はありません。この染色法は、その後のウェスタンブロッティング、ザイモグラフィー、電気泳動溶出または質量分析に適合します。Coomassie™ Brilliant Blueおよび銀染色法に比べ、SYPRO® Tangerine染色試薬による染色はタンパク質間の染色の一貫性が高く、はるかに広い線形定量範囲を有します(3桁)。染色したタンパク質を標準UVトランスイルミネータ、青色光トランスイルミネータまたはレーザースキャナで可視化できます。Polaroid®フィルムで最適な感度を得るためには、SYPRO®写真フィルターの使用をお勧めします。
弊社の独自製品であるMolecular Probes® Coomassie™ Fluor Orangeタンパク質ゲル染色試薬は、SDS-PAGEで分離したタンパク質を短時間でシンプルに染色する高感度の試薬です。電気泳動後、ゲルを染色し、すすいだ後に撮影します。通常、染色は1時間以内に完了します。—分離したタンパク質の固定または脱染のステップは必要なく、ゲルの過剰染色のリスクは最小限に抑えられています。染色したタンパク質を300 nmの標準UVトランスイルミネータまたはレーザーベースのスキャナで可視化できます。Coomassie™ Fluor Orangeタンパク質染色試薬には、5リットルサイズもあります。