タッチスクリーンによる、迅速なタンパク質ゲルの染色およびバックグランドの脱染 Thermo Scientific™ Pierce™ Power Stainerでは、ワンステップで、ポリアクリルアミドゲル内タンパク質のクマシー染色と非結合色素の除去迅速に行います( 6-11分)。 コンパクトで使い易いデバイスは、Pierce™ Power StationとPierce™ Power Stain Cassetteで構成されており、一度に最大2枚のミニゲルまたは1枚のミニゲルに対応します。Pierce™ Power Staining Kits専用の染色手順がプログラムされています。
デモ依頼・資料請求
今すぐ注文する
タッチスクリーンによる、迅速なタンパク質ゲルの染色およびバックグランドの脱染 Pierce™ Power Stainerは2つのユニットで構成されています:
Power Station —内蔵パワーサプライ、使いやすいカラーLCDタッチスクリーンのインターフェース、および即実行可能な電気泳動ゲルの染色およびタンパク質転写プログラムを特徴としています; また、カスタム設定の迅速な作成、保存、実行が可能です。 Power Stain Cassette —最適化されたPierce Power Staining Kitsを用いて、わずか6-11分でタンパク質ミディゲルやミニゲル(バックグランドの脱染を含む)の効果的なクマシー染色を行います。
Pierce Power Stainerの実施ビデオ VIDEO
Pierce Power Stainerの特徴 迅速 —クマシー染色およびポリアクリルアミドゲルバックグラウンドの脱染が通常、わずか6-11分 (全プロトコル時間は20分未満)パワーサプライ内蔵 —従来のクマシー染色技術と同等以上の効率的な脱染色に対応したパワーステーション汎用性 —ミニゲル1〜2枚またはミディゲル1枚を同時に染色および脱染可能最適化されたアクセサリー —Pierce Power Staining Kitsに含まれるゲルパッドは、均一な染色を可能にし、 blotchyなバックグラウンド染色を最小限に抑制 簡便 —直感的なLCDタッチスクリーンインタフェースおよびあらかじめプログラムされた染色法;ソフトウェアは「learn as you run」チュートリアルを含むコストパフォーマンス —消耗品コストは他の溶液ベースの染色に匹敵柔軟性 —プレキャストと自家製SDS -PAGEゲルいずれにも対応アップグレード対応 —Pierce™ Power Blot Cassette の追加により、事前に組み込まれたソフトウェアが起動し, このユニットにPierce™ Power System の全機能ーブロッティングおよびゲル染色機能ーを持たせることが可能
迅速なタンパク質ゲル染色と脱染
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Stainerは時間を節約し、一般的なクマシー染色と同等以上の感度でゲル染色します。 精製ウシ血清アルブミンサンプルを3枚の4–20%のトリス - グリシンミニゲルに泳動し、各種染色プロトコルの時間を比較しました。 (A) ゲルをPierce Power Stainer とPierce Mini Gel Power Staining Kitを用いて染色しました。 (B) ゲルを自家調製のクマシーR250染色プロトコルを用いて染色しました。 (染色: 45%メタノール、 10%酢酸、 0.25%R- 250クマシー;脱染:30%エタノール、5%酢酸。) (C) 別のゲルを、Thermo Scientific™ Imperial™ Protein Stainを用い、マニュアルに従って染色しました。
22833,22836,22838,22840,22839
お得なPierce Power Stainer Welcome Pack この特別パッケージには、迅速なタンパク質転写を行うために必要な試薬や消耗品が含まれます。Pierce Power Stainer Welcome Packの構成品:
Pierce Power Stainer Pierce Mini Gel Power Staining Kit welcome packを注文する