お客様がタンパク質電気泳動用ゲルの処理を行いやすいように、さまざまな染色・乾燥用付属品をご提供します。
StainEase® Staining Trays 
StainEase®染色トレイ
StainEase®染色トレイは、ミニゲルを均一に染色しゲルの破損を防ぐために役立ちます。最大4枚のミニゲルまたはミディゲルを簡単に収められます。
DryEase® Mini-Gel Drying System  
DryEase® ミニゲル乾燥システム
ミニゲルを均一に割れを起こさず乾燥させるために設計されたDryEase® ミニゲル乾燥システムは、受動的蒸発によりミニゲルを乾燥させる、簡単に使用できるキットです。このシステムで乾燥させたゲルは、蛍光光度分析、濃度測定、オートラジオグラフィー、永久保存に適しています。
DryEase® ミニゲル乾燥システムにはそれぞれ以下の構成要素が含まれています:
  • DryEase® ミニゲル乾燥フレーム2個(フレーム2個 + クランプ8個)
  • DryEase® ミニゲル乾燥台
  • DryEase® ミニセロファンカット済みシート200枚
  • Gel-Dry™ 乾燥溶液500 mL
DryEase® Mini-Gel Drying System 
大型ゲル乾燥キット
大型ゲル乾燥キットは、DryEase®ミニゲル乾燥システムと同様にゲルを均一に割れを起こさず乾燥させるキットですが、大型のゲルまたはミニゲル4枚を収められるように設計されています。このシステムには乾燥台は必要ありません。
大型ゲル乾燥キットにはそれぞれ次の構成要素が含まれています:
  • DryEase®大型ゲル乾燥フレーム1台  (クランプ8個を含む)
  • DryEase®大型セロファンカット済みシート100枚
  • Gel-Dry™ 乾燥溶液500 mL