Search Thermo Fisher Scientific
タンパク質ゲル電気泳動(SDS-PAGE)で分離したバンドを可視化する、簡便に使用できるCoomassie™色素ベースのタンパク質染色試薬。
ゲル内タンパク質検出もっとも一般的な方法は、Coomassie色素による染色です。文献には数通りの処方のCoomassie™染色試薬が見られ、G-250型(「コロイド状」)またはR-250型の色素が使用されています。コロイド状Coomassie™は、タンパク質を1時間以内に効率的に染色するように調合でき、脱染は水のみで行えます(メタノールや酢酸は必要ありません)。
Coomassie™色素による染色は、すぐに使用できる単一の試薬のみで行え、標的タンパク質の恒久的な化学修飾が生じないため、特に利便性が高い方法です。化学修飾が生じないため、切り取ったタンパク質バンドを完全に脱染し、質量分析またはシーケンシングによる解析のためにタンパク質を回収できます。
Simply Blue™ Safe Stain | Imperial Protein Stain | PageBlue Protein Stain | |
---|---|---|---|
Components (steps) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
Limit of detection | >7 ng | 3 ng | 5 ng |
Mass spec. compatible | Yes | Yes | Yes |
Advantage(s) | Rapid sensitive staining without hazardous shipping costs | Fast, ultrasensitive protein detection | Cost-effective option for fast, sensitive staining |
Order now | Order now | Order now |
*The number of steps includes multiple gel washes, solution changes and destaining steps.
SimplyBlue™ Safe Stainは、ready-to-useで、素早く安全。高感度のCoomassie® G-250 染色、ポリアクリルアミドゲル上でタンパク質バンドを視覚化します。この染色試薬を用いれば、溶液調製に多くの時間と費用を費やす必要はありません。従来のR-250および一部のG250 Coomassie™染色試薬とは異なり、SimplyBlue™ SafeStainには全く危険性がなく、メタノールや酢酸による固定や脱染は必要ありません。有害な曝露の危険性や不快な臭気はまったくなく、より健康的な実験室環境を整えることができます。
SimplyBlue™ SafeStainのプロトコルは簡単に実施でき、3時間以内で完了できます(図を参照してください)。スピードを上げるために簡単なマイクロ波プロトコルを使用すれば、12分間で完了できます。脱染は必要ありませんが、特に質量分析などのダウンストリーム解析を行う場合や透明なバックグラウンドが必要な場合には、感度を最大化するために脱染を実施する場合があります。
染色試薬中で、わずか5分で1 μgのタンパク質を検出できます。さらに、水性の脱染を行うと、わずか7 ngのタンパク質(還元BSA)を検出できます(図を参照してください)。
Thermo Scientific社のImperialタンパク質染色試薬はCoomassie色素R-250を用いて調製されたすぐに使用できるコロイド状染色試薬で、ポリアクリルアミド電気泳動ゲル内に存在するナノグラムレベルのタンパク質を一貫して検出できます。
Imperialタンパク質染色試薬は、ドデシル硫酸ナトリウム・ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)および2Dゲル内のタンパク質バンドを検出するために使用するCoomassie色素試薬です。この染色試薬の処方は、Coomassie Brilliant Blue R-250を使用した独自のもので、自作染色試薬や他の市販染色試薬に比べタンパク質染色能が大幅に改善されています。染色を行うことで、タンパク質バンドが濃く着色し、ゲルイメージャーによる撮影および記録を簡単に行えます。
Imperialタンパク質染色試薬のプロトコルは2時間以内で完了します。バンド当たり最小6 ngのタンパク質をわずか20分で検出します。さらに、このプロトコルにはメタノール/酢酸による固定および脱染ステップではなく簡単な水洗浄ステップが使用されているため、調製時間が短縮され試薬コストが最小限に抑えられます。
Thermo ScientificのImeprialタンパク質染色試薬は、現在使用できる比色染色試薬のうちもっとも感度が高いもののひとつで、バンド当たり3~6 ngのタンパク質を簡単に検出できます(下図を参照してください)。
Thermo ScientificのPageBlue タンパク質染色溶液はコロイド状Coomassie G-250色素を用いた高感度の経済的な試薬で、メタノールや酢酸を使用せずにポリアクリルアミドゲル内またはPVDFメンブレン上のタンパク質のエンドポイント染色を行えます。
PageBlueタンパク質染色溶液の簡便なプロトコルは、感度が高く、効率的で、オーバーナイト染色でもゲルの過剰染色が生じる心配が軽減されます。このプロトコルはマイクロ波プロトコルを用いると約30分という短時間で完了し、標準プロトコルを用いると染色までに約90分かかります。
このタンパク質染色試薬は、ダイナミックレンジ(5~500 ng)が従来のCoomassie R-250ベースの色素に比べ約10倍広くなるように設計されています。さらに、 PageBlueタンパク質染色溶液は感度低下が生じることなく3回まで再使用できるため(1年以内)経済的です。
SimplyBlue™ Safe Stainは、ready-to-useで、素早く安全。高感度のCoomassie® G-250 染色、ポリアクリルアミドゲル上でタンパク質バンドを視覚化します。この染色試薬を用いれば、溶液調製に多くの時間と費用を費やす必要はありません。従来のR-250および一部のG250 Coomassie™染色試薬とは異なり、SimplyBlue™ SafeStainには全く危険性がなく、メタノールや酢酸による固定や脱染は必要ありません。有害な曝露の危険性や不快な臭気はまったくなく、より健康的な実験室環境を整えることができます。
SimplyBlue™ SafeStainのプロトコルは簡単に実施でき、3時間以内で完了できます(図を参照してください)。スピードを上げるために簡単なマイクロ波プロトコルを使用すれば、12分間で完了できます。脱染は必要ありませんが、特に質量分析などのダウンストリーム解析を行う場合や透明なバックグラウンドが必要な場合には、感度を最大化するために脱染を実施する場合があります。
染色試薬中で、わずか5分で1 μgのタンパク質を検出できます。さらに、水性の脱染を行うと、わずか7 ngのタンパク質(還元BSA)を検出できます(図を参照してください)。
Thermo Scientific社のImperialタンパク質染色試薬はCoomassie色素R-250を用いて調製されたすぐに使用できるコロイド状染色試薬で、ポリアクリルアミド電気泳動ゲル内に存在するナノグラムレベルのタンパク質を一貫して検出できます。
Imperialタンパク質染色試薬は、ドデシル硫酸ナトリウム・ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)および2Dゲル内のタンパク質バンドを検出するために使用するCoomassie色素試薬です。この染色試薬の処方は、Coomassie Brilliant Blue R-250を使用した独自のもので、自作染色試薬や他の市販染色試薬に比べタンパク質染色能が大幅に改善されています。染色を行うことで、タンパク質バンドが濃く着色し、ゲルイメージャーによる撮影および記録を簡単に行えます。
Imperialタンパク質染色試薬のプロトコルは2時間以内で完了します。バンド当たり最小6 ngのタンパク質をわずか20分で検出します。さらに、このプロトコルにはメタノール/酢酸による固定および脱染ステップではなく簡単な水洗浄ステップが使用されているため、調製時間が短縮され試薬コストが最小限に抑えられます。
Thermo ScientificのImeprialタンパク質染色試薬は、現在使用できる比色染色試薬のうちもっとも感度が高いもののひとつで、バンド当たり3~6 ngのタンパク質を簡単に検出できます(下図を参照してください)。
Thermo ScientificのPageBlue タンパク質染色溶液はコロイド状Coomassie G-250色素を用いた高感度の経済的な試薬で、メタノールや酢酸を使用せずにポリアクリルアミドゲル内またはPVDFメンブレン上のタンパク質のエンドポイント染色を行えます。
PageBlueタンパク質染色溶液の簡便なプロトコルは、感度が高く、効率的で、オーバーナイト染色でもゲルの過剰染色が生じる心配が軽減されます。このプロトコルはマイクロ波プロトコルを用いると約30分という短時間で完了し、標準プロトコルを用いると染色までに約90分かかります。
このタンパク質染色試薬は、ダイナミックレンジ(5~500 ng)が従来のCoomassie R-250ベースの色素に比べ約10倍広くなるように設計されています。さらに、 PageBlueタンパク質染色溶液は感度低下が生じることなく3回まで再使用できるため(1年以内)経済的です。