Search Thermo Fisher Scientific
お客様のタンパク質研究に必要となる一貫した正確な結果を得るためには、適切なタンパク質ゲル電気泳動システムを選択することがきわめて重要です。試薬とバッファーはタンパク質電気泳動システムの重要な構成要素です。ゲルキャスティングおよびサンプル調製ならびにゲルの泳動、染色、乾燥に使用するさまざまなNovex®試薬およびNovex®バッファーを提供いたします。
尿素、アクリルアミド、TEMED、Rhinohide™ゲル強化剤など、ポリアクリルアミドゲルの自作に使用できる高品質の信頼性ある試薬とバッファーを提供いたします。また、当社のNovex®ゲルカセットとコームをご使用なれば、ゲル自作がさらに簡単になります。 ゲルを自作すべきかお迷いですか?問題ありません。お客様の実験の時間を短縮し効率を改善できる広範囲の弊社プレキャストタンパク質ゲル について詳細をご覧ください。 |
以下に、ネイティブゲル電気泳動、ザイモグラフィー、等電点電気泳動などに使用する当社のタンパク質ゲル電気泳動システムの種類別に、推奨するサンプル調製法、ランニングバッファーおよび他の試薬を示します。
ゲルの種類 | サンプル調製試薬 | ランニングバッファー | 転写バッファー | バッファーキット* |
---|---|---|---|---|
Novex® Tris-Glycineゲル | • Tris-Glycineネイティブサンプルバッファー(2X) | • Novex® Tris-Glycine ネイティブランニングバッファー(10X) | • Novex® Tris-Glycine転写バッファー(25X) | |
NativePAGE™ Bis-Tris ゲル | • NativePAGE™ サンプルバッファー(4X) • NativePAGE™ 5% G-250サンプル添加剤 | • NativePAGE™ランニングバッファー(20X) • NativePAGE™陰極バッファー添加剤(20 X) | • Novex® Tris-Glycine転写バッファー(25X) | • NativePAGE™ サンプル調製キット • NativePAGE™ ランニングバッファーキット |
*NativePAGE™ サンプル調製キット—NativePAGE™ サンプルバッファー(4X)、5%G-250 サンプル添加剤、10% DDM、5%ジギトニンが含まれます。NativePAGE™ ランニングバッファーキット—NativePAGE™ランニングバッファー(20X)および NativePAGE™ 陰極バッファー添加物(20X)が含まれます |
ゲルの種類 | サンプルバッファー | ランニングバッファー | ゲル展開バッファー | ゲル再生バッファー |
---|---|---|---|---|
Novex® ザイモグラムゲル | Novex® Tris-Glycine SDS サンプルバッファー(2X) | Novex® Tris-Glycine SDSランニングバッファー(10X) | Novex® ザイモグラム展開バッファー(10X) | Novex® ザイモグラム再生バッファー(10X) |
ゲル の種類 | サンプルバッファー | ランニングバッファー | バッファーキット* |
---|---|---|---|
Novex® IEFゲル | • Novex® IEFサンプルバッファー、 pH 3~10(2X) • Novex® IEFサンプルバッファー、 pH 3~7(2X) | • Novex® IEF 陽極バッファー(50X) • Novex® IEF陰極バッファー、 pH 3~10(10X) • Novex® IEF陰極バッファー、 pH 3~7(10X) | • Novex® pH 3-10 IEFバッファーキット • Novex® pH 3-7 IEF バッファーキット |
*Novex® pH 3-10 IEF バッファーキット には Novex® IEF 陽極バッファー(50X)、Novex® IEF陰極バッファーpH 3~10(10X)およびNovex® IEFサンプルバッファー3~10(2X)が含まれます。 Novex® pH 3-7 IEFバッファーキット には Novex® IEF陽極バッファー(50X)、 Novex® IEF陰極バッファー pH 3~7(10X)およびNovex® IEFサンプルバッファーH 3~7(2X)が含まれます。 |
以下に、ゲルの染色と乾燥に適した製品を示します。タンパク質ゲルの染色とイメージングに使用する当社製品および当社のタンパク質ゲル染色・乾燥アクセサリに関する詳細