Search Thermo Fisher Scientific
SDS-PAGE 電気泳動は、タンパク質分離にもっとも多く使用されている方法のひとつです。当社は信頼性あるプレミックス Novex® SDS-PAGEバッファー/試薬をお届けします。これには、サンプルバッファー、ランニングバッファー、タンパク質ゲル転写バッファーのほか還元剤および抗酸化剤が含まれます。 以下の選択ガイドを使用して、お客様の実験に最適なバッファー系を探してください。
ゲルの種類 | サンプルバッファー & 試薬 | ランニングバッファー | 転写バッファー | バッファーキット* |
---|---|---|---|---|
NuPAGE® Bis-Tris ゲル | • NuPAGE® サンプル還元剤(10X) • NuPAGE® 抗酸化 • NuPAGE® LDS サンプルバッファー(4X) | • NuPAGE® MES SDS ランニングバッファー(20X) • NuPAGE® MOPS SDS ランニングバッファー(20X) | NuPAGE® 転写バッファー20X | • NuPAGE® MES SDS バッファーキット • NuPAGE® MOPS SDS バッファーキット |
NuPAGE® Tris-Acetate ゲル | • NuPAGE® サンプル還元(10X) • NuPAGE® 抗酸化 • NuPAGE® LDS サンプルバッファー (4X) | NuPAGE® Tris-Acetate SDS ランニングバッファー(20X) | NuPAGE® 転写バッファー 20X | NuPAGE® Tris-Acetate SDS バッファーキット |
Novex® Tris-Glycine ゲル | • Novex® Tris-Glycine SDS サンプルバッファー (2X) • NuPAGE® サンプル還元剤 | Novex® Tris-Glycine SDS ランニングバッファー(10X) | Novex® Tris-Glycine 転写バッファー (25X) | |
Novex® Tricine ゲル | Novex® Tricine SDS サンプルバッファー(2X) | Novex® Tricine SDS ランニングバッファ (10X) | Novex® Tris-Glycine 転写バッファー (25X) | Novex® Tricine SDS サンプルキット |
*NuPAGEバッファーキットには表示の MOPSまたはMESランニングバッファー、 NuPAGE®サンプル還元剤、 NuPAGE® 抗酸化剤および NuPAGE® LDSサンプルバッファーが含まれています。Novex® Tricine サンプルキットにはNovex® Tricine SDSサンプルバッファーおよび Novex® Tricine SDSランニングバッファーが含まれています。 |