Search Thermo Fisher Scientific
光反応性ビオチン標識試薬は、タンパク質、ペプチドなどの分子をビオチン標識して、ストレプトアビジンコンジュゲートとともに分子プローブとして使用します。これらの試薬には、紫外線に曝されない限り化学的に不活性な光活性化基が含まれています。また、二重結合を用いた付加反応を開始し、C–H部位やN–H部位への挿入、その後の環拡大を引き起こし求核基(第一級アミンなど)と反応します。
製品カテゴリ | 製品 | 製品の特長 | スペーサーアーム(Å) | 水溶性 | 切断可能 | 細胞膜透過性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソラレン-PEG3-ビオチン | 光による活性化を受けてインターカレートし、RNAまたはDNAを標識 | 36.9 | Yes | No | No | |
TFPA-PEG3-ビオチン | 高効率、光反応性ビオチン標識試薬 | 33.4 | No | No | Yes | |
光活性化ビオチン | 放射性、短半減期DNAプローブは不要 | 30 | — | — | — |