質量分析用のThermo Scientific™Pierce™キャリブレーション溶液は、Thermo Scientific™ LC-MS装置を迅速に校正することが可能な、すぐに使える液剤です。キャリブレーション溶液の他にも、感度評価用や消化効率の測定用、またはサンプル解析のコントロールとして標準物質をご利用できます。弊社の高純度、検証済みの移動層および酸性イオン対試薬は、エレクトロスプレーイオン化(ESI)MSのため、ペプチドの効果的かつ再現可能な液体クロマトグラフィー(LC)分離を達成するのに必要不可欠です。 
  • 最適化——LC-MS装置の性能を最大限に高めるよう開発された製品
  • 便利——キャリブレーション溶液、標準物質および溶媒混合液は、ほとんど調製を必要としません
  • 高純度——試薬はすべて非溶出容器 に入れられて提供されます
  • 検証済み——製品はすべて、ISO9001認証取得施設で製造され、Thermo Scientific™質量分析計を用いて十分に試験されています
  • 長い有効期間——適切に保存された場合、1年以上安定な製品
特徴のあるキャリブレーション溶液、標準物質および溶媒種類
Thermo Scientific™ Pierce™標準物質は、感度評価、消化効率の測定など様々なアプリケーション用に、または複雑なサンプル解析に用いるサンプルのコントロールとして設計されています。
Thermo Scientific™イオントラップ、Orbitrapおよびトリプル四重極装置の正の校正のために独自に設計され、高度に精製されたイオン化分子の混合物
最も一般に使用されている溶媒または溶媒混合液として、LC/MSグレードの水およびアセトニトリルをはじめ、トリフルオロ酢酸(TFA)、ギ酸(FA)またはヘプタフルオロ酪酸(HFBA)などのイオン対試薬などがあります。
注目データ
Thermo Scientific Vantageトリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。
Thermo Scientific™ Vantage™トリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。 Thermo Scientific HypersilGOLD aQ 2.1x20 mm Javelinカラムを使用した、70%メタノールの均一溶液 300 μL/分の流量での、100 fg/μL Thermo Scientific  Pierce™ レセルピンの3回5 μL ループ注入のクロマトグラム:30%水:0.05%ギ酸(上のパネル)。モニタリングしたSRM移行は、609.3~195.1および609.3~448.2 m/zで、ピーク幅は0.2 FWHM Q1でした(下のパネル)。
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa消化物の標準基準ピーククロマトグラム。
Thermo Scientific Pierce  HeLa消化物の標準ベースピーククロマトグラム。Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 3 μm x 75 μm x 15 cmカラム(製品番号160321)を使用し、2~35%のグラジエント(A:0.1%FAの水溶液、B:0.1%FAの100%アセトニトリル溶液)により、300 nL/分で120分間かけて分離した後、Thermo Scientific™ LTQ Orbitrap™ XL質量分析計で検出された200 ngのPierce HeLaタンパク質消化物標準物質のクロマトグラム。
Thermo Scientific Vantageトリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。
Thermo Scientific™ Vantage™トリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。 Thermo Scientific HypersilGOLD aQ 2.1x20 mm Javelinカラムを使用した、70%メタノールの均一溶液 300 μL/分の流量での、100 fg/μL Thermo Scientific  Pierce™ レセルピンの3回5 μL ループ注入のクロマトグラム:30%水:0.05%ギ酸(上のパネル)。モニタリングしたSRM移行は、609.3~195.1および609.3~448.2 m/zで、ピーク幅は0.2 FWHM Q1でした(下のパネル)。
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa消化物の標準基準ピーククロマトグラム。
Thermo Scientific Pierce  HeLa消化物の標準ベースピーククロマトグラム。Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 3 μm x 75 μm x 15 cmカラム(製品番号160321)を使用し、2~35%のグラジエント(A:0.1%FAの水溶液、B:0.1%FAの100%アセトニトリル溶液)により、300 nL/分で120分間かけて分離した後、Thermo Scientific™ LTQ Orbitrap™ XL質量分析計で検出された200 ngのPierce HeLaタンパク質消化物標準物質のクロマトグラム。