Search Thermo Fisher Scientific
RNA 干渉(RNAi)は、遺伝子発現を効果的にノックダウンし、さまざまな細胞タイプでタンパク質機能を研究するための最善の方法です。 ベクターを RNAi 実験に用いることで、従来の small/short interfering RNAs(siRNAs)を超えて実験の可能性を拡大できます。
ベクター技術により、次のことが可能になります:
表 1.RNAi ベクターテクノロジーの比較。
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi | BLOCK-iT™ shRNA |
---|---|
Pol II 発現系 | Pol III 発現系 |
miRNAs のポリシストロニック発現(連鎖法) | プロモーター当りの単一 shRNA 発現 |
GFP の同時発現により、発現の確認が可能 | デリバリーのみを確認可能(別の発現カセットで) |
多くの Gateway® DEST ベクターに対応 | BLOCK-iT™ DEST ベクターに対応 |
最高レベルのデザイン成功率(70%超) | 中程度のデザイン成功率(約 50%) |
表 2.当社の RNAi ベクター製品。
製品タイプ | 概要 | オンライン注文 |
---|---|---|
BLOCK-iT™ miR RNAi Select | どの生物にも対応する、プレデザインされた miR RNAi ベクターインサート | ベクターインサートBLOCK-iT™ RNAi Express ベクターバックボーン:オンラインカタログ |
BLOCK -iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector DuoPak | ヒトキナーゼ遺伝子に対して検証済みの miR RNAi コンストラクト | グリセロールストック:BLOCK-iT RNAi Express |
カスタム BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi ベクター | どの生物にも対応できるカスタム miR RNAi ベクター | ベクターインサートBLOCK-iT™ RNAi Designer ベクターバックボーン:オンラインカタログ |
BLOCK-iT™ shRNA ベクター | どの生物にも対応できるカスタム sh RNA ベクター | ベクターインサートBLOCK-iT™ RNAi Designer ベクターバックボーン:オンラインカタログ |
RNAi ベクター用のコントロール | RNAi 実験用のトランスフェクション、ポジティブおよびネガティブコントロール | オンラインカタログ |
Ambion® pSilencer™ siRNA Expression ベクター
pSilencer siRNA Expression ベクターラインには、U6(RNA ポリメラーゼ III)プロモーター付きの複数の従来型プラスミドベクターが含まれます。 これらのシステムには、あらかじめ切断したベクター、ネガティブコントロールベクター、およびポジティブコントロールインサートが含まれます。 これらのベクターには細胞は含まれず、Gateway との互換性はありませんのでご注意ください。
発現ベクター | ベクタータイプ | アプリケーション |
---|---|---|
pSilencer 2.1-U6 Neo | shRNA ベクター(Gateway 非対応) | トランスフェクション細胞の shRNA の一過性および安定した発現 ネオマイシンによる安定発現の選別 |
pSilencer 2.1-U6 Hygro | shRNA ベクター(Gateway 非対応) | トランスフェクション細胞の shRNA の一過性および安定した発現 ハイグロマイシンによる安定発現の選別 |
pSilencer 2.1-U6 Puro | shRNA ベクター(Gateway 非対応) | トランスフェクション細胞の shRNA の一過性および安定した発現 ピューロマイシンによる安定発現の選別 |
RNAi 研究でお困りですか?ご相談やお見積もりはお問い合わせページをご確認ください。
ご質問は当社のトップ研究者までお送りください。RNAiresearcher@thermofisher.com