概要
Gibco™ ExpiCHO™ Expression Systemは、哺乳類細胞で組換えタンパク質を大量に発現可能な一過性発現システムです。増殖能力が高く高密度培養が可能なため、これまでにない大量発現を可能にしています。
更に3つのプロトコールから培養条件を選択し、より高発現を実現します。
特長・メリット
  • Gibco™ Expi™ Expression Systemを利用し、細胞を高密度で最大14日間培養することで、大量の組換えタンパク質を産生します。
  • 3つのプロトコールからターゲットに合った培養条件を選択することで、より高発現を実現します。
  • 小スケール培養で高収量のタンパク質が期待できます。
  • 国内ラボで培養を行いますので、培養完了から納品まで最短でお届けすることができます。
  • 人工遺伝子合成プラスミド調製タンパク質精製など充実したオプションサービスを取り揃えています。
  • エクスプレスプラン(ExpiCHO発現および精製)も提供しています。
試験フローチャート
  • 小スケール(50mL)での培養時間検討を行います。
  • トランスフェクション試薬を用いて浮遊培養したExpi用 細胞(Expi CHO-S細胞)へ目的遺伝子保有の発現用プラスミドを導入します。
  • 培養時間毎(72, 120, 216, 336 hr などの4ポイント)にサンプリングを行います。
  • この工程は任意です。
  • 納期:2-4週間
  • 少量の培養上清サンプルからスピンカラム精製による発現量の確認を行います(オプション)。
  • 得られた培養サンプルを用いてWestern blot(要検出抗体提供)及びSDS-PAGEを行います。
  • 納期:2週間
  • ご指定のスケール、培養時間で大量培養を行います。
  • 納期:4週間~
  • ご指定の精製条件にて精製を行います。
  • Protein A 精製、Hisタグ精製、ゲルろ過精製など
  • SDS-PAGE、Western blotting、SEC分析、エンドトキシン測定
  • 納期:3週間~
タンパク質精製の詳細を見る
  • 小スケール(50mL)での培養時間検討を行います。
  • トランスフェクション試薬を用いて浮遊培養したExpi用 細胞(Expi CHO-S細胞)へ目的遺伝子保有の発現用プラスミドを導入します。
  • 培養時間毎(72, 120, 216, 336 hr などの4ポイント)にサンプリングを行います。
  • この工程は任意です。
  • 納期:2-4週間
  • 少量の培養上清サンプルからスピンカラム精製による発現量の確認を行います(オプション)。
  • 得られた培養サンプルを用いてWestern blot(要検出抗体提供)及びSDS-PAGEを行います。
  • 納期:2週間
  • ご指定のスケール、培養時間で大量培養を行います。
  • 納期:4週間~
  • ご指定の精製条件にて精製を行います。
  • Protein A 精製、Hisタグ精製、ゲルろ過精製など
  • SDS-PAGE、Western blotting、SEC分析、エンドトキシン測定
  • 納期:3週間~
タンパク質精製の詳細を見る
※上記は一例です。
※Expi CHOはStandardまたはHigh titerプロトコールで実施します。Max titerプロトコールをご希望の場合は、お問合せください。
※発現クローンの構築、プラスミド大量精製も別途承っております。詳細に関しましては、お問い合わせください。
参考価格
至適培養時間検討(小スケール検討):49.5万円
大量培養:250mL  26万円~
タンパク質精製:19万円~
納品物
培養上清(又は細胞ペレット)
ご提供いただくもの
  • 哺乳類細胞用発現クローンおよび情報 
  • Western blot用抗体  ※Western blotting をご希望の方のみ
お見積もりのお問い合わせ
WEBお問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
そのほかのお問い合わせはこちらへお送りください。