Search Thermo Fisher Scientific
組換えタンパク質は、細胞タンパク質の解析から創薬のための高収率発現に至るまで、利用されています。当社のタンパク質発現サービスは、トランスフェクション法を用いた遺伝子導入による一過性発現により、哺乳類または昆虫細胞を用いて目的のタンパク質を高収量で発現させます。全ワークフローにおいて発現ベクター構築から小スケールでの発現確認、大量スケールでの培養、精製まで一貫して研究をサポートします。また、作業内容はご希望に応じて変更可能です。また、国内ラボで培養を行いますので、培養完了から納品まで最短でお届けできます。当社は2017年からこのタンパク質発現受託サービスを行っており、すでに250件以上の実績があります。
なお、当社国内ラボは品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証を取得しております(ISO9001:2015)。
まずはお気軽にご相談ください。
精製サービス対応
Gibco Expi293 Expression System は、高発現 293 細胞株を用いて、大量に組換えタンパク質を発現させる一過性発現システムです。増殖能力が高く、高密度培養が可能なため、これまでにない大量発現を実現します。大腸菌発現系に匹敵する高収量の組換えタンパク質発現量を期待できます。
精製サービス対応
Gibco ExpiCHO Expression System は、CHO細胞を用いた組換えタンパク質の大量発現を可能にする一過性発現システムで、Gibco Expi293 Expression Systemの4倍に相当するタンパク質収量を提供します。従来のFreestyle発現細胞から、より高発現の細胞を単離したことで高密度培養を可能にしたため、これまでにない大量発現を期待できます。3つのプロトコールから培養条件を選択することでより高い発現を実現します。
精製サービス対応
Gibco ExpiSf システム(ExpiSf Baculovirus Expression System)は、既知組成(イーストレート不含)の培地とタンパク質発現エンハンサーを含む初のバキュロウイルス発現システムであり、信頼性の高い結果を期待できます。既存の昆虫細胞発現系に比べて3倍以上高いタンパク質収量を実現します。
精製サービス対応
バキュロウイルス・昆虫細胞の発現系(Bac-to-Bac Baculovirus Expression System)は、高等真核生物由来のタンパク質の高発現に最適です。昆虫細胞発現系は動物細胞発現系と比べ、組換えタンパク質の発現量が多く、真核細胞の発現系であるため翻訳後修飾も起こります。また、100 kDa以上の比較的高分子量のタンパク質発現が可能です。
発現系 | 哺乳類細胞系 | 昆虫細胞系(バキュロウイルス発現系) | ||
Expi293 発現系 詳細はこちら ExpiCHO 発現系 詳細はこちら | Expi Sf 発現系 詳細はこちら | バキュロウイルス発現系(Bac-to-Bacシステム) 詳細はこちら | ||
タンパク質精製サービス | 対応 発現・精製セットプラン 詳細はこちら | 要相談 | 要相談 | |
参考価格 | ウイルス作成 | ― | 27万円 | 27万円 |
小スケール予備試験 | 49.5万円 | 53万円 | 53万円 | |
小スケール発現量確認試験 | 6万円 | ― | ― | |
大量培養 | 250 mL 21万円~ | 250 mL 20万円~ | 250 mL 20万円~ | |
タンパク質精製 | 19万円~ | お問い合わせください | お問い合わせください | |
タンパク質発現量 | 大量 | 大量 | 多い | |
要する時間、納期 | 2~9週間 | 2~13週間 | ||
抗体等の分泌タンパク質の発現 | 最適 | 最適 | 適 | |
コンストラクトの比較 | 最適 | 限定的 | 限定的 | |
血清 | 不含 | 不含 | 不含 | |
メリット |
|
|
| |
細胞の種類 |
|
|
| |
納品物 |