Search Thermo Fisher Scientific
CRISPR/Cas9 システムもしくは TALs システムを用いてターゲット遺伝子をノックアウト、ノックインしたゲノム編集細胞株を構築します。
サービス内容 | 価格 | 納期 |
ノックアウト細胞構築 | 2,992,000円~ | 16週間~ |
ノックイン細胞構築(数塩基置換・挿入・欠失) | ||
ノックイン細胞構築(遺伝子挿入・N末/C末 タグ) | お問い合わせ | お問い合わせ |
* 上記は参考価格と納期となります。細胞種や作業内容によって価格と納期は異なる場合があります。
* 納期につきましては輸出入に関わる2週間程度が別途加算となります。
トランスフェクション 条件最適化 | ご提供いただいた細胞で CRISPR もしくは TALs 導入のための最適なトランスフェクション条件を検討します。 | 3週間~ |
CRISPR gRNA 構築 TALs mRNA 構築 | ターゲット遺伝子に対する CRISPR gRNA もしくは TALs mRNA を構築します。 | 上記に含む |
一本鎖オリゴDNA 合成 | 数塩基の変異配列を持つ一本鎖オリゴDNAを合成します。 ノックアウトの場合にはストップコドンを含むオリゴDNAを合成します。 | 上記に含む |
安定細胞プール作製 | 検討した中で最適なトランスフェクション条件を用いて CRISPR gRNAもしくは TALs mRNA と一本鎖オリゴDNA を導入し、安定細胞プールを作製します。ゲノムのターゲット領域を次世代シーケンサーにより配列解析します。 | 3週間~ |
オフターゲット領域配列解析 (オプション: CRISPRのみ) | オフターゲット候補領域を次世代シーケンサーにより80ヶ所まで配列解析します。 | (上記に含む) |
安定細胞株単離 | 安定細胞プールをシングルセルクローニングし、得られた細胞株のゲノムのターゲット領域を次世代シーケンサーにより配列解析します。 | 8週間~ |
細胞凍結ストック作製 | ご選択いただいた細胞株1株を拡張し、ターゲット領域の配列確認、マイコプラズマチェックを実施後、細胞凍結ストックを作製します。 | 2週間~ |
細胞株追加納品 (オプション) | 追加でご選択いただいた複数の細胞株を拡張し、ターゲット領域の配列確認、マイコプラズマチェックを実施後、細胞凍結ストックを作製します。 | (2週間~) |
こちらのフォーム(word)にご記入の上、メールにてjpcustom@thermofisher.com までお送りください。