プロトコル
血球計算盤はほとんどの主要な実験室製品供給元(Baxter Scientific など)から入手できます。  以下の手順に、血球計算盤の使用法に関する一般的な指示を示します。
  1. チャンバーとカバーガラスをアルコールでクリーニングします。カバーガラスを乾かし、適切な位置に固定します。
  2. 細胞を採取します。細胞 10 µL を血球計算盤に入れます。あふれさせないでください。
  3. 対物レンズ 10 倍の倒立顕微鏡にチャンバーを置きます。位相差を使用して細胞を識別します。
  4. 大きい、中央の格子がある正方形(1 mm2)内の細胞をカウントします。以下の図では、格子がある正方形を丸で囲んでいます。  104 をかけて 1 mL あたりの細胞数を推定します。2 サンプルを調製し、細胞数の平均を計算します。