Search Thermo Fisher Scientific
There are various sizes of dishes and flasks used for cell culture. Some useful numbers such as surface area and volumes of dissociation solutions are given below for various size culture vessels.
Catalog No. | Surface area (cm2) | Seeding density* | Cells at confluency* | Versene (mL of 0.05% EDTA). Approx. volume | Trypsin (mL of 0.05% trypsin, 0.53 mM EDTA). Approx. volume | Growth medium (mL). Approx. volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dishes | |||||||
35mm | 150460;150318 | 8.8 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 2 |
60mm | 150462;150288 | 21.5 | 0.8 x 106 | 3.2 x 106 | 3 | 3 | 5 |
100mm | 150464;150350 | 56.7 | 2.2 x 106 | 8.8 x 106 | 5 | 5 | 12 |
150mm | 150468;168381 | 145 | 5.0 x 106 | 20.0 x 106 | 10 | 10 | 30 |
Culture plates | |||||||
6-well | 140675 | 9.6 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 1 to 3 |
12-well | 150628 | 3.5 | 0.1 x 106 | 0.5 x 106 | 0.4 to 1 | 0.4 to 1 | 1 to 2 |
24-well | 142475 | 1.9 | 0.05 x 106 | 0.24 x 106 | 0.2 to 0.3 | 0.2 to 0.3 | 0.5 to 1.0 |
48-well | 150687 | 1.1 | 0.03 x 106 | 0.12 x 106 | 0.1 to 0.2 | 0.1 to 0.2 | 0.2 to 0.4 |
96-well | 167008 | 0.32 | 0.01 x 106 | 0.04 x 106 | 0.05 to 0.1 | 0.05 to 0.1 | 0.1 to 0.2 |
384-well | 164688 | 0.084 | 0.0018 x 106 | 0.0072 x 106 | 0.015 | 0.015 | 0.08 |
1536-well | 253614 | 0.03 | 0.0009 x 106 | 0.0036 x 106 | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
Flasks | |||||||
T-25 | 156367;156340 | 25 | 0.7 x 106 | 2.8 x 106 | 3 | 3 | 3–5 |
T-75 | 156499;156472 | 75 | 2.1 x 106 | 8.4 x 106 | 5 | 5 | 8–15 |
T-175 | 159910;159920 | 175 | 4.9 x 106 | 23.3 x 106 | 17 | 17 | 35–53 |
T-225 | 159934;159933 | 225 | 6.3 x 106 | 30 x 106 | 22 | 22 | 45–68 |
*Seeding density is given for each culture vessel type as follows: Dishes and Flasks: Cells per vessel; Culture plates: Cells per well. †The number of cells on a confluent plate, dish, or flask will vary with cell type. For this table, HeLa cells were used. |
細胞培養&トランスフェクションラーニングセンター
より良い実験計画と実行のために、細胞培養とトランスフェクションの教育リソースにアクセスしてください。
Media Formulation Tool
FiDMEM、DMEM/F-12、MEM および RPMI-1640培地に対して、適切な Gibco 培地組成を見つけることができます。
細胞培養&トランスフェクションサポートセンター
実験セットアップのヒントや詳細なトラブルシューティングヘルプなど、細胞培養とトランスフェクションワークフローに関するテクニカルサポートの推奨事項をご覧ください。
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問い合わせは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。