Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 질량분석기에서 입증된 Thermo Scientific Orbitrap 기술은 메서드(Method) 개발 및 일상적인 테스트의 목적 모두에 대해 신뢰성 있는 정량 및 정성 분석 프로세스를 가속합니다. 일관성 있게 정확한 데이터를 제공할 수 있는 고유한 능력과 운영 단순화를 위한 설계를 통해 장비 생산성 및 내구성의 새로운 표준을 제시합니다.
분석 실험실의 생산성을 새롭게 정의합니다. Orbitrap Exploris 120 질량분석기는 소비자 기술이 우리의 개인 생활에 가져온 것과 유사한 시간 절약 이점을 분석 전문가들에게 제공하는 차세대 실험실용 솔루션입니다.
Orbitrap Exploris 120질량분석기를 사용하여 다양한 유형의 시료에 대하여 빠른 결과를 필요로 하는 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 방법에 대해 Iowa State University의 Veterinary Diagnostic Laboratory의 연구자들의 설명을 직접 들어보십시오.
고처리량의 정성 및 정량 분석 수행 시 신뢰성을 높여줍니다. | 장비 내구성에 대한 새로운 표준을 제공하며 원활한 실험실 운영이 가능합니다. | 더욱 빠른 메서드(Method) 설정을 통해 분석 결과에 더욱 집중할 수 있습니다. |
---|---|---|
Orbitrap 고분해능 정밀 질량분석기(HRAM)의 고유한 기능을 통해 정확한 결과를 제공하고 위양성(false positive) 또는 위음성(false negative)을 줄일 수 있어 결과를 얻는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. m/z 200에서 최대 120,000의 높은 질량 분해능으로 메서드(Method) 개발과 일상적인 테스트 분석 모두에서 간섭 이온으로부터 관심 이온을 신뢰성 있게 분해할 수 있습니다. | 가동 중지 시간을 최소화하여 투자 수익을 극대화합니다. M/z 40~3000의 전체 질량 범위에 대해 안정적인 단일 보정을 수행합니다. 최대 22Hz의 향상된 스캔 속도와 높은 신뢰성으로 대상 화합물의 범위를 최대화합니다. 양성 및 음성 모드 전환을 모두 수행할 수 있어 동일한 시료에서 두 배의 분석 물질을 분석할 수 있습니다. | 고분해능 MS 사용자에게 즉시 실행 가능한 메서드(Method) 템플릿을 사용하여 시료를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터 수집을 위한 일반적인 소프트웨어 사용자 인터페이스를 통해 Thermo Scientific MS 사용자의 소프트웨어 교육에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. |
사용자 또는 사용자의 고객이 미래를 위한 중요한 결정을 내릴 때 Orbitrap Exploris 120 MS 장비를 통해 시간을 우선순위에 둘 수 있습니다. 장비의 최신 기능은 정확하고 보고 가능한 결과를 신속하게 제공하기 위한 목적으로 설계되었습니다. 일상적인 분석 작업에서 더 높은 생산성과 만족도를 제공합니다.
새로운 고자기장 Orbitrap 질량분석기는 향상된 분해능을 제공합니다. | 고급 사중극자 기술(AQT)로 데이터 품질을 향상시킵니다. | Thermo Scientific OptaMax NG 이온 소스를 사용한 최고의 내구성을 제공합니다. |
---|---|---|
분해능과 스캔 속도가 최대 120,000과 22Hz까지 향상되었습니다. | m/z 40~3,000의 높은 투과율을 가진 MS/MS 전구체 이온 선택이 가능합니다. | 효율적인 가열식 전자 분사 이온화(heated electrospray ionization, H-ESI II) 프로브를 통해 최소의 최적화로 최고의 성능을 제공합니다. APPI로 업그레이드할 수 있는 APCI 프로브 옵션이 있습니다. |
Orbitrap Exploris 120 질량분석기를 사용하여 분해능(R)을 m/z 200에서 최대 120,000(FWHM)으로 설정하여 측정한 에톡사졸(Etoxazole) 및 이소피라잠(Isopyrazam)의 전체 스캔 질량 스펙트럼에서 뛰어난 분해능을 보여줍니다.
Thermo Scientific EASY-IC 이온 소스를 사용하여 최소 5일 동안 ppm 미만의 질량 정확도를 얻을 수 있습니다. Easy-IC 이온 소스는 자동 내부 보정물 전달을 통해 시간을 절약하여 시료 실행 작업으로 빨리 돌아갈 수 있습니다. Thermo Scientific Pierce FlexMix 보정 용액을 사용하여 양극 모드와 음극 모드 모두에서 m/z 40~3000의 전체 질량 범위에 대해 단일 보정을 수행합니다.
Thermo Scientific EASY-IC 이온 소스를 사용하면 사용자 개입 없이 5일 이상 지속적으로 ppm 미만의 질량 정확도가 제공됩니다. m/z 160~900범위의 수의약 패널을 연속 극성 전환을 통해 100µg/L에서 15일 이상의 기간 동안 탁월한 질량 정확도로 분석했습니다.
Orbitrap Exploris 120 질량분석기는 여러 장비에 대해 원하는 결과를 일관성 있게 제공하는 것이 입증되었습니다.
LC-HRAM MS의 시스템 간 재현성을 평가하기 위해, 서로 다른 두 위치에 있는 두 명의 오퍼레이터가 두 개의 별도 시스템에서 소 근육 매트릭스에서 채취한 동일한 의약품 잔류물 시료를 분석하였습니다. 분석물질 농도에서 평균 차이가 최소 5.1%로 관찰되었으며 이는 두 개의 Orbitrap Exploris 120 질량분석기 시스템 모두에서 높은 재현성이 있음을 보여줍니다.
250회 이상의 극성 전환 주입을 통해 올리브유 내의 살충제 분석에 대한 장기 시스템 내구성을 입증하였습니다.
Orbitrap Exploris 120 질량분석기는 최대 22Hz의 향상된 스캔 속도로 MS/MS에서 훨씬 더 많은 전구체 이온을 트리거하여 신뢰할 수 있는 시료 분석 결과를 확보할 수 있습니다. 더 짧은 UHPLC 그래디언트 실행에서도 탁월한 분해능, 감도 및 질량 정확도를 제공합니다.
DIA 실험에 여러 전구체 이온 m/z 분리 대역을 선택한 경우에도 빠른 스캔 속도로 소 근육 매트릭스의 모든 화합물을 쉽게 정량화할 수 있습니다.
Orbitrap Exploris 120 질량분석기는 약 1.4 Hz에서 완료되는 단일 주기로 양성 및 음성 모드 전환이 가능합니다. 다른 고분해능 MS 장비와 비교하면 극성 전환 후 질량 분해능과 질량 안정성을 회복할 필요가 없어 시간을 절약할 수 있습니다.
옥수수 사료에 있는 90ng/g의 제랄레논(Zearalenone)에 대한 전체 스캔 MS 데이터는 극성 전환 과정에서 질량 정확도의 안정성이 보존됨을 보여줍니다.
즉시 사용 가능한 애플리케이션별 메서드(Method) 템플릿을 통해 실험 설정보다 과학적 분석 자체에 더욱 집중할 수 있게 되어 미래의 혁신적 발견 가능성이 더욱 높아집니다. Thermo Scientific Method Editor 및 Tune 에코시스템은 가장 널리 알려진 실험을 위해 사전 정의된(편집도 가능) 템플릿을 사용하는 직관적인 메서드(Method) 프로그래밍을 제공합니다.
즉시 사용 가능한 애플리케이션별 템플릿을 사용하여 메서드(Method) 설정에서 분석 단계로 신속하게 이동할 수 있습니다.
경험이 풍부한 삼중 사중극자 MS 사용자라면 Orbitrap HRAM MS 장비에서 정량 분석을 수행할 때 다른 스캔 모드를 사용해야 합니다. 여러 가지 스캔 모드가 있지만 가장 많이 사용되는 모드는 아래와 같습니다. 특히 분석에 더 높은 민감도 또는 선택성이 요구되는 경우, 질량 범위를 좁게 지정하는 것이 중요하다는 점을 유의하십시오. 사중극자는 더 높은 품질의 결과를 얻기 위해 사용자 정의된 질량 범위에 포함되지 않은 이온은 모두 제외합니다.
제공되는 스캔 모드를 통해 거의 모든 삼중 사중극자 또는 Q-TOF 기반 분석법을 감도와 선택성, 동적 범위가 비슷하거나 더 향상되어 있는 Orbitrap 질량분석기 환경으로 전환할 수 있습니다. 분석 메서드(Method)별로 나타나는 특정 문제에 따라 다양한 스캔 기능과 실험을 사용할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 Orbitrap 질량분석기 기술의 기능을 완전히 활용하는 방식으로 메서드(Method)를 마이그레이션해야 합니다.
내구성, 신뢰성, 성능 및 크기에 중점을 둔 고도로 최적화된 설계로 컴팩트한 물리적 공간을 차지합니다.
삼중 사중극자 및 Orbitrap 기반 고분해능 MS 장비를 모두 사용하면 강력한 정량 분석 어세이를 개발할 수 있습니다. 두 기술은 모두 다양한 시료 유형에서 신뢰할 수 있는 정량 분석 결과를 제공합니다. 이 두 가지 기술을 사용한 여러 가지 유형의 시료에 대한 포괄적인 메서드(Method) 및 출판물 목록에 액세스할 수 있습니다.
복잡한 매트릭스 추출물에서 미량 분석물을 정량하고자 한다면 적절한 획득 모드 선택은 필수적입니다. 이것은 복합 매트릭스에 있는 다수의 분석물을 검출하고 안정적으로 정량해야 하는 다성분 잔류물 분석 분야(예: 식품 시료의 농약 또는 동물용 의약품)에서 특히 중요합니다. 이 웨비나에서 Anton Kaufmann은 특정 검출 및 정량 성능 기준을 충족하기 위한 Orbitrap 획득 모드의 강점과 한계에 대해 설명합니다.
미지의 저분자 식별 및 특성 분석을 스크리닝 및 정량 단계까지 연결하는 것은 단지 여러 플랫폼에 걸친 데이터 수집에만 그치는 것이 아닙니다. 이제 포괄적인 고품질 MS 및 MS2 데이터를 수집했다면 일상적인 테스트를 통해 미지의 물질을 식별하고 특성을 분석하여 발견한 지식을 전달해야 합니다.
필요사항 | Compound Discoverer 소프트웨어 | TraceFinder 소프트웨어 | Chromeleon CDS 소프트웨어 |
---|---|---|---|
비표적 스크리닝 (unknown knowns 및 unknown unknowns) | |||
표적 스크리닝 (known unknowns) | |||
비표적 및 표적 정량 | |||
표적 정량 단독 (known knowns) | |||
복잡한 표적 패널 분석 | |||
GxP/21 CFR Part 11 준수 가능 | |||
라이브러리 호환성 | |||
Thermo Scientific 크로마토그래피 및 소스 호환성 | |||
타사 장비 제어 |
= 해당 없음 | = 나쁨 | = 좋음 | = 더 좋음 | = 최우수 |
당사의 상호 연결된 데이터 처리 소프트웨어 에코시스템은 세계 최대 규모의 LC-MSn 참조 스펙트럼 라이브러리인 Thermo Scientific mzCloud에 직접 액세스하는 강력한 Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어를 활용하거나 오프라인 또는 자체 보유한 라이브러리를 활용하여 높은 신뢰성으로 새로 발견한 데이터의 해석을 간소화합니다. 이들 라이브러리는 지식 저장소 역할을 하며 Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어를 사용하여 일상적인 스크리닝 및 정량 분석으로 직접 전달할 수 있습니다.
광범위한 고품질 스펙트럼 라이브러리를 사용하는 경우에만 확실한 결론을 얻을 수 있습니다. 광범위하고 화학적으로 다양한 고분해능MSn 단편화 스펙트럼을 갖춘 세계 최대의 LC-MSn 참조 스펙트럼 라이브러리인 mzCloud는 강력한 특성 분석 및 식별 기능으로 알려지지 않은 물질을 더 많이 식별할 수 있습니다.
Thermo Scientific mzVault를 사용하면 오프라인 mzCloud에 액세스하거나 자체 보유한 라이브러리를 관리할 수 있으므로 당사의 모든 정성 및 정량적 애플리케이션 패키지에서 지식을 저장하고 공유하여 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
데이터 세트의 크기에 상관없이 저분자 데이터를 전체 스캔 및 MS2 데이터에서 알려진 화합물 및 분자 경로로 변환합니다. Compound Discoverer 소프트웨어는 알려진 화합물 및 알려지지 않은 화합물을 식별하는데 필요한 일체의 고급 소프트웨어 도구를 제공합니다. 강력한 통합 소프트웨어 워크플로우로 화합물의 식별과 시료 간 실제 차이점의 식별을 간소화하고 생물학적 경로를 규명하여 귀중한 데이터로부터 빠른 통찰력을 이끌어 낼 수 있습니다.
대사체학에서 바이오마커 발견, 환경 및 식품 안전, 제약 대사체 또는 불순물 식별, 추출 가능 물질과 침출 가능 물질, 법의학 또는 임상 독성학에 이르기까지 저분자 연구 애플리케이션에 상관없이 Compound Discoverer 소프트웨어는 저분자 구조 식별에 대한 고유한 접근 방식을 제공합니다.
강력하고 직관적인 수집 및 데이터 처리 도구에 기반한 TraceFinder 소프트웨어는 Compound Discoverer 소프트웨어에 직접 표적을 입력하고 스크리닝을 위해 mzVault에 액세스하여 MS2 스펙트럼 매칭을 통한 추가 확인이 가능하므로 실험실 전체에서 결과에 대한 빠른 액세스를 제공하고 생산성을 향상시킵니다.
스마트 시료 플래그 지정, 유연한 데이터 검토 및 맞춤형 보고서 생성 기능으로 데이터 검토와 관련된 병목 현상을 제거하고 과정의 각 단계에서 시료 분석을 간소화할 수 있습니다.
저분자의 완전한 특성 분석 및 식별은 인체와 약물의 상호 작용에 대한 이해, 살충제의 환경적 영향 추적, 새로운 화합물 개발, 브랜드 평판 보호, 기초 연구 수행 등을 위해 필수적인 작업 중 하나입니다. eBook을 다운로드하여 자세한 내용을 확인하십시오.
신뢰할 수 있는 메서드(Method) 개발 및 일상적인 테스트를 수행하려면 실험실 목표와 관련된 액체 크로마토그래피 질량분석기(LC-MS) 워크플로우 솔루션이 필요합니다. Orbitrap Exploris 120 MS 장비는 임상 연구, 환경 및 식품 안전, 법의독성학 및 제약 분석 등 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
당사의 LC-MS 주문형 웨비나 시리즈는 제약, 바이오 제약, 환경, 오믹스(omics), 식품, 법의학 및 임상 연구 등에 대한 애플리케이션 지식을 확장합니다. 최신 고성능 질량분석법 솔루션으로 시료 유형에 관계없이 가장 까다로운 분석 문제를 실험실에서 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.