Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 질량분석기는 애플리케이션의 유연성과 탁월한 성능의 결합을 통해 미지의 물질 발견과 식별을 촉진하여 실험실의 목표 달성에 도움을 주며, 높은 신뢰성으로 규모를 확장하고 영향력 있는 결과를 얻는 데 필요한 정량적 정밀도와 정확성을 제공합니다. 지능형 데이터 수집 및 처리로 작동이 간소화되어 시료의 복잡성, 필요한 통찰력의 깊이 또는 미지 화합물의 존재 여부에 상관없이 신뢰할 수 있는 결과를 신속하게 제공합니다.
일상적인 실험 유연성 | 빠른 시간 내에 신뢰할 수 있는 통찰력 제공 | 높은 신뢰성과 내구성 및 간편한 유지 관리 | 빠른 설정을 통해 분석 결과에 더욱 집중 가능 |
---|---|---|---|
신뢰할 수 있는 단백질체학 및 저분자 식별과 정량 분석에서 바이오제약 특성 분석 및 심층 시료 프로파일링에 이르기까지 다양한 기능을 확인해 보십시오. | 1ppm 미만의 질량 정확도 및 높은 분해능과 같이 입증된 Thermo Scientific Orbitrap 기술의 이점과 지능형 데이터 수집 및 처리 기능을 결합하여 그 어느 때보다 빠른 분석 결과를 제공합니다. | 당사의 시스템은 일상적인 실험실 분석에서 작동이 간편하고 다양한 기능을 제공하면서도 신뢰성과 내구성은 저하되지 않기 때문에 장기적인 연구도 확신을 가지고 수행할 수 있습니다. | 단일 시스템 보정과 사전 정의된 분석법 템플릿을 통해 생산성을 높이는 동시에 완벽하게 통합된 장비 제어, 설정 및 데이터 처리 기능으로 실행 가능한 결과를 얻는 데 집중할 수 있습니다. |
데이터의 확실성을 저하시키지 않으면서 어떻게 Orbitrap Exploris 240 MS가 다양한 실험을 가능하게 하는지 알아보십시오. 작동의 편리함과 신뢰성을 기본 원칙으로 제작된 Orbitrap Exploris 240 MS는 20년 이상의 노하우와 고분해능 기능, 탁월하면서도 일관된 질량 정확도를 결합하여 모든 사용자에게 과학적 발견을 가속화할 수 있도록 도움을 드립니다.
당사는 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 질량분석기의 고객 및 서비스 엔지니어의 피드백을 적용하여 Orbitrap 질량분석기 기술에서 기대할 수 있는 향상된 신뢰성과 탁월한 성능을 제공하는 완전히 새로운 시스템을 설계했습니다.
모든 차세대 질량분석기에서 공유하는 소스 아키텍처를 통해 Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 플랫폼의 개선된 기능에 액세스하면 민감도 및 내구성을 개선하고 최적화 및 유지 관리를 최소화하며 소스 사이에서 신속한 전환이 가능합니다.
고도로 최적화된 설계로 물리적으로는 작은 점유 공간을 차지하지만 모든 응용 분야에서 높은 성능을 제공합니다. 움직이는 부품 수를 줄이고 전력 소비를 낮췄으며 소음과 무게를 줄인 6단계 펌핑 기능이 있는 단일 터보 펌프를 사용하여 설치 공간의 최소화가 가능해졌습니다.
Thermo Scientific OptaMax NG 이온 소스로 내구성 향상, 전환 모세관(transfer capillary)의 벤트-프리(vent-free) 유지보수, 개선된 S-렌즈 이온 광학부를 통한 효율적인 이온 포커싱, 축방향 필드(axial field)와 주입 필터링(AABG)을 통한 노이즈 감소, 0.4~1,200Da의 가변 전구체 분리 폭, m/z40~2,500까지의 높은 투과율을 갖는 MS/MS 전구체 이온 선택은 모두 검출 또는 단편화를 위한 효율적인 이온 수송에 기여합니다.
MS 스캔 및 이온 라우팅 다중극자(Ion-routing multipole, IRM) 내의 고에너지 충돌 해리(higher energy collisional dissociation, HCD) MS/MS를 위한 견고한 이온 트래핑(ion trapping)을 빠른 스캔, 고자기장 Orbitrap 질량분석기에 주입하는 이온 수를 제어하기 위한 신뢰성 있는 AGC(Automatic Gain Control) 측정과 결합하여 프리미엄 정량 및 정성 분석 성능을 제공합니다.
내장된 Thermo Scientific EASY-IC(내부 보정) 이온 소스를 통해 설정 후 최소 5일 동안 최대 질량 정확도로 유지할 수 있어 작업이 간소화됩니다. 유지 관리 및 설정이 필요 없는 Easy-IC 기술은 높은 신뢰성으로 매일 ppm 미만의 질량 정확도를 유지할 수 있어 정량 및 정성적 데이터 분석에 더 작은 추출 범위나 허용 오차의 적용을 가능하게 하며 데이터 분석 과정을 간소화합니다(특히 Orbitrap Exploris 240 MS의 탁월한 분해능과 결합하여 사용 시).
보정 후 15일 동안 양성/음성 극성 전환 및 Easy-IC 이온 소스를 사용하여 육류의 근육 매트릭스에 첨가된 15종의 동물용 약물에 대한 분석에서 1ppm 미만의 매우 뛰어난 질량 정확도를 보였으며 이후의 식별, 특성 분석 및 정량 분석에서도 높은 신뢰성을 제공하였습니다.
자체적인 탁월한 질량 정확도로 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 화합물 특성 분석 및 식별에 도움을 주는 원소 분석을 수행할 때 또는 복합 단백질 시료에서 아이소배릭 당형(isobaric glycoform)을 구별할 때 m/z 200에서 FWHM 15,000~240,000의 분해능에 이를 수 있는 탁월한 질량 정확도로 결과에 대한 절대적인 확신을 제공합니다.
높은 분해능은 매트릭스 간섭과 관심 분석물질의 구별에 필요한 능력을 제공합니다. 올리브유 매트릭스 내에서 에톡사졸(Etoxazole, m/z 306.1770) 및 이소피라잠(Isopyrazam, m/z 360.1883)을 분해하고 정확히 식별하기 위해 120k 이상의 분해능이 필요합니다.
시료에는 지식과 가치를 모두 제공하는 방대한 양의 정보가 들어 있습니다. 그러나 복잡한 샘플에서는 백그라운드 매트릭스로부터 관련 없는 데이터가 수집되면서 "모든 관심 대상"이 포착되는 문제가 나타나 데이터 의존적 분석과 독립적 분석 전략의 활용성을 제한할 수 있습니다.
입증된 Thermo Scientific AcquireX 지능형 데이터 획득 워크플로우를 사용하여 수동 실험 설정과 후속 데이터 해석을 줄이는 동시에 보다 의미있는 데이터를 수집하고, 프로파일링 효율을 높이며, 최고 품질의 MS2 데이터를 생성할 수 있습니다.
저분자 연구의 다양한 요구를 해결하고 데이터의 진정한 가치를 실현하기 위해 4가지의 서로 다른 AcquireX 루틴을 사용할 수 있습니다. 이들은 필요한 범위의 화합물 깊이에 따라 분석할 시료, 획득 순서 및 획득한 복제 수를 자동으로 제어합니다.
최대 장비 듀티 사이클을 활용하고 이온 배제 목록을 자동으로 생성하여 백그라운드 이온 및 관련되지 않은 시료 피크가 단편화되지 않도록 합니다.
분자 이온에 우선순위를 부여하여 불필요한 단편화 스펙트럼을 더욱 줄일 수 있도록 매트릭스 시료로부터 이온 포함 목록을 생성하여 시료 관련 크로마토그래피 피크에 초점을 맞출 수 있습니다.
복수의 반복 주입에 대한 자동 배제 목록을 업데이트하여 동일한 이온이 두 번 단편화되는 문제를 피하면서 모든 저분자에 대한 상세한 단편화 정보를 얻을 수 있습니다.
반복 주입에 걸쳐 백그라운드 이온의 지능적인 배제 및 시료와 관련된 화합물의 포괄적인 단편화로 최고의 시료 검사를 수행할 수 있습니다.
데이터 의존적 획득(Data-Dependent Acquisition, DDA)과 AcquireX 데이터 획득 워크플로우를 사용하면 데이터 품질이 향상되고 MS2 스펙트럼으로 화합물 수가 크게 증가합니다. Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어를 사용하여 처리할 때 Thermo Scientific mzLogic 알고리즘 랭킹이 향상되고 더 높은 Thermo Scientific mzCloud 질량 스펙트럼 라이브러리 유사성 점수를 얻게 되어 궁극적으로 화합물 식별 및 추정 식별에서 전반적으로 높은 신뢰성을 제공합니다.
Deep Scan AcquireX 데이터 획득 워크플로우를 사용하여 풀링된 물(water) 시료에서 다수의 신종 오염 물질을 확실하게 식별했으며 3회 주입 내에 90% 이상의 MS2 적용 범위를 확보했습니다. 모든 화합물에 대해 MS2 데이터를 수집하므로, 시료를 재분석할 필요 없이 쉽게 후향적 데이터를 분석할 수 있습니다.
저분자 정량 분석을 위한 전체 분자 스캔 또는 표적 획득 모드 및 단백질체학 및 중개 연구를 위한 비표지 또는 Tandem Mass Tag(TMT) 복합분석(multiplexing) 정량에서 바이오치료제 분석에 이르기까지, Orbitrap Exploris 240 MS 질량 정확도 및 분해능은 일관되고 신뢰할 수 있는 민감도와 정량 정확도를 보장합니다.
50~0.2 µg의 컬럼 로드(on-column load)로 트라스투주맙(trastuzumab)의 크기 배제 크로마토그래피(SEC) MS 분석을 수행한 결과(왼쪽에 표시), 변성 조건에 비해 복잡성 스펙트럼 데이터를 줄여서 질량 범위를 m/z 8000까지 확장함으로써 Thermo Scientific BioPharma 옵션을 사용한 원형(intact) 네이티브 분석(가운데)의 유용성을 입증했습니다. 낮은 시료 로드(load)에서도 일관적인 당형 분배(오른쪽)를 통해 작동이 간소화되어 일상적인 네이티브 MS 분석이 가능합니다.
고품질 데이터를 수집을 위한 장비 설정이 장애물이 되어서는 안 됩니다. M/z 40~6,000(바이오제약 옵션 포함)의 전체 질량 범위에 걸친 장비 보정은 Thermo Scientific Pierce FlexMix 보정 용액을 사용하여 양성 및 음성 모드 모두에서 단일 보정이 수행됩니다.
메서드(Method) 편집기는 Thermo Scientific Xcalibur 및 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어뿐만 아니라 당사의 차세대 장비에서도 일관성을 제공합니다. 바로 사용할 수 있는 애플리케이션별 템플릿을 갖춘 직관적 메서드(Method) 편집기는 끌어서 놓기 방식을 사용하여 자신만의 메서드(Method)를 편집하거나 생성할 수 있어 MS 시스템 경험에 관계없이 최소한의 설정으로 실험 목표를 달성하는 데 집중할 수 있습니다.
공통 메서드(Method) 편집기는 장비 제어 및 데이터 획득 파라미터를 모두 결합합니다. 가장 일반적인 실험용 광범위 템플릿을 사용하여 시작부터 고품질 데이터를 수집할 수 있고, 끌어서 놓기 방식을 사용하여 자신만의 실험을 신속하게 생성한 후 시각화할 수 있습니다.
자동 및 심층 저분자 특성 분석을 위해 AcquireX 워크플로우의 광범위한 기능 외에도 다양한 데이터 수집 모드를 제공하며, 이를 통한 다양한 실험적 기능으로 더 많이 시각화하고 더 많이 정량하여 시료 내에 포함된 지식과 가치에 접근할 수 있습니다.
MS/MS(ddMS2): 이온 라우팅 다중극자(ion-routing multipole, IRM) 내에서 단편화를 위한 전구체 이온이 선택되고, 사중극자는 고에너지 충돌 해리(higher-energy collisional dissociation, HCD)가 발생하는 IRM으로 통과하는 전구체 이온의 m/z만 전송하도록 설정됩니다.
데이터 독립적 획득(Data-Independent Acquisition, DIA): 전체 스캔 MS에 이어, 사중 극자는 좁은 질량 범위를 분리한 다음 IRM으로 진행하여 검출 전에 "모든 이온 단편화"를 수행합니다. 사중극자는 각각의 후속 스캔에서 원하는 질량 범위가 분석될 때까지 분리 질량 범위를 위쪽으로 이동합니다.
표적 선택 이온 모니터링(Targeted Selected Ion Monitoring, tSIM): MS/MS에 이은 전체 스캔 MS와 마찬가지로 tSIM은 사중극자를 작동시켜 질량 범위(조사 스캔)를 좁혀서 검출되기 전에 IRM으로 들어가는 이온 수를 제한합니다. tSIM은 일반적으로 제품 이온 스펙트럼(ddMS2)을 트리거하는 데 사용됩니다. 이 모드는 제품 이온 스펙트럼을 개선하여 낮은 농도의 분석물질에 유용합니다.
하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 갖춘 Orbitrap Exploris 240 질량분석기의 실험 기능을 확장하도록 시스템 성능과 유연성을 극대화하여 훨씬 높은 생산성으로 더 많은 시각화와 더 많은 정량 분석을 가능하게 하고 더 높은 신뢰성과 통찰력을 제공합니다.
바이오치료제의 분자 복잡성이 계속 증가함에 따라 신뢰할 수 있고 완전한 특성 분석을 용이하게 하는 혁신적인 분석 기법이 필요합니다. 최대 m/z 8000까지 질량 범위를 확장할 수 있는 옵션을 제공하는 Orbitrap Exploris 240 질량분석기의 BioPharma 옵션은 펩타이드 맵핑 연구에서 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석뿐 아니라 네이티브 또는 변성 조건 모두에서 원형 단백질의 특성 분석이 가능합니다.
BioPharma 옵션의 확장된 질량 기능을 활용하여 네이티브 MS 조건에서 크기 배제(SEC) 및 pH 그래디언트 용리 양이온 교환 크로마토그래피(CEX)로 트라스투자맙(trastuzamab)을 분석한 예에서 컬럼 부하와 스펙트럼 복잡성이 감소된 결과 스펙트럼을 보입니다. 넓은 동적 범위에서도 낮은 수준의 물질을 검출할 수 있는 감도는 시료가 제한된 연구에서도 네이티브 MS의 사용을 가능하게 하며 단백질 미세 이질성에 대한 신뢰할 수 있는 심층적인 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
다른 사람들은 단백질체학에서 새로운 표준을 설정한다고 주장합니다. 정량 없는 단백질 ID가 샷건(shotgun) 단백질체학에서 생물학적 통찰력을 제공하는데 충분합니까? 사용자의 필요에 맞게 설계된 선도적인 정량 성능, 민감도, 다기능성을 갖춘 Orbitrap Exploris 240 질량분석기를 만나보십시오.
게시 가능하고 실행가능한 결과와 함께 신뢰할 수 있는 워크플로우(workflow) 및 솔루션의 근간이 되는 기술 혁신을 제공해드리겠습니다.
실험 기능 확장을 위해 성능과 유연성을 극대화하여 훨씬 높은 생산성과 함께 더 많은 발견, 시각화 및 정량 분석을 가능하게 하고 더욱 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
업계에서 입증된 질량 분해능, 정확도, 속도 및 지능형 데이터 수집 방법이 요구되면서 용량을 확장하거나 다양한 기능을 추가로 제공하는 핵심 실험실에서 Orbitrap Exploris 240 질량분석기는 최고의 고분해능 정밀 질량(HRAM) 시스템으로 발견을 가속화하고 신뢰할 수 있는 생물학적 통찰력을 제공합니다.
단순한 식별을 넘어서는 발견으로 복잡한 생물학적 기능을 신뢰할 수 있는 동급 최고의 상대 정량 및 표적 정량 분석으로 연결하여 더 큰 그림을 볼 수 있습니다. 정량 단계를 거치지 않는 단백질 식별은 그림의 일부에 불과합니다.
FAIMS Pro Duo 인터페이스 옵션은 식별 및 shotgun proteomics에서 연구의 폭, 깊이 및 감도를 높여줍니다.
텐덤 질량 태그(TMT)를 사용한 정량적 단백질체학 전략을 통해 여러 시료에서 단일 고해상도 LC-MS 분석으로 단백질 존재비를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 다양한 생물학적 실험에서 정확한 정량 분석을 통한 더 높은 수준의 복합분석(multiplexing) 및 시료 처리량의 요구가 점점 증가하고 있습니다.
a) 대조군 및 3가지 녹아웃(KO) 균주 분석을 위한 정량적 실험 설계. b) FAIMS Pro Duo 인터페이스의 직교성은 다양한 범주의 CVs 사용 시 펩타이드 커버리지가 개선되었음을 나타냅니다. c) Proteome Discoverer 소프트웨어가 제공하는 펩타이드 스펙트럼 일치에 대한 정량 분석 동적 범위의 5배에 걸친 강도 랭킹. d) 각 시료의 정량 비율로 KO 단백질의 상대적인 존재비를 강조 표시합니다.
중개 연구 솔루션에는 확장 가능하며 표준화되고 재현성 있는 워크플로우가 필요합니다. Orbitrap Exploris 240 MS는 고급 고처리량 MS/MS 시스템으로, 대량의 혈장 및 조직 시료 코호트에 대한 정량 단백질체 프로파일링에서 최고의 신뢰성을 제공하도록 설계되어 정밀 의학 및 중개 연구 프로젝트를 지원합니다.
Orbitrap Exploris 240 MS를 사용한 자동 시료 준비, 시료 세척 및 분리, 내장된 QA/QC 절차와 Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어의 주요 데이터 처리 기능을 통합한 완벽한 솔루션으로 엄격하고 관련성 높은 결과를 제공함으로써 과학적 발견을 현재와 미래의 임상 애플리케이션으로 중개 연구를 가속화할 수 있습니다.
a) uHTPPP 자동 시료 전처리 워크플로우는 워크플로우 단계에 따라 4~12배만큼 상당한 시간을 절약할 수 있는 고처리량 워크플로우를 제공합니다.
B) 150회 이상의 주입(130종의 시료 및 20건의 QC)에서 일관되고 정밀한 혈장 단백질 특성 분석을 보여주는 박스 플롯은 식별 및 정량되어 강조 표시된 총 단백질과 함께 식별된 평균 단백질 수를 보여줍니다. 24분 분석을 사용하여 6일 동안 200ng의 시료 로드에 대해 CV는 5% 미만으로 워크플로우의 신뢰성을 보여줍니다.
Orbitrap Exploris 240 MS는 변성 및 네이티브 원형 MS 분석, 소단위 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석에서 펩타이드 맵핑에 이르기까지 보다 높은 통찰력을 제공하여 탁월한 스펙트럼 선명도와 함께 신뢰할 수 있는 바이오치료제 특성 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어의 강력한 데이터 처리 기능을 사용하여 신뢰할 수 있는 정량 및 식별 기능을 위해 연구 및 일상적 실험실 환경에서 요구되는 애플리케이션 유연성, 속도, 신뢰성 및 작동 단순성과 함께 더 많은 스펙트럼 기능을 할당할 수 있습니다.
MS와 호환되는 저염 휘발성 완충액을 사용하여 이온 교환 크로마토그래피를 수행할 수 있어서 크기 배제 크로마토그래피(SEC)로는 더 얻기 어려울 수 있는 소량의 변형에 대한 상세 특성 분석이 가능합니다. Orbitrap Exploris 240 MS의 감도와 동적 범위를 탐색하기 위해 클래스 1 단클론 항체(mAb)인 트라스투주맙(trastuzumab) 분석에 SEC 및 pH 그래디언트 용리 양이온 교환 크로마토그래피(CEX)를 사용했습니다.
네이티브 원형 단백질에 대해 입증된 Orbitrap MS의 스펙트럼 품질을 갖춘 탁월한 감도 및 질량 정확도를 통해 낮은 수준에서도 신뢰성 있고 재현성 있는 디콘볼루션된 원형 질량을 제공합니다.
변성 조건에서 인플릭시맙(infliximab)의 복합 당형 분포가 확실하게 관찰됩니다. 18일 동안 디콘볼루션된 당형에 대한 질량 안정성은 뛰어난 정밀도를 보여 주며, 높은 분해능으로 신뢰성 있는 식별 성능을 제공합니다.
Orbitrap Exploris 240 MS의 고분해능 정밀 질량 기능 및 HCD 단편화 기능을 사용하여 복잡한 바이오치료제의 소단위 및 미들-다운(middle-down) 분석 또는 바텀-업(bottom-up) 분석을 쉽게 수행할 수 있습니다. BioPharma Finder 소프트웨어 내에서 소단위 분석을 위한 단일 동위 원소 질량 또는 펩타이드 맵핑 분석을 위한 서열 범위를 쉽게 식별하고 시각화할 수 있습니다.
a) 앞쪽 가장자리가 강조 표시된 이피리무맙(ipilimumab) 소단위 분리를 보여주는 크로마토그램 b) 앞쪽 가장자리는 낮은 수준의 Fc/2 G0F 소단위의 내생 단일 및 이중 산화 당형을 포함합니다. c) BioPharma Finder 소프트웨어 내의 Xtract 알고리즘을 사용한 디콘볼루션 결과는 산화되지 않은 단일 및 이중 산화형 G0F 당형을 나타냅니다.
단일 시스템에서 절대 정량에 대한 비 표적 및 반 표적, 표적 대사체 실험에서 귀중한 정량적 통찰력을 확보하십시오. AcquireX 지능형 데이터 수집 전략을 적용하여 더 의미있는 데이터를 수집하는 혁신적인 Orbitrap Exploris 240 MS는 유연하고 엄선된 워크플로우 및 Compound Discoverer 소프트웨어를 사용한 강력한 데이터 처리 기능을 통해 소규모 연구에서 대규모 연구에 이르기까지 다기능성을 재정의하고 항상 빠른 결과를 보장합니다.
Orbitrap Exploris 240 MS는 원클릭 보정과 기존 분석법 템플릿과 함께 포괄적 범주의 대사체학 워크플로우 전반에서 탁월한 정성 및 정량 Orbitrap 질량분석기 데이터 품질을 제공합니다.
마일드 트래핑(mild trapping)으로 잘못 주석화되는 대사체를 피하고 의도하지 않은 MS1 전구체 이온 분해를 줄입니다. 위의 MS1 스펙트럼에 나타난 m/z 116.0706의 오르니틴(ornithine) 산출 이온은 동일한 질량을 공유하는 프롤린(proline)으로 오인될 수 있습니다. 표준 트래핑과 비교할 때 적색 크로마토그래피 트레이스에서 볼 수 있듯이 마일드 트래핑(mild trapping)을 사용하면 단편화 수준이 낮아집니다.
Orbitrap 질량분석기 기술의 고분해능, 정확도 및 감도를 활용하여 복잡한 생물학적 매트릭스에서 단백질을 정량할 때 직면하는 중요한 문제에 대처하고 임상 연구를 가속화함으로써 정성 및 정량 분석을 미래의 임상 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다.
저분자 응용 분야에 관계없이 정량 및 정성 데이터에 대한 장기적인 신뢰성은 확실한 의사 결정을 위해 중요합니다. 데이터에 대한 절대적인 확신을 통해 결과를 빠르게 추적하고 재현성 있는 생산성을 제공합니다.
스캔 사이에서 뛰어난 질량 정확도 및 안정성으로 미지의 화합물 분석에서 낮은 강도에서도 확실한 할당을 얻을 수 있습니다. 아트라진(atrazine)(m/z 216.1010)에 대해 위에서 설명한 것처럼 각 데이터 포인트는 피크 강도에 관계없이 ±0.5ppm 내에 있으며, 높은 분해능과 결합하여 강력한 데이터 분석의 기초가 됩니다.
광범위한 동적 범위에서 이러한 수준의 질량 정확도는 데이터의 평균을 구할 필요 없이 얻을 수 있으며 정량 분석에서 좁은 추출 범위의 사용이 가능하게 되어 특이도와 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
스크리닝을 수행하는 동안 전구체 확인을 위해 일관된 ppm 단위 미만의 질량 정확도를 활용할 수 있는 능력으로 높은 신뢰성을 제공합니다. 또한 Orbitrap Exploris 240 MS의 고속 스캐닝 기능과 mzVault와 같은 고품질 질량 스펙트럼 단편화 라이브러리를 사용하는 경우에는 추가적인 수준의 데이터 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
위의 그림은 올리브유 내 살충제의 DIA 분석 데이터입니다. 1ppb 농도에서 에토펜프록스(etofenprox)에 대한 실험 데이터와 라이브러리 간 탁월한 스펙트럼 단편화 일치를 볼 수 있습니다.
복잡한 단백질체학의 문제, 완전한 바이오치료제의 특성 분석 또는 저분자 발견에서 일상적인 테스트에 이르기까지 데이터 분석은 고품질 MS 및 MS2 데이터에 대한 심도 있는 통찰력을 얻기 위한 관문입니다. 관련된 수많은 워크플로우에도 불구하고, 연구를 간소화하고 신속한 의사 결정을 촉진하기 위해 당사의 유연한 분석 도구를 사용하여 데이터를 간편하면서 신뢰성 있게 해석할 수 있습니다.
단백질체학 연구에는 단순한 식별 이상의 기능이 요구됩니다. Thermo Scientific Proteome Discoverer 소프트웨어는 다수의 연구 워크플로우에 대처하기 위한 유연성과 사용하기 편한 마법사 기반 인터페이스를 갖춘 일체의 분석 도구를 제공합니다. Proteome Discoverer 소프트웨어는 독자적이고 정교한 통계 및 시각화 도구를 사용하여 데이터 판독의 신뢰성을 높여주며 타사 알고리즘을 활용하여 분석의 수준을 한 차원 더 높일 수도 있습니다.
원형(intact) 단백질 질량분석, 탑-다운(top-down) 및 미들-다운(middle-down) 분석, 펩타이드 맵핑 또는 다중 속성 메서드(MAM) 워크플로우 중 어떤 작업을 수행하던지 완전한 단백질 특성 분석은 매우 어려울 수 있습니다. 포괄적인 판독과 데이터 시각화를 촉진하는 워크플로우에 액세스하여 높은 신뢰성으로 빠르고 간편하게 생물제제의 특성을 분석할 수 있습니다. BioPharma Finder 소프트웨어는 완전한 결과를 제공하는 새로운 디콘볼루션 알고리즘에서 이해하기 쉬운 데이터 시각화 도구에 이르기까지, 규정을 준수하는 정량적 원형 질량 디콘볼루션 및 표적 펩타이드 맵핑을 위한 Chromeleon CDS 소프트웨어로 직접 내보내기를 통해 확실한 단백질 특성 분석을 위한 올바른 경로를 선택할 수 있도록 도와줍니다.
미지의 저분자 식별 및 특성 분석을 스크리닝 및 정량 분석에 연결하는 것은 단순히 다수의 플랫폼에서 데이터를 수집하는 것에 그치지 않습니다. 이제 포괄적인 고품질 MS 및 MS2 데이터를 수집했다면 일상적인 테스트를 통해 미지의 물질을 식별하고 특성을 분석하여 발견한 지식을 전달해야 합니다.
당사의 상호 연결된 데이터 처리 소프트웨어 에코시스템은 세계 최대 규모의 LC-MSn 참조 스펙트럼 라이브러리인 mzCloud에 직접 액세스하는 강력한 Compound Discoverer 소프트웨어를 활용하거나 오프라인 또는 자체 보유한 라이브러리를 활용하여 높은 신뢰성으로 새로 발견한 데이터의 해석을 간소화합니다. 이들 라이브러리는 지식 저장소 역할을 하며 Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어를 사용하여 일상적인 스크리닝 및 정량 분석으로 직접 전달할 수 있습니다.
광범위한 고품질 스펙트럼 라이브러리를 사용하는 경우에만 확실한 결론을 얻을 수 있습니다. 광범위하고 화학적으로 다양한 고분해능MSn 단편화 스펙트럼을 갖춘 세계 최대의 LC-MSn 참조 스펙트럼 라이브러리인 mzCloud는 강력한 특성 분석 및 식별 기능으로 미확인 물질을 더 많이 식별할 수 있습니다.
Thermo Scientific mzVault를 사용하면 오프라인 mzCloud 질량 스펙트럼 라이브러리에 액세스하거나 자체 보유한 라이브러리를 관리할 수 있으므로 당사의 모든 정성 및 정량적 애플리케이션 패키지에서 지식을 저장하고 공유하여 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
데이터 세트의 크기에 관계없이 저분자 데이터를 전체 스캔 및 MS2 데이터에서 알려진 화합물 및 분자 경로로 변환합니다. Compound Discoverer 소프트웨어는 알려진 화합물 및 알려지지 않은 화합물을 식별하는 데 필요한 일체의 고급 소프트웨어 도구를 제공합니다. Compound Discoverer 소프트웨어는 화합물 식별을 간소화하고, 시료 간의 실제 차이를 확인하며, 통합된 강력한 소프트웨어 워크플로우를 통해 생물학적 경로를 규명하여 귀중한 데이터로부터 빠르게 통찰력을 이끌어냅니다.
대사체학에서 바이오마커 발견, 환경 및 식품 안전, 제약 대사체 또는 불순물 식별, 추출 가능 물질과 침출 가능 물질, 법의학 또는 임상 독성학에 이르기까지 저분자 연구 애플리케이션에 상관없이 Compound Discoverer 소프트웨어는 저분자 구조 식별에 대한 고유한 접근 방식을 제공합니다.
강력하고 직관적인 수집 및 데이터 처리 도구에 기반한 TraceFinder 소프트웨어는 Compound Discoverer 소프트웨어에 직접 표적을 입력하고 스크리닝을 위해 mzVault 오프라인 질량 스펙트럼 데이터베이스에 액세스하여 MS2 스펙트럼 매칭을 통한 추가 확인이 가능하므로 실험실 전체에서 결과에 대한 빠른 액세스를 제공하고 생산성을 향상시킵니다.
스마트 시료 플래그 지정, 유연한 데이터 검토 및 맞춤형 보고서 생성 기능으로 데이터 검토와 관련된 병목 현상을 제거하고 과정의 각 단계에서 시료 분석을 간소화할 수 있습니다.
Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 엔터프라이즈(고객/서버) 환경에서 분리(GC/IC/LC)와 질량분석법(MS)을 결합한 최초의 CDS입니다. 포괄적인 MS별 데이터 보기, 데이터 처리 및 보고 기능을 갖춘 Chromeleon CDS 소프트웨어의 장점과 Thermo Fisher의 주요 MS 장비 및 애플리케이션 전문성을 결합하여 분석 실험실 내 생산성 과제에 대한 탁월한 해답을 얻을 수 있습니다.
Chromeleon CDS 소프트웨어는 BioPharma Finder 소프트웨어에서 직접 가져오기를 통해 원형 단백질 또는 펩타이드에 대한 규정을 준수하는 바이오분석, 표적 분석 및 스크리닝과 정량 분석에 이르기까지 고분해능 질량분석법에 높은 생산성과 규정 준수 기능을 제공합니다.
Thermo Scientific Velocity LFQ DIA Platform
The quantitative accuracy and precision you need from the leader in unbiased label-free DIA quantitation – and with new value pricing that more easily delivers the impressive performance you’ve asked for.
A well-thought-out and detailed grant proposal is essential. Our technical experts are with you every step of the way in the grant-writing process to help you reach new heights.
당사의 LC-MS 주문형 웨비나 시리즈는 제약, 바이오 제약, 환경, 오믹스(omics), 식품, 법의학 및 임상 연구 등에 대한 애플리케이션 지식을 확장합니다. 최신 고성능 질량분석법 솔루션으로 시료 유형에 관계없이 가장 까다로운 분석 문제를 실험실에서 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.