Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 연구 목표를 더 빨리 달성할 수 있도록 제조되었습니다. 범용 프라이머 어닐링 기능은 최적화 단계를 줄이고 모든 어세이의 공동 사이클링을 가능하게 합니다. 혁신적인 완충액, 고성능 Taq DNA 중합효소, 우수한 hot-start 기술이 독창적으로 결합되어 가장 어려운 응용 분야에서도 탁월한 PCR 결과를 얻을 수 있습니다.
아래 버튼을 클릭하여 Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase의 장점에 대해 알아보십시오.
기존 PCR 시약을 사용하는 PCR 어세이는 프라이머 어닐링 온도와 확장 단계 지속시간이 다양하기 때문에 각 DNA 단편의 증폭을 위한 특정 프로토콜이 필요합니다. 그러므로 개별 어세이를 동일한 PCR 실행 시 증폭할 수 없습니다. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase를 사용하면 다양한 PCR 어세이를 범용 어닐링 온도와 가장 긴 증폭 대상 단편을 위해 선택된 확장 단계를 가진 동일한 프로토콜을 사용하여 병렬로 사이클링할 수 있습니다. 또한, Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 “고속” DNA 중합효소이므로 이 차세대 DNA 중합효소와 범용 프로토콜을 함께 사용하면 단 30분만에 모든 어세이를 고속으로 사이클링할 수 있습니다.
그림 1. 어세이 공동 사이클링으로 시간 절약. 기존 PCR 시약을 사용하는 PCR 어세이는 프라이머 어닐링 온도와 확장 단계가 다양하기 때문에 각 DNA 단편의 증폭을 위한 특정 프로토콜이 필요합니다. 그러므로, 기존 PCR 시약의 경우 여러 표적을 동일한 PCR 실행에서 함께 증폭할 수 없는 경우가 많습니다. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase를 사용하면 다양한 PCR 어세이를 범용 어닐링 온도와 가장 긴 증폭 대상 단편을 위해 선택된 확장 단계를 가진 하나의 프로토콜을 사용하여 함께 사이클링할 수 있습니다. 또한, Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 단 30분만에 PCR 결과를 얻을 수 있는 고속 DNA 중합효소입니다.
그림 2. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 짧거나 긴 앰플리콘을 함께 사이클링할 수 있습니다. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase 또는 다른 hot-start DNA 중합효소를 사용하여 132 bp, 251 bp, 1,005 bp 및 3.9 kb의 단편을 50 μL 반응의 인간 유전체 DNA 50 ng로부터 증폭했습니다. (A) NEB OneTaq Hot Start DNA Polymerase, (B) Qiagen Fast Cycling PCR Kit, (C) Roche FastStart Taq DNA Polymerase. 표시된 어닐링 및 확장 설정으로 네 개의 모든 표적에 동일한 프로토콜을 사용했습니다. 크기 마커는 Thermo Scientific ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 DNA 합성 속도가 향상된 효소입니다. 그러므로 Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase PCR 결과는 일반적으로 다른 hot-start Taq DNA 중합효소보다 2배 이상 더 빨리 얻을 수 있습니다.
그림 3. 고속 사이클링으로 PCR 실행 시간 감소. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase와 다른 공급업체의 hot-start DNA 중합효소를 사용하여 35 사이클을 위해 50 μL 반응의 인간 유전체 DNA 50 ng로부터 529 bp 단편을 증폭했습니다. (A) Sigma-Aldrich KAPA2G Fast HotStart PCR Kit, (B) NEB OneTaq Hot Start DNA Polymerase, (C) Promega GoTaq G2 DNA Polymerase, (D) Toyobo Quick Taq HS DyeMix, (E) Roche FastStart Taq DNA Polymerase, (F) Sigma-Aldrich JumpStart Taq DNA Polymerase. 각 중합효소의 사이클링 시간은 자주색으로 표시되어 있고 ProFlex PCR System(6°C/sec 피크 블록 램프 속도)의 램핑 시간은 빨간색으로 표시되어 있습니다. 1% TAE 아가로스 겔에서의 PCR 산물 분석은 그래프 아래에 제시되어 있습니다. 크기 마커는 ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase의 높은 감도 덕분에 시작 물질 양이 적거나 표적 DNA가 샘플에 저농도로 존재하는 실험에서 특이적 산물을 성공적으로 증폭할 수 있습니다.
그림 4. 적은 양의 DNA로부터 높은 민감도와 신뢰성을 보장하는 증폭. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase 또는 경쟁사 DNA 중합효소를 사용하여 0(템플릿 제어 없음), 0.016, 0.08, 0.4, 2, 10, 50, 250 ng의 인간 유전체 DNA로부터 529 bp의 단편을 50 μL PCR 반응에서 증폭했습니다(A—KAPA2G Fast HotStart, B—NEB OneTaq Hot Start, C—Promega GoTaq G2, D—Sigma JumpStart Taq, E—Takara Taq HS Perfect Mix). 추정 복제 수는 인간 유전체 DNA 0.016 ng당 ~5개 복제입니다. 분자량 마커는 ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 억제제에 대한 저항성을 갖도록 설계되어 불충분한 순도의 샘플도 성공적으로 증폭할 수 있습니다.
그림 5. 억제제에 대한 저항성. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase 또는 경쟁사 DNA 중합효소를 사용하여 다음을 포함한 반응 혼합물에서 인간 유전체 DNA로부터 1 kb의 단편 증폭(A—KAPA 2G Robust HotStart, B—NEB OneTaq Hot Start, C—Promega GoTaq G2, D—Takara Taq Hot Start Version): 1—humic acid(최대 최종 농도 1.3 µg/mL), 2—hemin(최대 최종 농도 6 µM), 3—xylan(최대 최종 농도 0.26 mg/mL) 또는 4—억제제 제어 없음. 분자량 마커는 ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
그림 6. FFPE 조직 샘플에서 추출된 DNA 증폭. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase를 사용하여 생쥐 FFPE 조직 샘플에서 추출된 다양한 양의 DNA로부터 527 bp 단편 증폭. DNA 추출을 위해 FFPE용으로 RecoverAll Total Nucleic Acid Isolation Kit를 사용했습니다. NTC: 템플릿 제어 없음 PC: 정제된 생쥐 유전체 DNA 1 ng로부터 얻은 양성 대조물질 분자량 마커는 ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase 및 2X Master Mix의 제제는 AT-rich부터 GC-rich까지 다양한 표적의 증폭을 가능하게 합니다. Platinum GC Enhancer는 특이적 증폭과 높은 GC 함량의 표적에 대한 수율 향상을 위해 별도의 병으로 제공됩니다.
그림 7. AT-rich 및 GC-rich 표적의 강력한 증폭. 증가하는 GC 함량의 다양한 DNA 단편(위 해당 열에 표시됨)이 50 µL PCR 반응에서 인간 유전체 DNA 100 ng로부터 증폭되었습니다. 65% 초과 GC를 가진 표적에는 Platinum GC Enhancer가 사용되었습니다. 분자량 마커는 ZipRuler Express DNA Ladder 2입니다.
Platinum II Taq Hot-start DNA Polymerase로 생성된 PCR 단편은 Sanger 염기서열분석(sequencing)에 적합합니다. 이 효소의 우수한 성능, 범용 프라이머 어닐링 및 고속 합성 덕분에 Sanger sequencing을 위한 PCR 앰플리콘을 쉽고 간편하게 생성할 수 있습니다.
그림 8. 고품질 Sanger 염기서열분석(sequencing) 결과. Platinum II Taq Hot-start DNA Polymerase로 증폭된 1.6 kb PCR 단편을 Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer를 사용하여 Sanger sequencing 처리했습니다. 내장된 염기서열분석(sequencing) 분석 소프트웨어의 KB 베이스콜러가 보고한 데이터가 표시되어 있습니다. CRL(Clear-range read length)은 주어진 QV(Quality Value)에서 중단되지 않은 가장 긴 염기 절편으로 정의됩니다. QV20은 1%의 베이스 콜 오류 확률, QV30은 0.1%의 베이스 콜 오류 확률에 해당됩니다. 20을 초과하는 QV는 고품질로 여겨지며 대부분의 경우 허용됩니다.
Platinum Taq DNA Polymerase는 20년 넘게 연구자들이 신뢰해왔으며 수천 개의 문헌에서 사용되었습니다. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase는 차세대 hot-start DNA 중합효소로서 신속하고 강력한 성능을 위해 새롭게 설계되었습니다. 당사는 새 프로젝트를 시작하는 연구자들에게 아래 표에 요약된 대로 우수한 성능을 활용할 수 있도록 Platinum II Taq DNA Polymerase를 사용할 것을 권장합니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase | |
---|---|---|
기술 사양 | ||
범용 어닐링 프로토콜 | 예 | 아니요 |
속도 | 15 sec/kb | 1 min/kb |
유연한 확장(extension) 단계a | 예 | 아니요 |
억제제 저항성 | 예 | 아니요 |
표적 길이 | 최대 5 kb | 최대 5 kb |
Hot-start 변형 | 항체 매개 | 항체 매개 |
Taq DNA Polymerase 대비 Fidelity | 1x | 1x |
평활(blunt) 말단 또는 3’A 말단 | 3’A | 3’A |
조립된 PCR 반응의 벤치탑 안정성 | 24시간 | 24시간 |
GC-rich 템플릿 | 예 | 예 |
저수준으로 콘트롤되는 잔류 인간 및 박테리아 DNAd | 예 (≤1 박테리아 | 아니요 |
형태 | ||
마스터 믹스(master mix) | 무색/녹색b | 무색/녹색b |
독립형 효소 | 무색/녹색c | 무색/녹색b |
a확장(extension) 단계는 특이도에 영향을 주기 않고 최대 60 sec/kb로 확장될 수 있습니다. b녹색 완충액 옵션을 사용한 직접 gel 로딩. c녹색 완충액은 독립형 효소와 함께 사용할 수 있도록 별도의 항목으로 제공됩니다. dPlatinum II Taq Hot- Start DNA Polymerase 제조 과정에서 중합효소 단위당 잔류 박테리아 유전체 DNA 복제가 1개를 초과하지 않도록 제어 및 확인하기 위해 엄격한 조치가 취해집니다.
PCR의 역사, 설정 시 고려사항, DNA 중합효소 선택의 중요성, 자주 사용되는 방법 및 애플리케이션, 문제해결 등에 대한 정보를 제공합니다.
웨비나 시리즈를 시청하여 역전사, PCR, 클로닝 등의 분자생물학 주제에 대해 자세히 알아보십시오.
end-point PCR 및 cDNA 애플리케이션에 대한 팁, 문제 해결 도움말 및 리소스를 확인하십시오.
카탈로그 번호 또는 제품 이름으로 설명서, 프로토콜, 물질안전보건자료(MSDS), 제품 문헌 및 인증서를 검색할 수 있습니다.
PCR 효소 및 마스터 믹스와 관련된 추가 질문은 기술 애플리케이션 담당 과학자에게 이메일이나 전화로 문의하십시오.